Search Thermo Fisher Scientific
TALEN 유전자 편집 |
TALEN 또는 전사 활성화 인자류(transcription activator-like, TAL) effector nuclease는 활성 세포에서 정밀하고 효율적인 유전자 편집에 널리 사용됩니다. CRISPR-Cas9 기술과 달리 TALEN은 PAM 부위에 대한 제한 없이 유전체 내에서 원하는 염기서열을 표적화할 수 있습니다. 특히 TALEN은 특정 효과기 영역에 연결된 DNA 결합 영역(예: Fok1 nuclease)으로 구성되어 있습니다.
당사의 Invitrogen FlexCut TALEN mRNA 쌍은 knockout 또는 knock-in 유전체 편집을 수행하는 올인원 솔루션입니다. 이 제품은 편리하게 형질 주입 준비가 된 mRNA 형식으로 제공되어 유전자 편집 실험을 가속화할 수 있습니다.
TALEN 설계 지원이 필요한 경우 당사의 Invitrogen TrueDesign Genome Editor 소프트웨어를 사용하여 특정 애플리케이션을 위한 FlexCut TALEN mRNA 쌍을 쉽게 설계하고 주문할 수 있습니다. 유전자 전사와 원하는 편집 유형을 확인하기만 하면 됩니다. 소프트웨어가 성공적인 편집에 필요한 제품 목록을 컴파일하면 종합 보고서를 다운로드하거나 장바구니에 직접 추가할 수 있습니다.
TALEN 유전자 편집 기술은 적합한 CRISPR PAM 부위가 설계에 없는 경우에 유용합니다. 또한 이질염색질과 같이 편집하기 어려운 유전체 영역을 편집할 때 CRISPR보다 더 효율적일 수 있습니다[1]. 또한 TALEN은 삽입 부위 근처에 있어 우수한 HDR 효율을 보이는 것으로 나타났습니다.
FlexCut TALEN mRNA 쌍은 유전체의 모든 유전자 자리를 제한 없이 편집할 수 있도록 하며 까다로운 유전체 편집 실험에 필요한 효율과 특이성을 제공합니다.
그림 1. 세 개의 유전자에서 단일 SNP에 대한 TALEN(빨간색) 및 CRISPR(보라색)의 HDR 효율 각 단일염기 다형성(SNP)에 대해 원하는 편집에서 –4, 0 및 +4 염기를 절단하기 위해 세 쌍의 TALEN mRNA가 스크리닝되었습니다. 가장 성능이 뛰어난 쌍이 편집에 사용되었습니다. 원하는 편집의 25개 염기 내에서 절단할 수 있는 모든 CRISPR 가이드 RNA(gRNA)를 Cas9 단백질과 함께 스크리닝했습니다. 가장 성능이 뛰어난 gRNA가 편집에 사용되었습니다. 이 유전자의 SNP에 대해 TALEN은 CRISPR보다 높은 수준의 HDR 효율을 달성하였습니다.
당사는 또한 TALEN과 관련된 독점 방법에 대한 권리를 보유합니다. TALEN 라이선스에 대한 자세한 내용은 outlicensing@thermofisher.com으로 문의하십시오.
관심 유전자에 대하여 TALEN 쌍을 생성하는 데 도움이 필요한 경우 빠르고 간편한 설계 및 주문을 위해 당사의 TrueDesign Genome editor 소프트웨어를 사용해 보십시오.
당사의 온라인 도구를 사용하여 유전체의 모든 유전자 자리를 제한 없이 편집할 수 있고 까다로운 유전체 편집 실험에 필요한 효율과 특이성을 제공하는 Invitrogen FlexCut TALEN mRNA 쌍을 주문할 수 있습니다.