Search Thermo Fisher Scientific
CRISPR-Cas9 스크리닝 라이브러리 |
CRISPR 스크리닝을 사용하면 관련 유전자 세트 또는 custom collections에 초점을 둔 기능 상실 분석이나 편향되지 않은 genome-wide 범위의 CRISPR 스크리닝을 자신 있게 수행할 수 있습니다.
Lentivirus gRNA 라이브러리를 사용하여 CRISPR 스크리닝 성능을 확대하십시오. Lentivirus 라이브러리를 사용하면 수백 개의 유전자에 대한 CRISPR 유전자 편집을 한 번에 손쉽게 수행할 수 있습니다. 수상 경력이 있는 Invitrogen LentiArray 및 LentiPool CRISPR 라이브러리는 고급 gRNA 설계를 사용하여 특이성을 방해하지 않으면서 knockout 효율을 극대화합니다.
Well 당 하나의 유전자 타겟(및 최대 4개의 gRNA)으로 배열된 플레이트 형식으로 제공됩니다. High-throughput의 스크리닝 플랫폼과 호환됩니다.
단일 튜브에 함께 풀링된 gRNA Lentivirus의 컬렉션 High-throuput의 인프라 필요 없이 CRISPR-Cas9 스크리닝 성능 강화
CRISPR 라이브러리는 최신 연구와 당사의 광범위한 자체적 경험을 통합한 당사의 독점 gRNA 설계 알고리즘을 사용하여 제작됩니다. gRNA 설계는 특이성을 저하시키지 않으면서 최대 knockout 효율을 위해 선택됩니다. 각 유전자 타겟에 대해 Lentivirus 라이브러리가 광범위한 세포 유형에서 타겟 유전자의 고효율 knockout을 제공할 수 있도록 최대 4개의 고품질 gRNA가 포함됩니다.
LentiArray CRISPR 라이브러리는 96-well plate에서 배열된 형식으로 제공되며 high-throuput의 스크리닝 플랫폼과 호환됩니다. 이 Lentivirus 라이브러리는 기능적 유전체 assay 설계 또는 연구 목표에 한계를 부과하지 않는 유연한 시스템을 제공합니다.
LentiPool CRISPR 라이브러리는 고처리량의 인프라 없이도 CRISPR-Cas9 스크리닝을 가능하게 합니다. 풀링된 이러한 고품질 Lentivirus 라이브러리는 당사의 LentiArray 라이브러리와 동일한 유전자 표적을 포함하며 최대 영향을 미치는 유전자 knockout 스크리닝을 위해 바로 사용 가능한 높은 역가(>1 x 108 TU/mL)의 Lentivirus 입자로 제공됩니다.
LentiPool CRISPR 라이브러리에는 하나의 튜브에 함께 풀링된 각 타겟 유전자에 대해 최대 4개의 gRNA를 인코딩하는 Lentivirus가 포함되어 있습니다. 모든 분석은 차세대 염기서열분석(NGS)을 사용하여 수행할 수 있습니다. 당사의 LentiPool 라이브러리는 gRNA 및 유전자 표현을 확인하기 위해 NGS로 품질 관리됩니다.
Cas9 발현 세포 생성:
| |
Pooling된 sgRNA 라이브러리를 사용한 transfection
| |
Positive 혹은 negative selection으로 1차 스크리닝:
| |
NGS로 HIT 식별유전체 DNA로부터 enrich된[양성 선택(+)] 또는 depleted된[음성 선택(–)] sgRNA의 high-throughput 염기서열 분석 |
그림 2.Lentivirus 풀링 스크리닝을 위한 워크플로우. Blasticidin 내성에 대한 선택을 이용하여 LentiArray Lentiviral Cas9 nuclease로 Cas9-발현 안정 세포주가 생성됩니다. 이 Cas9 발현 세포는 적합한 MOI에서 LentiPool sgRNA 라이브러리로 transfection되며 puromycin 내성에 대한 선택을 거칩니다. 그러면 transfection된 모집단이 약물 또는 chemical perturbant과 같은 selective pressure 또는 treatment를 거칩니다. 유전체 DNA는 분리되고 sgRNA insert는 PCR을 통해 증폭됩니다. 마지막으로, 처리에 반응하여 농축된/고갈된 유전자를 판단하기 위해 앰플리콘의 염기서열이 분석됩니다.
고품질의 control은 high-throughput 스크리닝의 성공적인 개발 및 성능에 있어 중요한 역할을 합니다. 전달 조건을 최적화하고 편집 효율을 극대화하며 HIT 선택 기준을 설정하는 데 도움이 되도록 control 주문이 필요합니다.
LentiArray CRISPR 라이브러리에 특정하여 당사는 GFP 발현 구조 유무에 관계없이 제공할 수 있는 음성 또는 양성 전달 control 세트 옵션을 제공합니다. GFP marker는 시각적 측정치를 제공하여 바이러스 전달 조건의 빠른 최적화에 도움이 될 수 있습니다.
이 CRISPR 라이브러리는 유전자 타겟 당 최대 4개의 gRNA와 함께 well 당 하나의 유전자를 포함합니다. Lentivirus 라이브러리는 다음과 같은 두 가지 형식으로 제공됩니다.
특정 유전자 세트부터 전 유전체 라이브러리에 이르기까지 확립된 맞춤형 CRISPR 라이브러리가 둘 다 제공됩니다. 당사의 신약 가능성 유전체 CRISPR 라이브러리는 질병의 발달과 진행에 관여하는 잠재적인 치료 타겟을 식별하도록 설계되었습니다.
각 CRISPR 라이브러리의 유전자 타겟은 NCBI RefSeq 데이터베이스를 비롯한 최신 유전체 데이터베이스를 사용하여 선택되었으며, Gene Ontology Consortium(GO) 데이터베이스 및/또는 HUGO Gene Nomenclature Committee(HGNC)에 교차 참조되었습니다. 그런 다음 Thermo Fisher Scientific 소속 과학자가 개발한 독점 설계 알고리즘을 사용하여 각 타겟에 맞는 gRNA 설계를 생성하였습니다.
CRISPR 라이브러리 및 설명 | 유전자 수* | gRNA 수* | LentiArray 형식 | |
---|---|---|---|---|
바로 사용 가능한 입자 | 글리세롤 스톡 | |||
전 유전체 CRISPR 라이브러리 생물학적 경로 및 질병 발달에서 새로운 타겟을 식별하는 전 유전체 CRISPR 스크리닝을 위해 설계되었습니다. | 18,392 | 73,568 | A42234 | A32167 |
신약 가능성 유전체 CRISPR 라이브러리 질병의 발달과 진행에 관련된 잠재적 치료 타겟 식별을 위해 설계되었습니다. | 10,132 | 40,512 | 문의 | A32184 |
Kinase CRISPR Library 질병 발달과 연관된 여러 신호 전달 연쇄 반응 및 조절 장애와 관련이 있는 kinase는 신약 타겟의 핵심 클래스입니다. KinBase 데이터베이스 및 기타 리소스에서 추가 유전자 타겟이 선택되었습니다. | 822 | 3,288 | A42234 | A32167 |
GPCR CRISPR 라이브러리 많은 생리적 과정 및 질병 진행에 대한 regulator인 G protein-couplked receptors(GPCR)는 FDA 승인 약물의 약 30%가 이를 타겟으로 하는 가장 신약 가능성 있는 유전자 클래스 중 하나로 부상했습니다. | 446 | 1,784 | A42282 | A32183 |
암 생물학 CRISPR 라이브러리 암 발달에 관여하는 가장 흔한 유전자 중 일부를 표적으로 합니다. Cancer Genome Atlas(TCGA)에서 추가 유전자 타겟이 선택되었습니다. | 510 | 2,040 | A42268 | A32169 |
후생 유전학 CRISPR 라이브러리 유전자 발현의 후생 유전학적 조절은 정상적인 발달에 중요한 역할을 하며 많은 질병의 발달에 기여하는 요인으로 알려져 있습니다. | 396 | 1,548 | A42269 | A32170 |
Ubiquitin CRISPR 라이브러리 Ubiquitin 시스템은 단백질 turnover 조절을 통해 세포 homeostasis을 유지하는 데 필수적인 요소이며, 조절 장애는 암, 바이러스 감염, 신경 퇴행성, 근골격계, 심혈관 및 대사 질환과 연관됩니다. | 943 | 3,722 | A42270 | A32171 |
세포 주기 CRISPR 라이브러리 세포 주기 regulator는 정상 발달 뿐만 아니라 암, 심혈관, 염증성, 신경 퇴행성 질환에도 중요한 역할을 합니다. 타겟에는 세포 주기 진행에 중요한 cyclin-dependent kinase(CDK)와 CIP/KIP 계열 단백질 및 INK4 세포 주기 regulator와 같은 세포 주기 진행 regulator, rebinoblastoma종 계열의 단백질, 세포 분열 주기 단백질(CDC)과 같은 DNA 복제 인자 등이 포함됩니다. | 1,444 | 5,776 | A42271 | A32172 |
세포막 교환 CRISPR 라이브러리 세포막 교환 단백질은 신경 전달 물질 및 내분비 방출, phagocytosis, endocytosis, autophagy 및 기타 과정과 관련이 있습니다. | 141 | 564 | A42272 | A32173 |
Transcription CRISPR 라이브러리 Transcription는 유전자 발현의 주요 조절 인자입니다. | 1,817 | 7,724 | A42273 | A32174 |
Nuclear Hormone Receptors CRISPR 라이브러리 Nuclear hormone receptor는 스테로이드 호르몬, 갑상선 호르몬, 비타민 D 및 rethinoic acid 등의 lipid-soluble ligand에 의해 활성화되는 전사 인자 계열에 속하며, 대사 작용, 발달, 증식, 복제 및 기타 생물학적 과정을 조절합니다. | 47 | 188 | A42274 | A32175 |
Apoptosis CRISPR 라이브러리 다세포 생물에서 항상성을 유지하는 데 필수적인 apoptosis는 엄격하게 조절됩니다. Apoptosis를 억제하면 암, 자가 면역 및 염증성 질환, 바이러스 감염을 유발할 수 있으며, 과활성화할 경우에는 위축, 조직 손상, 신경 퇴행성 질환이 발생할 수 있습니다. | 904 | 3,616 | A42275 | A32176 |
약물 수송체 CRISPR 라이브러리 Transporter protein은 약리학에서 중요한 역할을 하며 분자의 세포막 이동 방식에 영향을 줍니다. | 98 | 392 | A42276 | A32177 |
이온 채널 CRISPR 라이브러리 이온 채널은 휴지 세포막 전위 및 활동 전위 형성을 둘 다 유도하는 전기 화학적 기울기를 생성하는 필수 세포막 단백질입니다. 이는 신경 전도, 심장 및 근육 수축, 췌장 인슐린 방출, T 세포 활성화 및 기타 과정에 매우 중요합니다. | 328 | 1,312 | A42277 | A32178 |
세포 표면 단백질 CRISPR 라이브러리 광범위한 세포 표면 단백질 배열을 통해 세포는 해당 환경으로부터 정보를 받아 반응할 수 있습니다. | 778 | 3,112 | A42278 | A32179 |
Protease CRISPR 라이브러리 단백질 분해 외에도 protease도 중요한 신호 전달 분자이며, protease 신호 전달 경로의 조절 장애는 심혈관 질환, 신경 질환, 암, 염증성 질환과 관련이 있습니다. | 475 | 1,900 | A42279 | A32180 |
Tumor Suppressor CRISPR 라이브러리 Tumor suppressor는 세포 주기 진행의 negative regulator로, 종양 억제 유전자의 손실 또는 돌연변이가 암에 관여하는 경우가 많습니다. Tumor Suppressor Gene Database(TSGene)에서 추가 타겟이 선택되었습니다. | 716 | 2,864 | A42280 | A32181 |
DNA 손상 반응 CRISPR 라이브러리 DNA 감시 단백질은 DNA 무결성을 지속적으로 모니터링하여 DNA 손상에 대한 반응으로 세포 주기 체크포인트와 DNA 복구 경로를 활성화합니다. | 561 | 2,244 | A42281 | A32182 |
Phosphatase CRISPR 라이브러리 Reversible phosphorylation은 신호 전달 transduction 경로를 조절하는 데 중심적인 역할을 합니다. Phosphatases는 타겟 단백질을 탈인산화하고 신호 전달 경로 조절에 필수적으로, 잠재적인 치료 타겟입니다. | 288 | 1,152 | A42267 | A32168 |
맞춤형 CRISPR 라이브러리 | 맞춤형 | 맞춤형 | 문의 | 문의 |
*유전자 수 및 gRNA 수는 변경될 수 있습니다.