Search Thermo Fisher Scientific
蛋白质与多糖基团交联形成糖蛋白的翻译后修饰 (PTM) 是一种常见的生物修饰。多糖参与多种生物和生理过程,包括识别和调节功能、细胞通讯、免疫防御、基因表达和细胞生长发育。蛋白质的异常糖基化与细胞永生化、转化和转移有关。糖基化涉及多种生物学功能,因此是目前研究较多的真核细胞蛋白质 PTM 之一。
Thermo Scientific Pierce 糖蛋白分离试剂盒、刀豆素 A (ConA) 和 麦胚凝集素 (WGA) 既能在蛋白质水平,又能从血清、组织和培养细胞裂解物等复杂混合物中分离糖蛋白。这些试剂盒配备齐全,包含固定化凝集素、结合和洗涤缓冲液以及处理高达 10 mg 总蛋白所需的色谱柱。
基于 Thermo Scientific 低流量系统的反相分离是糖蛋白组学工作流程不可缺少的组成部分,并且与 Thermo Scientific Orbitrap 质谱仪无缝结合。Thermo Scientific Vanquish Neo UHPLC 系统是糖蛋白组学的首选系统。Vanquish Neo UHPLC 系统整合了出色的创新技术,可全天候以极佳性能为各种高灵敏度 LC-MS 工作流程提供复杂混合物可重现的分离。
当今的前沿研究推动 LC-MS 超越极限。更快地获取高置信度的洞察信息,以准确分辨细微差异并避免代价高昂的死胡同,这一需求比以往任何时候都更为迫切。Thermo Scientific Orbitrap Eclipse Tribrid 质谱仪借助新型创新技术超越了这些极限,提供了扩展实验范围的极高灵活性,并具有内置智能以确保获得极高的数据质量和信心。通过单一系统提供出色洞察力,助您高效地突破当前科研成果。
Thermo Scientific Orbitrap Fusion Lumos Tribrid 质谱仪具有 HRAM 功能,并提供多种碎裂技术(CID、HCD、ETD 和 EThcD),可对糖肽进行全面表征。该系统的智能数据采集策略简化了工作流程,同时也提高了占空比和动态范围。Orbitrap Fusion Lumos MS 还能同步前体选择 (SPS) MS3采集,支持对各种生物样品中的糖肽进行多通路定量。此工作流程仅适用于 Tribrid 质谱仪。
糖肽数据解析颇具挑战性,不仅需要进行多肽测序,也需要表征糖基化位点和总多糖成分。Thermo Scientific Proteome Discoverer 软件(2.0 及更高版本)提供由 Protein Metrics 开发的 Byonic™ 软件作为其架构中的一个节点。Byonic 软件使用 HCD 数据确定多肽中的糖成分,而对应的 ETD/EThcD 数据则用于解析肽链主干。这样就能准确描述多肽序列、其糖基化位点及其多糖成分。
为了解析糖肽的定位和成分,需要结合使用高分辨精确质量数 (HRAM) 质谱和多种解离技术。此类多功能性是全面表征糖肽所必需的。HCD 或 CID 裂解技术可提供多糖成分信息,而 ETD 和 EThcD 则用于对多肽进行测序和确定糖基化位点。
了解这款创新型仪器如何将多种功能集于一体,为标准糖组学和实验带来显著的性能改进。此外,独特的 Tribrid 架构使各种新型的采集实验成为可能,有助于实现以前使用上一代平台无法访问的工作流程。