Search Thermo Fisher Scientific
原子或分子在吸收 X 射线光子时,会激发出电子。 电子的动能 (KE) 依赖于光子能量 (hν) 和电子的结合能 (BE)(即电子离开表面所需能量)。
通过测量发射电子的动能,可以确定材料近表面处的元素种类、元素化学态以及电子的结合能。 结合能与许多因素有关,包括:
由于光电子发射截面不依赖于原子化学环境,因此 XPS 为一种定量分析技术。
XPS 表面分析中的光电发射过程。 圆点代表电子,实线代表被分析材料中的能级。 该过程的表达式为:KE = hν - BE