instruments-pic2-180604
光电子能谱技术
为了说明 XPS 谱,在宽能量范围内扫描了一张氧化钡的全谱。 在这张谱上有多个钡和氧的峰以及一个表面杂质的碳峰。 使用现代 XPS 能谱仪,需要约 10 秒钟来采集这张氧化钡的谱。 由于氧化钡为绝缘体,在分析期间,在样品上导入一束低能电子控制样品荷电。 在谱图中,谱峰下方出现了明显的背景,这是由于电子在逃逸样品前发生非弹性散射所致。 这种非弹性散射降低了电子的动能和谱峰的强度。 定量分析谱之前必须扣除背景。
氧化钡全谱,图中出现了钡和氧的多个峰以及一个碳峰。
从 XPS 谱中也可以确定化学态。 此处给出两种方法处理聚对苯二甲酸乙二醇酯 (PET) 的 C 1s XPS 谱。 这两个样品的处理方法不同,一个是旋涂,另一个是切片 PET。 PET 中的碳原子有 3 种化学态,这通过 XPS 谱中的 3 个峰显示了出来。 两种处理方法导致了不同的聚合物构形,也影响了 XPS 谱,使得 (-O-C-) 峰发生了微小移动。
聚对苯二甲酸乙二醇酯 (PET) 旋涂和切片的 C 1s XPS 谱。 碳有 3 个不同的化学态。内插图中给出了 PET 结构。(谱图由英国 Daresbury RUSTI 的 G Beamson 博士提供)。
氧化钡全谱,图中出现了钡和氧的多个峰以及一个碳峰。
聚对苯二甲酸乙二醇酯 (PET) 旋涂和切片的 C 1s XPS 谱。 碳有 3 个不同的化学态。内插图中给出了 PET 结构。(谱图由英国 Daresbury RUSTI 的 G Beamson 博士提供)。
返回至"什么是 XPS?"