使用鬼笔环肽结合物进行肌动蛋白染色 
我们提供一些 InvitrogenMolecular Probes荧光和生物素化的鬼笔环肽衍生物,与肌动蛋白标记抗体相比具有明显优势。鬼笔环肽偶联物的结合特性不会随物种(包括动植物)的肌动蛋白变化而发生明显改变。此外,它们的非特异性染色可忽略不计,因此染色区和未染色区之间的对比度很高。
查看其他细胞骨架染色产品
鬼笔环肽Phalloidin概述
鬼笔环肽是一种二环肽,属于致命性鬼笔鹅膏“死亡帽”蕈中分离出来的毒素家族中的一员,常用在固定细胞、透化的细胞和无细胞的实验中选择性地标记 F-肌动蛋白的成像应用中。标记后的鬼笔环肽偶联物对大细丝和小细丝具有相似的亲和力,并且在肌肉和非肌肉细胞中以一定的化学计量比与每个肌动蛋白亚基的一种鬼笔毒素发生结合。据报道,它们不与单体 G-肌动蛋白发生结合,这与某些抗肌动蛋白的抗体有所不同。
Alexa Fluor 和 Alexa Fluor Plus 鬼笔环肽结合物
鬼笔环肽的荧光 Alexa Fluor 和 Alexa Fluor Plus 染料结合物是应用广泛的 F-肌动蛋白染色剂,在整个光谱范围内均可选择颜色。这些鬼笔环肽结合物为研究人员提供了荧光探针,探针的亮度和光稳定性优于所测试的所有其他光谱相似的偶联物。
Staines Nuclei and F-actin
使用 Invitrogen SelectFX 核标记试剂盒和 Alexa Fluor 鬼笔环肽结合物查看固定的、透化的牛肺动脉内皮细胞。细胞核和 F-肌动蛋白分别使用(左上方)DAPIInvitrogen Alexa Fluor 680 鬼笔环肽染色,(右上方)Invitrogen SYTOX Green 染料和 Invitrogen Alexa Fluor 568 鬼笔环肽染色,(左下方)7-AAD 和 Invitrogen Alexa Fluor 488 鬼笔环肽,以及(右下)Invitrogen TO-PRO 3 染料和 Invitrogen Alexa Fluor 350 鬼笔环肽染色。