细胞骨架结构染色图
细胞骨架不仅能够作为细胞支架,还参与细胞器转运、细胞分裂、细胞运动和信号传导,因而常作为细胞健康和疾病进程研究的核心。细胞骨架染料通常作为活细胞和固定细胞荧光成像的基准标记物,用于细胞定向和共定位。此外,与细胞骨架亚类反应的各种染料偶联物和荧光蛋白通常也可用于细胞骨架研究。Invitrogen 可提供4种先进技术用于常见细胞骨架中肌动蛋白Actin、踝蛋白Talin或微管蛋白Tubulin的成像。
使用细胞染色模拟工具
用于细胞骨架染色的 CellLight 系列试剂
CellLight 试剂可标记活细胞中的肌动蛋白Actin、微管蛋白Tubulin或踝蛋白Talin,使研究人员能够追踪细胞骨架动力学。CellLight 荧光融合蛋白可与其他荧光探针在多重分析中一起标记活细胞或固定后细胞以进行共定位研究。这类即用型试剂可表达特定荧光融合蛋白,分别靶向 β-肌动蛋白Actine 的 N-末端(41.8 kDa)、β-微管蛋白Tubulin的 N-末端(49.8 kDa)或踝蛋白Talin的 C-末端(40 kDa)。CellLight 标记只需一个简单的转染步骤,与使用细胞染料一样,几乎无毒性和化学破坏性。
用于肌动蛋白Actin染色的鬼笔环肽Phalloidin偶联物
鬼笔环肽Phalloidin是一种双环肽,当与荧光染料偶联时,可用于标记固定和透化细胞中的肌动蛋白actin。鬼笔环肽Phalloidin与 Alexa Fluor 染料的荧光偶联物是大多数应用的首选 F-actin染料,因为它们在整个光谱范围内都具有明亮的信号和光稳定性。鬼笔环肽偶联物可与大的或小的肌动蛋白微丝结合,其中鬼笔环肽Phalloidin与肌动蛋白Actin亚基之间的化学计量比为 1:1,但不会与 G-actin单体结合,并且不适用于石蜡包埋的切片。
用于微管蛋白染色的紫杉醇和多西紫杉醇偶联物
抗体标记肌动蛋白和微管蛋白
肌动蛋白细胞骨架的活细胞成像
Invitrogen CellMask 肌动蛋白示踪染料用于在活细胞中进行纤维状肌动蛋白(F-actin) 的荧光成像。CellMask 肌动蛋白示踪染料可渗透细胞,对肌动蛋白细胞骨架进行特异、均匀且明亮的染色。活细胞染色之后,细胞可固定用于多重分析,如免疫荧光 (IF), 免疫细胞化学(ICC), 和免疫组化 (IHC) 实验。在实验设计的灵活性上,在实验设计的灵活性上,CellMask 肌动蛋白示踪染料提供绿色、橙色和深红三种颜色选择。染料的使用很简单,仅需将1X染色工作液加入细胞,孵育15-60分钟,洗涤后即可成像。CellMask 肌动蛋白示踪染料在24小时内不会造成可检测的的细胞毒性。
肌动蛋白细胞骨架的活细胞成像
细胞骨架染料选择指南
读值
信号稳定、耐光淬灭的高性能荧光标记 
传统荧光染料标记 
检测范围
 F-actin肌动蛋白
通用检测通道
DAPI
DAPI
FITC
TRITC
TRITC
标记颜色
Alexa Fluor 350
Alexa Fluor 405
Alexa Fluor 488
Alexa Fluor 555
Rhodamine罗丹明
Ex/Em (nm)
346/442
405/450
496/519
555/565
540/565
Signal-To-Noise Ratio(信噪比)
光稳定性
参考文献
多重分析兼容性
活细胞
固定细胞
可固定
检测平台
显微镜成像 
显微镜成像 
显微镜成像 
 显微镜成像
 显微镜成像
产品规格
300 units
300 units
300 units
300 units
300 units
货号A30104
 Alexa Fluor Plus 750 Phalloidin鬼笔环肽标记物
读值
信号稳定、耐光淬灭的高性能荧光标记 
检测范围
F-actin肌动蛋白 
常用检测通道
Texas Red德克萨斯红
Texas Red 德克萨斯红
Cy5
Cy5.5
Cy7
标记颜色
Alexa Fluor 568
Alexa Fluor 594
Alexa Fluor 647
Alexa Fluor 680
Alexa Fluor 750
Ex/Em (nm)
578/600
590/617
650/665
679/702
758/784
Signal-To-Noise Ratio(信噪比)
光稳定性
参考文献
多重分析兼容性
活细胞
固定细胞
可固定
检测平台显微镜成像 
显微镜成像 
显微镜成像 
 显微镜成像
显微镜成像
产品规格300 units
300 units
300 units
300 units
300 units
货号A12380
读值
活细胞染料
活细胞染料
靶标
β-tubulin微管蛋白
β-tubulin微管蛋白
通用检测通道
FITC
Cy5/Deep Red
标记颜色
Oregon Green
Deep Red Fluorophore
Ex/Em (nm)
494/522
652/669
Signal-To-Noise Ratio(信噪比)
光稳定性
参考文献
多重分析兼容性
活细胞
固定细胞
可固定
检测平台
显微镜成像
显微镜成像
产品规格
1试剂盒
1试剂盒
货号
读值
信号稳定、耐光淬灭的高性能荧光标记 
传统荧光染料标记 
检测范围
 F-actin肌动蛋白
通用检测通道
DAPI
DAPI
FITC
TRITC
TRITC
标记颜色
Alexa Fluor 350
Alexa Fluor 405
Alexa Fluor 488
Alexa Fluor 555
Rhodamine罗丹明
Ex/Em (nm)
346/442
405/450
496/519
555/565
540/565
Signal-To-Noise Ratio(信噪比)
光稳定性
参考文献
多重分析兼容性
活细胞
固定细胞
可固定
检测平台
显微镜成像 
显微镜成像 
显微镜成像 
 显微镜成像
 显微镜成像
产品规格
300 units
300 units
300 units
300 units
300 units
货号A30104
 Alexa Fluor Plus 750 Phalloidin鬼笔环肽标记物
读值
信号稳定、耐光淬灭的高性能荧光标记 
检测范围
F-actin肌动蛋白 
常用检测通道
Texas Red德克萨斯红
Texas Red 德克萨斯红
Cy5
Cy5.5
Cy7
标记颜色
Alexa Fluor 568
Alexa Fluor 594
Alexa Fluor 647
Alexa Fluor 680
Alexa Fluor 750
Ex/Em (nm)
578/600
590/617
650/665
679/702
758/784
Signal-To-Noise Ratio(信噪比)
光稳定性
参考文献
多重分析兼容性
活细胞
固定细胞
可固定
检测平台显微镜成像 
显微镜成像 
显微镜成像 
 显微镜成像
显微镜成像
产品规格300 units
300 units
300 units
300 units
300 units
货号A12380
读值
活细胞染料
活细胞染料
靶标
β-tubulin微管蛋白
β-tubulin微管蛋白
通用检测通道
FITC
Cy5/Deep Red
标记颜色
Oregon Green
Deep Red Fluorophore
Ex/Em (nm)
494/522
652/669
Signal-To-Noise Ratio(信噪比)
光稳定性
参考文献
多重分析兼容性
活细胞
固定细胞
可固定
检测平台
显微镜成像
显微镜成像
产品规格
1试剂盒
1试剂盒
货号
读值
最简单的肌动蛋白actin荧光染色方法;直接滴加即可,无需计算,无需稀释,无需移液
靶标
F-actin肌动蛋白高亲和染色
常用检测通道
FITC
TRITC
Ex/Em (nm)
495/518
555/565
Signal-To-Noise Ratio(信噪比)
光稳定性
参考文献
多重分析兼容性
活细胞
固定细胞
可固定
检测平台
显微镜成像
显微镜成像
实验方案成像实验步骤成像实验步骤
规格
2*2.5ml
2*2.5ml
货号
读值
荧光融合蛋白的表达
检测范围
β-actin肌动蛋白
β-tubulin微管蛋白 
踝蛋白Talin
常用检测通道
FITC
FITC
FITC
标记颜色
GFP
GFP
GFP
Ex/Em (nm)
488/520
488/520
488/520
Signal-To-Noise Ratio(信噪比)
光稳定性
参考文献
多重分析兼容性
活细胞
固定细胞
可固定
检测平台
显微镜成像 
显微镜成像 
 显微镜成像
产品规格
1 mL
1 mL
1 mL
货号
读值
 荧光融合蛋白的表达
检测范围
β-actin肌动蛋白
β-tubulin微管蛋白 
踝蛋白Talin
常用检测通道
TRITC
TRITC
TRITC
标记颜色
RFP
RFP
RFP
Ex/Em (nm)
555/584
555/584
555/584
Signal-To-Noise Ratio(信噪比)
光稳定性
参考文献
多重分析兼容性
活细胞
固定细胞
可固定
检测平台
显微镜成像 
显微镜成像 
 显微镜成像
产品规格
1 mL
1 mL
1 mL
货号
读值
活细胞或固定细胞染料
活细胞或固定细胞染料
活细胞或固定细胞染料
靶标
F-actin
F-actin
F-actin
检测通道
FITC
TRITC/RFP
Cy5/Deep Red
标记颜色
绿色荧光
橙色荧光
深红色荧光
Ex/Em (nm)
503/512
545/570
652/669
信噪比
光稳定性
参考文献
多重分析
活细胞
固定细胞
可固定
检测平台
显微镜成像
显微镜成像
显微镜成像
产品规格
1 管或 5 管
1 管或 5 管
1 管或 5 管
目录货号
相关细胞器染料
Molecular Probes提供常用的内质网标记技术,包括用于活细胞成像的ER-Tracker™染料,用于固定细胞染色的SelectFX ER 标记试剂盒。
荧光标记的小麦胚芽凝集素是广泛使用的细胞膜染料,可进行活细胞和固定细胞成像,有着丰富的颜色选择。Invitrogen CellMask 染料能够快速、均匀地标记细胞膜,可在HCS分析中用于自动分割,且没有荧光凝集素表现出的细胞类型差异。