内质网 (ER) 结构
在所有真核细胞中,组成内质网 (ER) 的折叠膜网络占动物细胞中平均总膜含量的一半以上。内质网的分支小管和扁平囊有两种形式:核糖体结合的膜(粗面内质网)或未结合核糖体的膜(滑面内质网)。内质网在脂质合成和蛋白合成、蛋白伴侣和折叠以及钙稳态中具有核心作用。赛默飞提供基于Molecular Probes技术的内质网染料和标记试剂,可用于活细胞或固定细胞中的内质网(ER)成像。
使用细胞染色模拟工具
CellLight 技术检测内质网
当您想在活细胞中标记内质网ER来追踪细胞行为动态时,适合采用 CellLight 试剂。CellLight 蛋白标记技术可与其他荧光染料一起结合使用,对活细胞或固定后细胞进行共定位研究。这是一类简单即用型构建表达荧光融合蛋白的试剂,可在内质网中保留来自钙网蛋白calreticulin(1.8 kDa,N-末端)、内质网腔常驻蛋白以及 KDEL(0.5 kDa,C-末端)的信号。使用CellLight 试剂标记只需一个简单便捷的转染步骤,且与细胞染料一样几乎无毒性无化学破坏性。
ER-Tracker™ 活细胞内质网染料
用于固定细胞内质网(ER)染色的偶联物
内质网(ER)染料选择指南
读值
 荧光融合蛋白的表达
靶标
 内质网腔内的蛋白
常用检测通道
FITC
TRITC
标记颜色
GFP
RFP
Ex/Em (nm)
488/520
555/584
Signal-To-Noise Ratio(信噪比)
光稳定性
多重分析兼容性
活细胞
固定细胞
可固定
检测平台
 显微镜成像
 显微镜成像
产品规格
1 mL
1 mL
货号
 活细胞内质网染色
靶标
 结合内质网上的 K+ 通道
常用检测通道
FITC
Texas Red®
标记颜色
BODIPY® FL
BODIPY® TR
Ex/Em (nm)
504/511
587/615
Signal-To-Noise Ratio(信噪比)
光稳定性
多重性
活细胞
固定细胞
可固定
平台
 显微镜成像
显微镜成像 
产品规格
100 μg
100 μg
货号
读值
 固定细胞内质网染色
靶标
内质网相关 PDI
内质网中的 α- glucopyranosyl残基
常用检测通道
Texas Red®
FITC
标记颜色
Alexa Fluor® 594
Alexa Fluor® 488
Ex/Em (nm)
561/594
496/519
Signal-To-Noise Ratio(信噪比)
光稳定性
多重分析兼容性
活细胞
固定细胞
可固定
检测平台
显微镜成像
显微镜成像
产品规格
5 mg
1 套
货号
读值
 荧光融合蛋白的表达
靶标
 内质网腔内的蛋白
常用检测通道
FITC
TRITC
标记颜色
GFP
RFP
Ex/Em (nm)
488/520
555/584
Signal-To-Noise Ratio(信噪比)
光稳定性
多重分析兼容性
活细胞
固定细胞
可固定
检测平台
 显微镜成像
 显微镜成像
产品规格
1 mL
1 mL
货号
 活细胞内质网染色
靶标
 结合内质网上的 K+ 通道
常用检测通道
FITC
Texas Red®
标记颜色
BODIPY® FL
BODIPY® TR
Ex/Em (nm)
504/511
587/615
Signal-To-Noise Ratio(信噪比)
光稳定性
多重性
活细胞
固定细胞
可固定
平台
 显微镜成像
显微镜成像 
产品规格
100 μg
100 μg
货号
读值
 固定细胞内质网染色
靶标
内质网相关 PDI
内质网中的 α- glucopyranosyl残基
常用检测通道
Texas Red®
FITC
标记颜色
Alexa Fluor® 594
Alexa Fluor® 488
Ex/Em (nm)
561/594
496/519
Signal-To-Noise Ratio(信噪比)
光稳定性
多重分析兼容性
活细胞
固定细胞
可固定
检测平台
显微镜成像
显微镜成像
产品规格
5 mg
1 套
货号
相关细胞器染料
Molecular Probes提供专门的线粒体染料和探针,可用于活细胞或固定细胞中线粒体结构的标记,也可用于线粒体功能及其对细胞代谢和健康的影响研究。常用特异性染料MitoTracker或JC-1等标记
Molecular Probes提供用于活细胞或固定细胞中的高尔基复合体成像的染料,包BODIPY系列染料,以及基于抗体和凝集素 (Lectin HPA Alexa Fluor偶联物) 的固定细胞染料。