Search Thermo Fisher Scientific
细胞膜可将细胞内部与细胞外环境分隔开。其主要成分是蛋白质和脂质,在信号传导和维持离子稳态中发挥基础性作用。细胞膜是划分细胞边界的一种便捷标记物,因此,许多细胞膜探针被用于 HCS 检测中的自动分割。通常,亲脂性染料可作为细胞膜染料;但是,它们会迅速内化,从而仅有非常狭窄的窗口用于成像检测。荧光标记的凝集素(如小麦胚芽凝集素WGA)也被广泛使用,但其细胞膜染色结果在不同细胞类型间存在差异。
如果您想标记活细胞的细胞膜来追踪细胞行为动态,推荐采用 Invitrogen CellLight 试剂。CellLight 蛋白标记技术可与其他荧光染料一起结合使用,对活细胞或固定后的细胞进行共定位研究。这是一类简单即用型构建表达荧光融合蛋白的试剂,直接靶向 Lck 酪氨酸激酶 (0.9 kDa) 的豆蔻酰化/棕榈酰化序列。使用CellLight 试剂标记只需一个简单的转染步骤,且与细胞染料一样几乎无毒性无化学破坏性。
小麦胚芽凝集素 (Wheat germ agglutinin, WGA) 是细胞生物学中使用最广泛的凝集素之一。与 Invitrogen Alexa Fluor 染料偶联时,小麦胚芽凝集素是用于检测细胞膜糖复合物(即 N-乙酰葡糖胺和 N-乙酰神经氨酸(唾液酸))的通用阳离子探针。该系列偶联物可用于分析未透化的固定细胞和活细胞,且其广泛的颜色选择提高了多重分析和共定位研究的实验灵活性。WGA 还可作为神经元定位的逆行示踪剂,因其也能穿过突触。
Invitrogen CellMask 细胞膜染料能够快速、均匀地标记细胞膜,而且不同类型细胞间亦未表现出凝集素染色差异。CellMask染料可作为高内涵筛选的分隔工具,也可在标准荧光显微镜观察中用于细胞膜染色。CellMask细胞膜染料可固定,但不可透化,因此不适于通过抗体检测内部靶标的实验。广泛的颜色选择提高了多重分析和共定位研究的实验灵活性。
读值 |
表达荧光融合蛋白
| ||
---|---|---|---|
靶标 |
定位细胞膜相关的激酶
| ||
常用检测通道 | DAPI | FITC | TRITC |
标记颜色 | CFP | GFP | RFP |
Ex/Em (nm) | 435/485 | 488/520 | 555/584 |
Signal-To-Noise Ratio(信噪比) | |||
光稳定性 | |||
多重分析兼容性 |
是
|
是
|
是
|
活细胞 |
是
|
是
|
是
|
固定细胞 |
否
|
否
|
否
|
可固定 |
是
|
是
|
是
|
检测平台 |
显微镜成像
|
显微镜成像
|
显微镜成像
|
产品规格 |
1 mL
|
1 mL
|
1 mL
|
货号 |
读值 |
信号稳定的高性能荧光标记;耐光淬灭和 pH 波动
| ||
---|---|---|---|
检测范围 |
与细胞膜上的 N-乙酰葡糖胺和 N-乙酰神经氨酸(唾液酸)结合
| ||
常用检测通道 | DAPI | FITC | TRITC |
标记颜色 | Invitrogen Alexa Fluor 350 | Invitrogen Alexa Fluor 488 | Invitrogen Alexa Fluor 555 |
Ex/Em (nm) | 346/442 | 495/519 | 555/565 |
Signal-To-Noise Ratio(信噪比) | |||
光稳定性 | |||
多重分析兼容性 |
是
|
是
|
是
|
活细胞 |
是
|
是
|
是
|
固定细胞 |
是
|
是
|
是
|
可固定 |
是
|
是
|
是
|
检测平台 |
显微镜成像
|
显微镜成像
|
显微镜成像
|
产品规格 |
5 mg
|
5 mg
|
5 mg
|
货号 |
读值 |
信号稳定的高性能荧光标记;耐光淬灭和 pH 波动
| |||
---|---|---|---|---|
检测范围 |
与细胞膜上的 N-乙酰葡糖胺和 N-乙酰神经氨酸(唾液酸)结合
| |||
常用检测通道 | Texas Red 德克萨斯红 | Texas Red 德克萨斯红 | Cy5 | Cy5.5 |
标记颜色 | Invitrogen Alexa Fluor 594 | Invitrogen Alexa Fluor 633 | Invitrogen Alexa Fluor 647 | Invitrogen Alexa Fluor 680 |
Ex/Em (nm) | 590/617 | 632/647 | 650/668 | 679/702 |
Signal-To-Noise Ratio(信噪比) | ||||
光稳定性 | ||||
多重分析兼容性 |
是
|
是
|
是
|
是
|
活细胞 |
是
|
是
|
是
|
是
|
固定细胞 |
是
|
是
|
是
|
是
|
可固定 |
是
|
是
|
是
|
是
|
检测平台 |
显微镜成像
|
显微镜成像
|
显微镜成像
|
显微镜成像
|
产品规格 |
5 mg
|
5 mg
|
5 mg
|
5 mg
|
货号 |
读值 |
高性能荧光标记
| ||
---|---|---|---|
靶标 |
靶向细胞膜
| ||
常用检测通道 | FITC | TRITC | Invitrogen Cy5 |
标记颜色 | Invitrogen CellMask Green | Invitrogen CellMask Orange | Invitrogen CellMask Deep Red |
Ex/Em (nm) | 522/535 | 554/567 | 649/666 |
Signal-To-Noise Ratio(信噪比) | |||
光稳定性 | |||
参考文献 | |||
多重分析兼容性 |
是
|
是
|
是
|
活细胞 |
是
|
是
|
是
|
固定细胞 |
否
|
否
|
否
|
可固定 |
是
|
是
|
是
|
检测平台 |
显微镜成像
|
显微镜成像
|
显微镜成像
|
产品规格 |
100 μL
|
100 μL
|
100 μL
|
货号 |
读值 |
表达荧光融合蛋白
| ||
---|---|---|---|
靶标 |
定位细胞膜相关的激酶
| ||
常用检测通道 | DAPI | FITC | TRITC |
标记颜色 | CFP | GFP | RFP |
Ex/Em (nm) | 435/485 | 488/520 | 555/584 |
Signal-To-Noise Ratio(信噪比) | |||
光稳定性 | |||
多重分析兼容性 |
是
|
是
|
是
|
活细胞 |
是
|
是
|
是
|
固定细胞 |
否
|
否
|
否
|
可固定 |
是
|
是
|
是
|
检测平台 |
显微镜成像
|
显微镜成像
|
显微镜成像
|
产品规格 |
1 mL
|
1 mL
|
1 mL
|
货号 |
读值 |
信号稳定的高性能荧光标记;耐光淬灭和 pH 波动
| ||
---|---|---|---|
检测范围 |
与细胞膜上的 N-乙酰葡糖胺和 N-乙酰神经氨酸(唾液酸)结合
| ||
常用检测通道 | DAPI | FITC | TRITC |
标记颜色 | Invitrogen Alexa Fluor 350 | Invitrogen Alexa Fluor 488 | Invitrogen Alexa Fluor 555 |
Ex/Em (nm) | 346/442 | 495/519 | 555/565 |
Signal-To-Noise Ratio(信噪比) | |||
光稳定性 | |||
多重分析兼容性 |
是
|
是
|
是
|
活细胞 |
是
|
是
|
是
|
固定细胞 |
是
|
是
|
是
|
可固定 |
是
|
是
|
是
|
检测平台 |
显微镜成像
|
显微镜成像
|
显微镜成像
|
产品规格 |
5 mg
|
5 mg
|
5 mg
|
货号 |
读值 |
信号稳定的高性能荧光标记;耐光淬灭和 pH 波动
| |||
---|---|---|---|---|
检测范围 |
与细胞膜上的 N-乙酰葡糖胺和 N-乙酰神经氨酸(唾液酸)结合
| |||
常用检测通道 | Texas Red 德克萨斯红 | Texas Red 德克萨斯红 | Cy5 | Cy5.5 |
标记颜色 | Invitrogen Alexa Fluor 594 | Invitrogen Alexa Fluor 633 | Invitrogen Alexa Fluor 647 | Invitrogen Alexa Fluor 680 |
Ex/Em (nm) | 590/617 | 632/647 | 650/668 | 679/702 |
Signal-To-Noise Ratio(信噪比) | ||||
光稳定性 | ||||
多重分析兼容性 |
是
|
是
|
是
|
是
|
活细胞 |
是
|
是
|
是
|
是
|
固定细胞 |
是
|
是
|
是
|
是
|
可固定 |
是
|
是
|
是
|
是
|
检测平台 |
显微镜成像
|
显微镜成像
|
显微镜成像
|
显微镜成像
|
产品规格 |
5 mg
|
5 mg
|
5 mg
|
5 mg
|
货号 |
读值 |
高性能荧光标记
| ||
---|---|---|---|
靶标 |
靶向细胞膜
| ||
常用检测通道 | FITC | TRITC | Invitrogen Cy5 |
标记颜色 | Invitrogen CellMask Green | Invitrogen CellMask Orange | Invitrogen CellMask Deep Red |
Ex/Em (nm) | 522/535 | 554/567 | 649/666 |
Signal-To-Noise Ratio(信噪比) | |||
光稳定性 | |||
参考文献 | |||
多重分析兼容性 |
是
|
是
|
是
|
活细胞 |
是
|
是
|
是
|
固定细胞 |
否
|
否
|
否
|
可固定 |
是
|
是
|
是
|
检测平台 |
显微镜成像
|
显微镜成像
|
显微镜成像
|
产品规格 |
100 μL
|
100 μL
|
100 μL
|
货号 |
研究工具Molecular Probes 手册产品手册 | BioProbes 70 期刊免费文章相关仪器与应用 |
仅供科研使用,不可用于诊断目的。