Search Thermo Fisher Scientific
细胞毒性是指某种物质对细胞造成损伤的程度;可造成细胞损伤或死亡的物质或过程即为“有细胞毒性的”。接触细胞毒性化合物的细胞可能发生坏死(不受控制的细胞死亡)、凋亡(程序性细胞死亡)、自噬、或停止活跃生长和分裂,导致细胞增殖能力降低。
细胞毒性检测实验可用于衡量细胞毒性化合物引起细胞损伤或细胞死亡的能力。细胞毒性检测分析在基础研究和药物研发的有毒化合物筛选中有着广泛的应用。在药物研发中,细胞毒性是评估化合物用途和药效的关键因素。有细胞毒性的化合物可能会在后续筛选中淘汰掉;靶向快速分裂细胞的化合物可能会成为癌症治疗的候选化合物。
乳酸脱氢酶 (LDH) 和6-磷酸葡萄糖脱氢酶 (G6PD) 存在于多种不同类型的细胞中。当细胞质膜受损时,细胞会释放 LDH 和 G6PD 到培养基中。CyQUANT 细胞毒性检测试剂盒采用可靠的比色分析法,可用于定量测定受损细胞释放到培养基中的 LDH 或 G6PD(细胞毒性的生物标志物)。
了解更多:自噬,指“自我吞噬”,是一种溶酶体介导、系统性地降解和回收细胞成分的过程。可用多种检测方法研究自噬的引发、蛋白聚积物的清除或自噬的抑制。还可使用溶酶体标志物在降解前追踪与自噬体的融合或追踪溶酶体活动。
了解更多:磷脂沉积和脂肪变性是脂质代谢的毒副作用,可由药物或其他化合物引发。磷脂沉积的特征是过量磷脂复合物沉积在溶酶体内膜内部。脂肪变性是甘油三酯的合成和清除异常而导致的脂质滞留。
线粒体功能是细胞毒性检测实验的重要参数,细胞毒性分析可通过测定线粒体膜电位、钙流或活性氧来检测。通常可使用多个线粒体结构和功能探针进行标记和分析,以同时检测多个细胞健康状态参数,并通过显微成像、微孔板分析或流式分析解答关于细胞毒性或药物效价的复杂生物学问题。
仅供科研使用,不可用于诊断目的。