Search Thermo Fisher Scientific
RNA 稳定剂
|
获得高质量的完整RNA是进行基因表达分析的第一步,也是最关键的一步。为确保分离高质量的RNA,组织样本须:a)收集后立即处理,b)速冻,或c)在中间过渡溶液中稳定,以保持RNA完整性并进行存储。多种专门设计用于稳定和保持 RNA 完整性的产品可从采集点到 PCR 和分析。
RNA 稳定试剂 (也称为 RNA 稳定剂) 是有助于稳定和保持 RNA 完整性的溶液。由于已知 RNA 容易被自由漂浮的 RNase 降解,因此 RNA 稳定试剂可用于 ProLong 样品中的 RNA。RNA 稳定剂可从新鲜细胞培养,新鲜组织,冷冻组织,血液或纯化 RNA 中引入到 RNA 样品。
RNAlater 溶液是一种水溶性,无毒性新鲜细胞和组织储存试剂,其可迅速渗入组织和细胞以稳定和保护细胞的 RNA。创新型试剂可最大限度减少速冻样品以保存RNA的需求
RNAlater RNA 稳定溶液如何工作?在 RNAlater 溶液中饱和后,可对样品进行检测并保存以继续储存。经 RNAlater 溶液处理和在 –80°C 下存档的新鲜组织和细胞可进行十次冻融循环,而不会影响随后分离的 RNA 的质量。
样品类型 RNAlater 溶液已经过测试,包括:
了解如何快速轻松地稳定和保护新鲜样本中的 RNA。RNAlater 稳定液无需立即处理样品,在液氮中冷冻样品或将其匆忙地放入冷冻冰箱中。
RN--ICE 溶液是一种用于冷冻组织的 RNA 稳定溶液。在组织解冻期间防止RNA降解经 RNAlater-ICE 溶液处理后,组织可以在 4°C 或室温下安全储存 (有限时间),并可在保护 RNA 完整性的同时进一步处理。
样品类型 RNAlater-ICE 溶液在以下方面经过检测:
众所周知,血样由于血细胞裂解步骤以及随后从全血制备的 RNA 中存在球蛋白 mRNA 高而难以处理。球蛋白 mRNA 干扰下游表达检测。我们有稳定血液样本中 RNA 的方案。
LeukoLOCK 总 RNA 分离系统 含有来自 RNAlater 稳定的白细胞的无球蛋白 mRNA。将抗凝血过滤分级,仅保留白细胞,并用RNAlater溶液稳定以储存该系统通过不包括红细胞,可从血液中分离并纯化 RNA,而不存在球蛋白 mRNA。
Tempus 血液 RNA 管 可用于在下游检测收集点上稳定和纯化全血中的总 RNA。每个 Tempus 管均含有一种稳定和裂解试剂,无需进行后续红细胞裂解或蛋白酶 K 处理。RNA 稳定试剂可灭活 RNase 和选择性沉淀 RNA。一旦 RNA 沉淀,也可以从储存在 Tempus 管中的血样的上清液中分离基因组 DNA。
很多核酸分离方案的最后一步以及下游检测的第一步是重悬 RNA 沉淀。分离和纯化 RNA 后,必须将 RNA 悬浮并储存在适当的无核酸酶溶液中。
RNA 储存溶液是一种 RNA 稳定溶液,可兼容多种下游检测,例如:
它是一种 1 mM 柠檬酸钠,pH 值 6.5 ± 0.1 缓冲液,具有比标准 0.1 mM EDTA 或 TE 缓冲液更高的 RNA 稳定性。该溶液是在我们最先进的生产设施中于严格监控的条件下用纯试剂制备的。然后实施严格的质量控制程序以保证其纯度和性能。
RNAlater 溶液是一种水溶性,无毒性新鲜细胞和组织储存试剂,其可迅速渗入组织和细胞以稳定和保护细胞的 RNA。创新型试剂可最大限度减少速冻样品以保存RNA的需求
RNAlater RNA 稳定溶液如何工作?在 RNAlater 溶液中饱和后,可对样品进行检测并保存以继续储存。经 RNAlater 溶液处理和在 –80°C 下存档的新鲜组织和细胞可进行十次冻融循环,而不会影响随后分离的 RNA 的质量。
样品类型 RNAlater 溶液已经过测试,包括:
了解如何快速轻松地稳定和保护新鲜样本中的 RNA。RNAlater 稳定液无需立即处理样品,在液氮中冷冻样品或将其匆忙地放入冷冻冰箱中。
RN--ICE 溶液是一种用于冷冻组织的 RNA 稳定溶液。在组织解冻期间防止RNA降解经 RNAlater-ICE 溶液处理后,组织可以在 4°C 或室温下安全储存 (有限时间),并可在保护 RNA 完整性的同时进一步处理。
样品类型 RNAlater-ICE 溶液在以下方面经过检测:
众所周知,血样由于血细胞裂解步骤以及随后从全血制备的 RNA 中存在球蛋白 mRNA 高而难以处理。球蛋白 mRNA 干扰下游表达检测。我们有稳定血液样本中 RNA 的方案。
LeukoLOCK 总 RNA 分离系统 含有来自 RNAlater 稳定的白细胞的无球蛋白 mRNA。将抗凝血过滤分级,仅保留白细胞,并用RNAlater溶液稳定以储存该系统通过不包括红细胞,可从血液中分离并纯化 RNA,而不存在球蛋白 mRNA。
Tempus 血液 RNA 管 可用于在下游检测收集点上稳定和纯化全血中的总 RNA。每个 Tempus 管均含有一种稳定和裂解试剂,无需进行后续红细胞裂解或蛋白酶 K 处理。RNA 稳定试剂可灭活 RNase 和选择性沉淀 RNA。一旦 RNA 沉淀,也可以从储存在 Tempus 管中的血样的上清液中分离基因组 DNA。
很多核酸分离方案的最后一步以及下游检测的第一步是重悬 RNA 沉淀。分离和纯化 RNA 后,必须将 RNA 悬浮并储存在适当的无核酸酶溶液中。
RNA 储存溶液是一种 RNA 稳定溶液,可兼容多种下游检测,例如:
它是一种 1 mM 柠檬酸钠,pH 值 6.5 ± 0.1 缓冲液,具有比标准 0.1 mM EDTA 或 TE 缓冲液更高的 RNA 稳定性。该溶液是在我们最先进的生产设施中于严格监控的条件下用纯试剂制备的。然后实施严格的质量控制程序以保证其纯度和性能。
仅供科研使用,不可用于诊断目的。