Search Thermo Fisher Scientific
适用于下游应用的 RNA 提取 |
纯化 RNA 可用于多种下游应用,包括实时 RT-PCR、微阵列分析、新一代 RNA 测序 (RNA-Seq)、Northern 印迹和克隆。
根据应用,您可能需要从细胞材料或生物液体中提取 RNA、去除基因组 DNA 或对某些类型的 RNA 进行富集。
微阵列是分子生物学和基因组实验室中的重要工具。微阵列方法特别适用于转录组学(mRNA 和 microRNA),它为在单次实验中分析数千个转录本提供了一种简化的方法。
Northern 印迹分析是 RNA 的常见应用。Northern 印迹用于确定 mRNA 的身份、大小和相对丰度,可测量基因表达水平和转录本大小以及检测选择性剪接转录本。
仅供科研使用,不可用于诊断目的。