Search Thermo Fisher Scientific
我们对转录组生物学的理解正在经历一场革命,揭示 RNA 的表达调控以及它的类型和功能远比之前认为的复杂得多。基于我们的 RiboMinus 技术去除核糖体 RNA(rRNA)来富集全转录组 RNA,可以增强基因表达微阵列、RNA 测序及其他方法的发现研究。Ambion WT 表达试剂盒用于微阵列分析之前的 RNA 扩增,它通过在扩增过程中选择性地从逆转录中消除 rRNA 来规避去除 rRNA 的需要。这两种技术都有助于我们理解转录组作用于正常生理和病理过程形成的新范例。
我们的 RiboMinus™ 技术利用特定的锁核酸 (LNA) 捕获探针来结合核糖体 RNA,随后通过与链霉素亲和素包被的 Dynabeads 磁珠结合,将其从样品中去除。剩余的全转录组 RiboMinus™ RNA 适合于使用任何新一代测序平台或微阵列分析的直接测序。 |
mRNA 转录本 5‘ 非翻译区(UTR)的序列和结构在蛋白质合成调控中起重要作用。在原核生物中,促进 mRNA 有效和准确翻译的核糖体结合位点 (RBS) 在科学家首次对其加以描述后被命名为 Shine-Dalgarno 序列。该富含嘌呤的 5‘ UTR 序列可与 16S rRNA 的 3‘ 端 UCCU 核心序列(位于 30S 核糖体小亚基内)互补。研究人员已在原核 mRNA 中发现了多种 Shine-Dalgarno 序列(共有序列见图 1)。这些序列位于起始密码子 AUG 上游 10 个核苷酸处。原核 RBS 的活性可受分离 RBS 和起始 AUG 的间隔区长度和核苷酸组成的影响。
种属 | rRNA | 大小 (kb) |
人 | 18S | 1.9 |
28S | 5 | |
小鼠 | 18S | 1.9 |
28S | 4.7 | |
果蝇 | 18S | 2 |
28S | 4.1* | |
烟叶 | 16S | 1.5 |
18S | 1.9 | |
23S | 2.9 | |
25S | 3.7 | |
酵母 | 18S | 2 |
26S | 3.8 | |
大肠杆菌 | 16S | 1.5 |
23S | 2.9 | |
非洲蟾蜍 | 18S | 4 |
28S | 1.8 |
*果蝇 28S rRNA 加工成 2 个片段,其迁移方式与 18S rRNA 类似。
仅供科研使用,不可用于诊断目的。