Search Thermo Fisher Scientific
体外转录及翻译 |
RNA体外转录反应通常用于两种实验目的:合成标记探针,以及合成大量的未标记RNA。另外,转录反应中所合成的加帽RNA可以用于显微注射、体外翻译以及转染等实验。我们的RNA专家开发了专门的核苷酸、聚合酶、修饰酶以及试剂盒,以用于进行加帽RNA高得率转录、大规模转录以及基于短DNA模板的转录反应。我们同时还提供了用于体外转录及翻译研究的Ambion完整产品线。
实验室合成RNA的能力对于很多技术的应用是至关重要的。来自于小规模转录反应的放射性标记RNA探针及非同位素标记的RNA探针可用于核酸印记杂交及核酸酶保护分析等。用于基因芯片分析的mRNA扩增反应必须使用大规模转录反应。
在无细胞提取物中进行的蛋白质体外合成是分子生物学家的一种重要工具,应用范围非常广泛,可用于基因产物的快速鉴定(例如,蛋白质组)、部分缺失的基因产物合成过程中突变的定位、蛋白质折叠研究以及修饰氨基酸及非天然氨基酸相结合的功能研究等。
仅供科研使用,不可用于诊断目的。