推出更具可持续性的磁珠产品组合
Invitrogen DynaGreen™ 磁珠是一种高磁性亚微米级磁珠平台,实现了从生产到客户端的前沿绿色环保设计。 Dynabeads 背后的团队以生物分子捕获领域的深厚底蕴为基础,应用30多年的经验和12项绿色化学原则,创造出高性能、不含微塑料的磁珠,可提供低非特异性结合的可重复结果。该选择对环境来说是更好的选择,并且符合绿色实验室政策,而且不会影响结果的质量。这些产品以 DynaGreen 免疫沉淀技术为主导,是不断发展的绿色 DynaGreen 磁珠系列中的首批产品。
开学季
买赠满减
搭着用,更省心!买0.5mL DynaGreen磁珠就送磁力架!9/30截止!下单享积分兑大礼
点击查看 >>
开学季
买赠满减
搭着用,更省心!买0.5mL DynaGreen磁珠就送磁力架!9/30截止!下单享积分兑大礼点击查看 >>
为更具可持续性的科学做出贡献
DynaGreen 源于向更具可持续性的研究实验室迈进的愿望和需要。每个开发步骤都应用了12项绿色化学原则,打造出对您的工作和环境都有好处的产品。以下是如何以 DynaGreen 磁珠促进更具可持续性科学研究的细节:
点击图片放大
- 不含塑料微粒— DynaGreen 磁珠仅由常见于天然的无机材料组成,如二氧化硅和氧化铁。
- 制造简化—我们大幅度地简化了制造流程,以减少制造时间以及能源和水的消耗。
- 可持续性化学品—与其他磁珠相比, DynaGreen 磁珠使用更具可持续性的化学品生产,例如生物可再生溶剂。
- 更绿色的缓冲液— DynaGreen 磁珠设计用于储存在含有更绿色、更环保的表面活性剂和杀菌剂的缓冲液中。
- 灵活—磁珠不包含缓冲液。用户指南中提供了可使用常见实验室化学品轻松制备的缓冲液配方。这减少了运输重量,从而减少了燃料消耗。
- 无纸化—所有强制性文件都是数字化的(无纸化),并且可以通过二维码访问。
- 可持续性包装— DynaGreen 磁珠采用可回收材料进行有效包装,并可在室温条件下运输。提供可回收说明。产品运输时不使用塑料或聚苯乙烯泡沫塑料包装。
- 透明度—我们通过第三方验证保持可持续性的可见度——DynaGreen 产品带有 ACT 标签。
用于免疫沉淀的高性能磁珠
免疫沉淀 (IP) 是使用固定在磁珠等固相支持物上的特异性抗体对蛋白质、蛋白质复合物、蛋白质-核酸复合物和其他抗原 (Ag) 进行亲和纯化。用于免疫沉淀工作流程的 DynaGreen 磁珠是 250 μm 的超顺磁珠,可实现高性能直接和间接免疫沉淀 (IP),适合产量和纯度至关重要的应用,例如质谱分析。
- 可重现、高得率和纯度的直接和间接免疫沉淀
- 用于蛋白质印迹和质谱分析的可调实验方案
- 可持续的整体产品设计,采用节能制造、可回收包装和非微塑料磁珠内核
- 带 ACT 标签——环境影响第三方验证
- 以 30 年的 Dynabeads 质量和创新性为后盾
- Thermo Scientific KingFisher 系统上的快速自动化工作流程 — 从按下按钮到完成样品制备仅需40分钟
查看手册
DynaGreen 磁珠的亚微米级磁珠粒径增加了可用的目标捕获表面积,并提供较低的沉降速率,从而在不需要预纯化的简单结合-孵育-洗脱免疫沉淀方案中可以有效分离目标蛋白。所使用的磁分离技术也快速而温和,从而对目标蛋白质造成的物理压力也很小。可在 KingFisher 纯化系统上实现整个方案的自动化,并可将处理时间缩短至40分钟。
直接免疫沉淀
分离原理很简单;将目标蛋白特异性抗体 (Ab) 与 DynaGreen 磁珠一起孵育,然后通过洗涤去除未结合的抗体。然后将抗体结合的磁珠与含有蛋白的样品一起孵育以进行捕获,然后进行洗涤和洗脱。
间接免疫沉淀
将抗体直接加入样品中孵育,与靶标结合。短时间孵育后,将 DynaGreen 磁珠加入含有蛋白和抗体的样品中。磁珠将结合抗体,成功分离抗体 - 蛋白复合物,然后进行洗涤和洗脱。
- 无需离心—无需担心丢失结合材料或破坏温和的抗体-抗原之间的结合,从而提高产量。
- 小尺寸—小尺寸微珠可以改善动力学,有助于将其保持在溶液中,可以轻松收集靶蛋白复合物。此外,它们还可实现出色的抗体结合能力。
- 低抗体消耗—磁珠无需大量抗体即可产生准确、可重现的结果。由于它们本质上没有多孔性,因此不存在抗体被困在内部而导致无法接触的风险。
- 无预纯化步骤—非靶标分子所导致的非特异性结合的风险降低。
- 无危险化学品—使用的化学品均不在欧盟 REACH SVHC 清单中。
- 不含塑料微粒— DynaGreen 磁珠由无机材料组成—氧化铁和二氧化硅。益于工作。益于环境。
| DynaGreen Protein A 磁珠
| DynaGreen Protein A/G 磁珠
| DynaGreen CaptureSelect Anti-IgG-Fc 磁珠
|
何时使用 | 特别适合于使用来源为兔的抗体。 特别适合于使用来源为兔的抗体用于提取大量蛋白。 | 特别适合于使用来源为小鼠和兔的抗体。 当您想要使用来源为小鼠和兔的抗体获得高产量的目标蛋白时,这是一款出色的全能磁珠。 适用于所有类型的用途,并适用于质谱分析。 | 当需要高纯度的样品时,特别是对于质谱等应用。 含有多个物种的二抗。 |
结合能力 | 13–14 µg/mL |
规格 | 250 nm |
浓度 | 20 mg/mL |
所需的磁珠用量 / IP | 25 µl* |
产量 | 高 | 高 | 中 |
非特异性结合 | 低 | 低 | 极低 |
实验方案 | 直接和间接免疫沉淀 |
兼容质谱分析 | 是 |
自动化 | 自动化—可用于 KingFisher 样品纯化系统的方案 |
可回收的原始包装 | 是—随包装说明书以电子方式提供回收说明 |
可持续性 | ACT 标签对产品、其制造运营及其生命周期的可持续影响进行第三方验证 |
*高结合能力意味着每个 IP 需要磁珠的用量更小。竞争对手通常使用 40 – 100 µl。
质谱分析工作流程
质谱分析是对复杂生物样品中的蛋白质进行鉴定、定量和表征分析的强大工具。标准蛋白质组学工作流程包括样品提取、蛋白质分离和消化、HPLC 分离以及使用串联质谱法对所得肽进行分析。DynaGreen 磁珠适用于质谱分析。
基准数据— DynaGreen 磁珠与竞品磁珠的性能测试
使用 DynaGreen 磁珠,可以通过直接和间接 IP 轻松进行富集。在图 1A 和 1B 中,我们证明,使用 DynaGreen 磁珠可以轻松实现高丰度 (CD3) 和低丰度 (CD81) 目标蛋白的高质量 pulldown,与市面上现有产品相比,具有相当或更好的性能。
图 1A 和 1B.使用 DynaGreen 磁珠时,性能相当或更佳。
所有 IP 实验均按照各竞品的实验方案使用了与抗体和细胞裂解液对应的等量样品材料。我们发现:
- DynaGreen 蛋白 A 磁珠在直接和间接 IP 工作流程中均优于所有竞品。
- DynaGreen 蛋白 A/G 磁珠在间接 IP 工作流程中优于所有竞品。
- Thermo Scientific DynaGreen CaptureSelect Anti-IgG-Fc (多种属) 磁珠获得了极干净的 IP ,同时检测出了与 Thermo Scientific Pierce 蛋白 A/G 磁珠 (间接工作流程) , Cytiva™ SpeedBeads 蛋白 A/G 磁珠和 Bio-Rad™ SureBeads™ 蛋白 G 磁珠 (直接工作流程) 相当量的靶标。
通过间接或直接免疫沉淀工作流程分离 CD3 的免疫印迹
- Promega Protein A (Promega)
- DynaGreen Protein A (Thermo Fisher)
- Protein Xtra 琼脂糖Protein A (Cytiva - Sigma)
- Pierce Protein A (Thermo Fisher)
- Dynabeads Protein A (Thermo Fisher)
- DynaGreen Protein A (Thermo Fisher)
- 空白–无样品
- Protein A 磁性琼脂糖 (Cytiva - Sigma)
- SureBeads Protein A (BioRad)
通过间接或直接免疫沉淀工作流程分离 CD81 (低丰度蛋白) 的免疫印迹
- SeraMag Speed 磁珠 Protein A/G (Sigma)
- CaptureSelect IgG-Fc (ms) 磁珠 (Thermo Fisher)
- Protein Xtra Sepharose ,Protein G (Cytiva - Sigma)
- Pierce Protein G (Thermo Fisher)
- Pierce Protein A/G 磁珠 (Thermo Fisher)
- DynaGreen Anti IgG-Fc (Thermo Fisher)
- DynaGreen Protein A/G (Thermo Fisher)
- GenScript Protein A/G 磁珠 (GenScript)
- Dynabeads Protein G (Thermo Fisher)
- DynaGreen Protein A/G (Thermo Fisher)
- DynaGreenAnti IgG-Fc (Thermo Fisher)
- PureProteome Protein A/G 磁性系统 (Millipore)
- PureProteome Protein G 磁性系统 (Millipore)
- Protein G 磁性琼脂糖 (Cytiva – Sigma)
- SureBeads Protein G (BioRad)
80101G,80102G,80103G,80104G,80105G,80106G,80107G,80108G,80109G
自动化
DynaGreen 产品的设计考虑了自动化,扩展您的实验从未如此简单。在我们的 KingFisher 自动化系统上无缝执行直接或间接免疫沉淀,将您的实验时间缩短至 40 分钟,每次运行高达 96 个样品。KingFisher 自动化系统适用于中高通量实验室,可显着减少手动操作时间,同时保持与手动方案相同的高目标产量和低非特异性结合。
用于 DynaGreen 的 KingFisher 方案
© 2023 Thermo Fisher Scientific Inc. 版权所有。除非另有说明,否则所有商标均为赛默飞世尔科技及其子公司所有。Magne 是 Promega 公司的商标。Sepharose 是 Cytiva 生物工艺 R&D AB 的商标。SureBeads 是 Bio-Rad Laboratories, Inc. 的商标。sera-Mag 是 HyClone Laboratories, LLC 的商标。GenScript 是南京 GenScript Biotech Co. 的商标。PureProteome 是 Millipore Corporation 的商标。ACT 是 My Green Lab 的商标。