Search Thermo Fisher Scientific
Thermo Scientific Orbitrap Exploris 质谱分析是一种定量高分辨率准确质量数 (HRAM) 液相色谱质谱分析 (LC-MS),能为您的新一代实验室提供优异的性能。内置智能、灵敏度和选择性的强大功能,通过高定量准确度和精确度实现非常深入的分析。如此出色的功能现在可用于广泛的产品组合,以满足您的精确分析要求。使用 Orbitrap Exploris 质谱分析,可以比以往更快、更简单地扩大您的研究范围并转化结果。
通过数据采集和分析解决方案,极大限度地从 Thermo Scientific 质谱分析架构中获得投资回报
Orbitrap Exploris 质谱系统提供多种性能功能,旨在满足日常研究到常规检测的需求,是处理复杂基质应用中低含量组分的质谱分析的理想选择。寻找最佳的系统来设计您的新一代实验室能力,并满足您不断变化的业务需求,实现更高效的筛选(包括靶向、疑似和非靶向)、鉴定、确认和定量。
Thermo Scientific Orbitrap Exploris MX 质量检测器 | Thermo Scientific Orbitrap Exploris 120 质谱仪 | Thermo Scientific Orbitrap Exploris 240 质谱仪 | Thermo Scientific Orbitrap Exploris 480 质谱仪 | |
---|---|---|---|---|
分析 | 靶向/非靶向筛选 (MS) 未知物质鉴定 (MS) 绝对和相对定量 (MS) | 靶向/非靶向筛选 (MS) 未知物质鉴定 (MS) 确认 (MS/MS) 绝对和相对定量(MS 和/或 MS2) | ||
理想应用 | ||||
先进的数据依赖性实验 | 不适用 | 不适用 | Precursor Fit | SureQuant、Precursor Fit、Boxcar Scanning、TurboTMT |
新一代离子源接口 | 是 | |||
适用于各种应用的快速启动方法 | 是 | |||
拖放方法设置用户界面 | 是 | |||
Almanac 基于网络的监控和管理 | 是 | 需要 Foundation 3.1 SP1 或更高版本 | ||
自动背景排除 | 不适用 | 不适用 | 需要 Foundation 3.1 SP1 或更高版本 | |
标准特性 | ||||
m/z 200 时的最大分辨率 (FWHM) | 180,000 | 120,000 | 240,000 | 480,000 |
质量精度(内部校准) | 使用 EASY-IC 离子源可保持5天内 <1 ppm | |||
校准程序 | Thermo Scientific Pierce FlexMix 校准解决方案 | |||
动态范围 | 在单个 Orbitrap 质量分析仪谱图范围内 >5,000 | 最高5个数量级 | ||
质量数范围 | m/z 40–3,000,使用 BioPharma 选项时可达 m/z 8,000 | m/z 40 – 3,000 | m/z 40 - 6000 (使用 BioPharma 选项时可达 8000) | |
扫描速度 | 最高 22 Hz | 最高 40 Hz | ||
极性切换 | 1.4 Hz | |||
离子源接口 | OptaMax NG 离子源 | |||
多通路 | 不适用 | 每次扫描高达20个前体离子 | ||
扫描功能 | 提供了独特的扫描类型
| 提供了独特的扫描类型
| 提供了独特的扫描类型
| 提供了独特的扫描类型
|
解离 | 离子源内 CID | 离子源内 CID、HCD | ||
选项和/或升级 | ||||
完整蛋白质模式 | 包括在 BioPharma 选项中 | 不适用 | 是 | |
高质量数范围(HMR,高达 8000 m/z) | 是,使用 BioPharma 选项时 | 不适用 | 是 | |
灵敏度 | 全扫描:柱上进样 200 fg 利血平的 S/N 为 150:1 | MS/MS:柱上进样 200 fg 利血平的 S/N 为 100:1 SIM:柱上进样 200 fg 利血平的 S/N 为 250:1 | MS/MS:柱上进样 50 fg 利血平的 S/N 为 100:1 SIM:柱上进样 50 fg 利血平的 S/N 为 150:1 | |
色谱系统建议 | Vanquish Flex HPLC 系统 Vanquish Horizon HPLC 系统 | Vanquish Core HPLC 系统 Vanquish Flex HPLC 系统 Vanquish Duo HPLC 系统 Transcend 多通道系统 | Vanquish Flex HPLC 系统 Vanquish Duo HPLC 系统 Vanquish Horizon HPLC 系统 Vanquish Neo 系统 | |
离子源 | OptaMax NG 离子源 FAIMS Pro Duo 接口 EASY-IC 离子源 | APCI/APPI 组合离子源 | FAIMS Pro Duo 接口 APCI/APPI 组合离子源 EASY-Spray 离子源 Nanospray Flex 离子源 | |
外部触发离子源 | 不适用 | 用于 MS 成像的 AP-SMALDI5 AF 离子源 | 用于 MS 成像的 AP-SMALDI5 AF 离子源 | 用于 MS 成像的 AP-SMALDI5 AF 离子源 |
Orbitrap Exploris 质谱仪高度优化的设计可实现紧凑的物理占用空间,同时提供高性能组件和许多新功能以提高关键应用的性能。这种设计使我们能够通过一个具有六级泵送功能的涡轮泵实现更紧凑的占用空间,从而减少运动部件,降低能耗、噪音和重量。
TransMIT 质谱开发中心(TransMIT GmbH,吉森,德国)为大气压扫描微探针基质辅助激光解吸/电离 (MALDI) 质谱成像提供集成的高端解决方案。这些解决方案基于 TransMIT 的专有 SMALDI MS 成像和 3D 表面 MS 成像技术。AP-SMALDI 离子源可在大气压 (AP) 下产生离子,实验装置支持以脉冲激光束常规照射出 5 μm 大小的激光光斑系统地扫描组织样品或 3D 物体,无需过度采样。
由于其在空间分辨率方面的高性能,TransMIT 的 AP-SMALDI5 AF 离子源是 Orbitrap MS 仪器的高质量分辨率和精确质量数功能的理想选择。
AP-SMALDI5 AF 和 Orbitrap 技术的联用通过提供以下功能来实现高质量和空间分辨率:
安装到 Orbitrap Exploris 平台上的 TransMIT AP-SMALDI5 AF 离子源示意图。
AP-SMALDI 离子源示意图详细信息:(1) 激光束通过聚焦透镜 (2),两面反光镜使光线通过样品附近的物镜 (3)。物镜 (3) 将脉冲激光聚焦于组织样品底板 (4) 上。离轴摄像头 (5) 可以进行样品检查,同时自动聚焦 (6) 激光可确保分析激光一直对焦。AP-SMALDI5 AF 设备与 Orbitrap 质谱联用用于 MS 成像应用的技术详细信息。注意:AP-SMALDI5 AF 离子源是1类激光产品。
TransMIT 的 SMALDIPrep 设备、其 AP-SMALDI5 AF 离子源、Mirion MS 图像生成软件和 Orbitrap Exploris MS 仪器允许从组织和 3D 物体的表面进行空间多组学分析。
您的样品包含大量信息,这些信息同时具备知识和价值。了解 Thermo Scientific AcquireX 智能数据采集工作流程如何通过尽可能采集最高质量的深度 LC-MSn 数据来深入获得样本信息。
了解单细胞蛋白质组学与单细胞基因组学和转录相比所面临的挑战。回顾应对这些挑战的新技术和方法。了解有关改进功能的更多信息,包括自动化、微型样品制备、多通路技术和快速、可靠的 LC-MS 方案,以及考虑单细胞蛋白质组学的前景。
所述实验的目的是在应用与 Thermo Scientific ™ Orbitrap Exploris™ 质谱分析联用的 AP-SMALDI 5 AF 技术时,通过空间分辨率,在低微米级表征复杂组织结构中的小代谢物、脂质和胰蛋白酶肽。
该结果代表了通过质谱成像方法在小鼠肾脏细胞水平上进行的综合性空间多组学研究——代谢组学、脂质组学和蛋白质组学。