Go beyond with Orbitrap Tribrid MS for large and small molecule analysis
使用 Orbitrap Tribrid 质谱仪进一步实现大小分子的分析
Orbitrap Tribrid 质谱仪基于革命性的 Thermo Scientific Tribrid 架构,完美结合了四极杆、Orbitrap 和线性离子阱质谱仪的优点,可完成挑战性样品的高通量分析。
包括复杂基质中低丰度肽类的准确和精确定量,结构异构体的表征,从药物代谢物到完整蛋白质,同质异素物质的分离以及天然蛋白质复合体结构的表征。
联系我们
本页内容
深入了解 Orbitrap Tribrid 质谱仪
Orbitrap Tribrid 质谱仪的内部架构支持从发现到分析和定量的多种实验性应用。您仅需一台仪器即可加速科学发现过程,同时拥有最大的实验灵活性。
探索 Orbitrap Tribrid 仪器
Orbitrap Ascend Tribrid MS
扩大科研规模。凭借可用于多通路定量的蛋白质组学和天然蛋白质表征的新功能,Thermo Scientific Orbitrap Ascend Tribrid 质谱仪实现了优异的实验通量、多功能性和易用性。使用智能采集和更快的实时检索在更低浓度下对更多样品进行定量。采用具有两个多级离子通道的突破性新型硬件设计,实现更大的覆盖范围。也可对较大的生物制药产品进行表征,可选质量数范围高达 m/z 16,000。更少的仪器设置的同时能获得更高的分析通量,简化设置包括用于校准的自动就绪离子源和预置的优化方法模板,以最大限度提高便利性和易用性。准备好满足未来最具挑战性的需求
了解更多  下载手册
“Orbitrap Ascend Tribrid MS 上真正令人兴奋的一项功能是新的多极离子通道,以及通过向前移动碰撞池,使系统的速度比上一个型号更快。这意味着我们可以更深入挖掘样品中的细节,并且我们可以在更短的时间内检测更多的东西”
威斯康星大学麦迪逊分校 Coon 实验室首席研究员 Joshua Coon 博士
Erwin Schoof 博士
多通路单细胞蛋白质组学:灵敏度和通量的结合
Erwin Schoof 博士,蛋白质组学研究院负责人,
丹麦技术大学博士后,哥本哈根大学
观看网络讲座
Ryan Kelly 博士
一次一个细胞:单细胞蛋白质组学成为现实
Ryan Kelly 博士,副教授
化学和生物化学学院,Brightam Young University
观看网络讲座
Erwin Schoof 博士
多通路单细胞蛋白质组学:灵敏度和通量的结合
Erwin Schoof 博士,蛋白质组学研究院负责人,
丹麦技术大学博士后,哥本哈根大学
观看网络讲座
Ryan Kelly 博士
一次一个细胞:单细胞蛋白质组学成为现实
Ryan Kelly 博士,副教授
化学和生物化学学院,Brightam Young University
观看网络讲座
Orbitrap IQ-X Tribrid MS
Orbitrap Fusion Lumos Tribrid MS
Orbitrap Fusion Tribrid MS
Boost selectivity and enhance your proteomics workflow with FAIMS Pro Interface
高场不对称波形离子迁移谱 (FAIMS) 可在质谱分析中用于优化离子选择性和减少化学背景。FAIMS 选择性可成功防止共流出化合物的干扰,并将信噪比提高到 100 倍或以上。
了解更多  观看网络讲座