Search Thermo Fisher Scientific
RNA 干扰(RNAi)是有效敲低基因表达以研究各种细胞类型中蛋白功能的最佳方法。在哺乳动物细胞的基因敲低过程中,传统的 RNAi 方法需要使用合成的 RNA 二聚体(含有两条未经修饰的 21 聚体寡核苷酸),经退火形成的短小干扰 RNA (siRNA)。Invitrogen™ Ambion™ Silencer™ Select siRNA 和 Stealth RNAi™ siRNA 利用专利的化学修饰技术改进了上述传统二聚体,以确保更好的 RNAi 结果。
扫描二维码提交siRNA文库询价申请!
X
现在订购 | 现在订购 | 现在订购 | |
具有成本效益的 siRNA | 良好命中率,低脱靶效应 | 最高命中率,最低脱靶效应 | |
---|---|---|---|
Silencer siRNA 了解更多 › | Stealth RNAi siRNA 了解更多 › | Silencer Select siRNA 了解更多 › | |
效能 | 推荐 100 nM | 推荐 20 nM | 推荐 5 nM |
保证 了解更多 | 保证 3 种 siRNA 中的 2 种 | 保证 3 种 siRNA 中的 2 种 | 保证 2 种 siRNA 中的 2 种 |
靶标特异性 | 中等 | 高 | 最高 |
先天免疫反应 | 低 | 通过化学修饰降至最低 | 通过化学修饰降至最低 |
分子形式 | 未经修饰的 21-bp 二聚体,有突出端 | 经过修饰的 25-bp 二聚体,无突出端 | LNA 修饰的 21-bp 二聚体,有突出端 |
覆盖率 | 编码 RNA | 编码 RNA | 编码 & 非编码 RNA |
靶标物种 | 人、小鼠、大鼠 (其他物种:用户定制工具) | 人、小鼠、大鼠 (其他物种:用户定制工具) | 人、小鼠、大鼠 (其他物种:用户定制工具) |
定制工具 | 定制 Silencer siRNA | 定制 Stealth RNAi siRNA | 定制 Silencer Select siRNA |
推荐 目录编号 | AM16708: Silencer 预设计 siIRNA 5 nmol | 1299003: RNA-Stealth Oligos 管组 | 4392420: Silencer Select 预设计 siRNA 5 nmol |
与发明者面对面: Susan Magdaleno 详解 Silencer Select siRNA 技术
Gavin Robertson 博士介绍了 Silencer Select siRNA 技术 如何推动黑色素瘤研究进展。