Search Thermo Fisher Scientific
间充质干细胞(MSC)研究的进展逐渐揭示,有朝一日这些干细胞将可能应用于如免疫调节治疗(即避免移植物抗宿主病或用于克罗恩病治疗)等各类临床应用,并可应用于骨骼和软骨等间充质组织的细胞替代疗法。
我们提供了种类众多的特色产品,这些产品针对间充质干细胞群进行了专门优化,其中许多去除了动物源成份,同时我们还有 CTS™ 品牌的产品作为坚实后盾。
Gibco® 培养基包括种类众多的特色产品,这些产品针对间充质干细胞群进行了专门优化,其中许多去除了动物源成份。 这些培养基可最大限度缩短适应时间,提高细胞性能,并能更好地满足法规要求。 了解更多: |
推荐产品
传代工具 细胞 |
这些工具可用来处理你的间充质干细胞,以便研究分化方法或者疾病相关基因的作用。 了解更多: | 推荐产品 |
了解更多: | 间充质干细胞 (MSC) 分化试剂盒能将人间充质干细胞可靠地诱导为脂肪细胞、软骨细胞和成骨细胞。 这些试剂盒是对 StemPro® MSC SFM XenoFree、StemPro® MSC SFM、MesenPRO RS™ 培养基和 MSC-Qualified FBS-含细胞扩增系统的补充。这些试剂盒是在 cGMP 的环境下生产的,每批次都经 PCR 检测证实性能合格,可用于人类、小鼠和大鼠间充质干细胞的分化。分化试剂盒中组合培养基(基础培养基加补充剂)的稳定期高达 1 个月。 我们还针对间充质干细胞定向分化提供多种高质量生长因子和细胞因子。这些蛋白经过了全面测试,以确保其具有高生物活性、高纯度、冻融稳定性及结构均一性。 | 推荐产品
|
验证间充质干细胞以确保其具有多能性或已分化成目标细胞类型是研究过程中的一项关键步骤。 TaqMan® 阵列能通过定量 PCR 同时分析 96 种基因的表达水平,而 TaqMan® 蛋白测定则能在数量有限的干细胞中对干细胞蛋白标记物进行相对蛋白定量。 了解更多: | 推荐产品
|
我们提供全面的干细胞研究资源,包括纸质的和提供视频的实验方案、产品引文、贴士和技巧以及技术支持。 | 技术信息
书籍 |
Gibco® 培养基包括种类众多的特色产品,这些产品针对间充质干细胞群进行了专门优化,其中许多去除了动物源成份。 这些培养基可最大限度缩短适应时间,提高细胞性能,并能更好地满足法规要求。 了解更多: |
推荐产品
传代工具 细胞 |
这些工具可用来处理你的间充质干细胞,以便研究分化方法或者疾病相关基因的作用。 了解更多: | 推荐产品 |
了解更多: | 间充质干细胞 (MSC) 分化试剂盒能将人间充质干细胞可靠地诱导为脂肪细胞、软骨细胞和成骨细胞。 这些试剂盒是对 StemPro® MSC SFM XenoFree、StemPro® MSC SFM、MesenPRO RS™ 培养基和 MSC-Qualified FBS-含细胞扩增系统的补充。这些试剂盒是在 cGMP 的环境下生产的,每批次都经 PCR 检测证实性能合格,可用于人类、小鼠和大鼠间充质干细胞的分化。分化试剂盒中组合培养基(基础培养基加补充剂)的稳定期高达 1 个月。 我们还针对间充质干细胞定向分化提供多种高质量生长因子和细胞因子。这些蛋白经过了全面测试,以确保其具有高生物活性、高纯度、冻融稳定性及结构均一性。 | 推荐产品
|
验证间充质干细胞以确保其具有多能性或已分化成目标细胞类型是研究过程中的一项关键步骤。 TaqMan® 阵列能通过定量 PCR 同时分析 96 种基因的表达水平,而 TaqMan® 蛋白测定则能在数量有限的干细胞中对干细胞蛋白标记物进行相对蛋白定量。 了解更多: | 推荐产品
|
我们提供全面的干细胞研究资源,包括纸质的和提供视频的实验方案、产品引文、贴士和技巧以及技术支持。 | 技术信息
书籍 |
技术资源
支持