bf5a- 应用/技术/产品/资源/联系我们
法医学显微镜
电子显微镜 (EM) 在法医学调查中具有广泛的应用。许多犯罪现场通过微量痕迹进行法医鉴定,这些痕迹包括玻璃和油漆碎片、工具标记、药物、爆炸物和枪射残留物 (GSR),都可以通过扫描电子显微镜 (SEM) 进行成像和化学分析。基于此类分析的结论在法医学研究中至关重要,因为它们可以确定犯罪的性质,也可以确定犯罪的参与人。
枪射残留物分析
刑事调查人员常常面临着分析使用枪支的犯罪现场的艰巨任务。枪射残余物 (GSR) 分析是确定某一个人或枪支是否卷入有关事件的一种标准技术。既定的 GSR 分析始于对疑似 GSR 微粒的 SEM 调查,其尺寸通常为 0.5 至 10 微米。如果发现了匹配的颗粒,SEM 中使用能量色散型 X 射线光谱 (EDS) 来鉴定该颗粒的化学成分。最常见的搜索标准是检测是否存在铅 (Pb)、钡 (Ba) 和锑 (Sb)。一旦证实一个样品是枪射的结果,就可以将其特征用作调查的佐证证据。
传统上,这种残留物分析需要手动进行,法医科学家将花大量时间来进行证据的表征和比较。Thermo Scientific Phenom Perception GSR Desktop SEM 是一种专用于枪射残留物分析的专用工具。该系统具有独特的自动化功能,使您可以加快分析过程,使过程更快、更简单、更可靠。Phenom Desktop SEM 是一款非常适合各种法医实验室的台式扫描电镜,能够节省时间和地面空间,还可应用于许多其他法医学应用,包括弹道学、油漆分析和纤维表征。
法医学显微镜应用的相关资源
法医学研究相关的电镜应用
使用电镜进行基础材料研究
基础材料研究
越来越小的规模研究新型材料,以最大限度地控制其物理和化学特性。电子显微镜为研究人员提供了对微米到纳米级各种材料特性的重要见解。
法医学研究涉及的电镜技术
Style Sheet for Komodo Tabs
EDS元素分析
EDS为电子显微镜观察提供重要的组分信息。尤其是我们独特的Super-X和Dual-X检测器系统添加了提高通量和/或灵敏度的选项,使您可以优化数据采集以满足您的研究优先级。
了解更多 ›
使用EDS进行原子级元素映射
原子分辨率EDS通过区分单个原子的元素特性,为材料分析提供无与伦比的化学环境。当与高分辨率透射电镜TEM结合时,可以观察样品中原子的精确组织。
了解更多 ›
颗粒分析
颗粒分析在纳米材料研究和质量控制中发挥着重要作用。纳米级分辨率和卓越的电子显微镜成像可以与专用软件相结合,以快速表征粉末和微粒。
了解更多 ›
EDS元素分析
EDS为电子显微镜观察提供重要的组分信息。尤其是我们独特的Super-X和Dual-X检测器系统添加了提高通量和/或灵敏度的选项,使您可以优化数据采集以满足您的研究优先级。
了解更多 ›
使用EDS进行原子级元素映射
原子分辨率EDS通过区分单个原子的元素特性,为材料分析提供无与伦比的化学环境。当与高分辨率透射电镜TEM结合时,可以观察样品中原子的精确组织。
了解更多 ›
颗粒分析
颗粒分析在纳米材料研究和质量控制中发挥着重要作用。纳米级分辨率和卓越的电子显微镜成像可以与专用软件相结合,以快速表征粉末和微粒。
了解更多 ›
法医学研究相关产品
仪器卡片原件样式表
Phenom 认知 GSR 台式扫描电镜
  • 专用的自动化 GSR 桌面 SEM
  • 分辨率 <10 nm;放大率高达 200,000 倍
  • 耐用的 CeB6 放射源
Nexsa G2 XPS
  • 微焦点 X 射线源
  • 独特的多技术选项
  • 用于单原子和簇离子深度剖析的双模式离子源
K-Alpha XPS
  • 高分辨率 XPS
  • 快速、高效、自动化的工作流程
  • 用于深度剖析的离子源
ESCALAB QXi XPS
  • 高光谱分辨率
  • 多技术表面分析
  • 丰富的样品制备和扩展选项
联系我们
需要了解更多用于协助完成法医鉴定或法医学研究的相关电镜资料? 请填写下面的表格,我们会尽快与您联系!