元素分析是能量色散 X 射线光谱(EDS,也称为 EDX 或 XEDS)的基本应用。借助 EDS,重要的组分信息被添加到电子显微图像中,为您提供样品的形态和化学组合概览。随着 EDS 分析越来越多地与常规电子显微术交织在一起,提高该技术的速度和灵敏度至关重要。Thermo Fisher Scientific 提供独特的 Thermo Scientific ChemiSTEM 技术,专为 S/TEM 仪器设计,以优化样品产生的 X 射线数量和检测器捕获的数量。ChemiSTEM 技术可执行快速 EDS 映射以及痕量元素检测,使用您的 S/TEM 工具扩展 EDS 分析的实用性和性能。此外,Thermo Scientific ColorSEM 技术可在 SEM 仪器上作为始终开启的功能使用,允许任何用户获取元素数据,提供了比以往更多的完整信息访问权限。
快速组分映射
更高效率的 EDS 检测系统可实现低于纳米分辨率的快速组分分析。与传统的单硅漂移探测器 (SDD) 系统相比,ChemiSTEM 技术使用 X-FEG 产生高达 5 倍的 X 射线,使用 Super-X 检测系统收集高达 10 倍的 X 射线。
Chemical mapping with EDS technology.
——晶体管的化学成分图,总图采集时间为 1 小时 54 分钟。在具有 500 毫秒/像素停留时间、~0.7 nm 光斑尺寸和 0.4 nA 束电流的 Si(Li) 检测器系统上拍摄 100 x 100 像素的 EDS 图。——使用 ChemiSTEM 技术在 115 秒内拍摄的等效设备的 100 x 100 像素 EDS 图,停留时间为 5 毫秒/像素,光斑尺寸约为 0.3 nm,束电流为 1.0 nA。样品由 NXP Research 提供。
此外,与传统的硅锂 X 射线探测器相比,由于 SDD 的速度提高,ChemiSTEM 技术具有多项速度增强因素。对于同等大小和统计数据的 EDS 图,ChemiSTEM 系统提供了“小时到分钟”的全面增强。 甚至感兴趣区域的实时映射也变得可行,如下例所示。
使用 Super-X 检测系统和 Velox 软件对晶体管进行实时化学成分映射。
由于传感器具有出色的灵敏度,因此可以实时处理元素分布。即使是第一次扫描也能揭示设备不同部分的化学成分。总共使用 3 次扫描来生成最终的复合图和单元素图。
微量元素检测
Super-X 检测系统具有 4 个 SDD,可显著提高灵敏度,这对于微量元素检测至关重要。右侧示例突出显示了 ChemiSTEM 技术对 NIST 认证钢标准(标准参考材料 NBS No. 461)的灵敏度限制。在散装时,这种低合金钢具有以下元素的认证浓度:砷(0.028 wt.%)、钒(0.024 wt.%)和锡(0.022 wt.%)。使用 1.7 nA 的束流在 600 秒内获得全光谱,同时扫描微米大小的区域以平均整个样品微观结构的成分。
此示例表明,在合理的 10 分钟总采集时间内,可以实现低浓度(低至 ~0.02 wt.%)的微量元素检测。
EDS spectrum of a steel standard.
NIST 认证的钢标准 NBS No.461 的 Super-X 探头(对数标度)。底部 - 放大光谱显示钒 (0.024 wt.%)、砷 (0.028 wt.%) 和锡 (0.022 wt.%) 的微量元素。镓和铂峰是由 FIB 制备。
应用
采用电子显微镜进行过程控制
采用电镜进行过程控制
现代工业需求高通量、质量卓越、通过稳健的工艺控制维持平衡。SEM扫描电镜TEM透射电镜工具结合专用的自动化软件,为过程监控和改进提供了快速、多尺度的信息。
使用电子显微镜进行质量控制和故障分析
质量控制和故障分析
质量控制和保证对于现代工业至关重要。我们提供一系列用于缺陷多尺度和多模式分析的 EM电子显微镜和光谱工具,使您可以为过程控制和改进做出可靠、明智的决策。
使用扫描电镜(SEM)进行部件清洁度检测时发现铝矿物颗粒
组件清洁度检测
现今比以往任何时候都更需要可靠、高质量的组件。借助扫描电镜,可以实现备件清洁度分析,获得多种分析数据,从而缩短生产周期。
使用电镜进行基础材料研究
基础材料研究
越来越小的规模研究新型材料,以最大限度地控制其物理和化学特性。电子显微镜为研究人员提供了对微米到纳米级各种材料特性的重要见解。
样品
电池研究
通过使用 microCT、SEM扫描电镜和TEM透射电镜、拉曼光谱、XPS和数字3D可视化与分析进行多尺度分析、实现电池开发。了解该方法如何提供构建更好电池所需的结构和化学信息。
了解更多 ›
聚合物研究
聚合物微观结构决定了材料的整体特性和性能。显微CT能够对聚合物形态和成分进行全面的微量分析,适用于R&D和质量控制应用。
了解更多 ›
金属研究
金属的有效生产需要精确控制夹杂物和沉淀物。我们的自动化工具能够执行金属分析需要的各种任务,包括纳米粒计数、EDS元素分析TEM样品制备
了解更多 ›
纳米粒
在纳米技术领域,材料的性质与宏观技术领域中有本质的不同。为了研究它们,S/TEM仪器可以与能量色散X射线光谱仪结合使用,以获得纳米、甚至亚纳米级的分辨率数据。
了解更多 ›
石油和天然气
随着对石油和天然气的持续需求,人们一直需要高效、有效地提取烃类。赛默飞世尔科技为各种石油科学应用提供了一系列显微镜和光谱分析解决方案。
了解更多 ›
地质研究
地质科学依赖于对岩石样品中的特点进行一致、准确的多尺度分析观察。SEM-EDS结合自动化软件,可对岩石学和矿物学研究的纹理和矿物成分进行直接的大规模分析。
了解更多 ›
汽车材料测试
现代车辆中的每一个部件都是为了安全、效率和性能而设计的。使用电镜和光谱学详细表征汽车材料,可提供关键的工艺决策、产品改进和新材料。
了解更多 ›
催化研究
催化剂对于大多数现代工业工艺至关重要。其效率取决于催化颗粒的微观组成和形态;EDS电镜是研究这些性质的理想选择。
了解更多 ›
2D 材料
新型材料研究对低维材料的结构越来越感兴趣。具有探头校正和单色化的STEM扫描透射电镜可用于高分辨率二维材料成像。
了解更多 ›
产品
仪器卡片原件样式表
Helios 5 激光 PFIB 系统
  • 快速、毫米级交叉截面
  • 统计学相关的深度亚表面和 3D 数据分析
  • 共享 Helios 5 PFIB 平台的所有功能
Spectra Ultra
  • 适用于大多数电子束敏感材料的新成像和光谱分析功能
  • 利用 Ultra-X 进行 EDX 检测的飞跃
  • 色谱柱旨在保持样品完整性。
Spectra 200
  • 用于 30-200 kV 加速电压的高分辨率和对比度成像
  • 宽间隙极片设计为 5.4 mm 的对称 S-TWIN/X-TWIN 物镜
  • 60 kV-200 kV 范围的亚埃 STEM 成像分辨率
Spectra 300
  • 获得原子水平的最高分辨率结构和化学信息
  • 30-300 kV 的灵活高张力范围
  • 三个透镜冷凝器系统
Talos F200S TEM
  • 精确的化学成分数据
  • 用于动态显微镜的高性能成像和精确成分分析
  • 配有 Velox 软件、可实现快速、轻松的获取和分析多模态数据
Talos F200X TEM
  • 高质量、高分辨率的(S)TEM成像和精确的EDS
  • 可提供高分辨率、高亮度(冷)场发射枪
  • 可提供具有终极清洁度的柱内Super-X G2 EDS
Talos F200C TEM
  • 灵活的 EDS 分析可提供化学信息
  • 高对比度、高质量 TEM 和 STEM 成像
  • Ceta 16 Mixel CMOS 相机提供了宽视野和高读取速度
Talos L120C TEM
  • 更高稳定性
  • 4k × 4K Ceta CMOS 相机
  • 25 – 650 k 倍 TEM 放大范围
  • 灵活的 EDS 分析可提供化学信息
Talos F200i TEM
  • 高质量、高分辨率的(S)TEM成像和灵活的EDS
  • 可使用高分辨率、高亮度(冷)场发射枪
  • 可提供双EDS,以获得最高的分析产量
PRISMA E SEM
  • 入门级 SEM 具有出色的图像质量
  • 轻松、快速地加载和导航多个样品
  • 由于专用真空模式、兼容多种材料
Quattro ESEM
  • 超高通用性高分辨率 FEG SEM 、具有独特的环境能力( ESEM )
  • 在各种操作模式下均可通过同时进行 SE 和 BSE 成像观察所有样品的所有信息
Phenom ParticleX Steel Desktop SEM
  • 集成 SEM 和 EDS
  • 易于使用
  • 亚微米级夹杂物
Style Sheet for Komodo Tabs
用于将 H2 样式更改为具有 em-h2-header 类 p 的样式表
联系我们
需要了解更多EDS元素分析的相关资料? 请填写下面的表格,我们会尽快与您联系!