Search Thermo Fisher Scientific
所有制造产品中超过 80% 都涉及到催化剂,催化剂是现代工业的一个关键方面。异构纳米粒子催化剂对生产氢燃料等现代环保工艺尤其重要,并普遍用于汽车催化转化器中。催化剂可加速生产率并降低相关反应的温度要求,可显著降低实施特定工艺和/或生产目标产品所需的能耗,因此催化研究对于工业生产而言是很重要的一个环节。
纳米粒子的形态、分布、大小和化学成分是催化效率的核心。扫描透射电子显微镜(S/TEM)结合能量色散 X 射线光谱(EDS)已被证明是一个能够直接观察和定量此类信息的有价值研究工具。此外,高性能扫描电子显微镜(SEM)工具在低束能量和低束电流条件下可为对射束敏感的催化剂材料获得出色的图像,而不会损伤样品。
赛默飞世尔科技为催化剂纳米粒子的表征提供了一系列理想的纳米粒研究仪器。我们也提供了一套软件工具,可使您实现工作流程自动化,生成高分辨率、大面积纳米粒子数据,从而对催化剂进行整体表征以完成研究工作。
对光催化工艺中使用的离子束敏感型材料 (C3N4(Co)-Pt) 进行高分辨率EDS绘图。催化剂使用铂和钴纳米粒子的协同行为来提高催化效率。数据由中国西安交通大学杨胜春教授提供。
现代工业需求高通量、质量卓越、通过稳健的工艺控制维持平衡。SEM扫描电镜和TEM透射电镜工具结合专用的自动化软件,为过程监控和改进提供了快速、多尺度的信息。
需要了解更多助力催化研究的电镜资料? 请填写下面的表格,我们会尽快与您联系!