48ab - 应用/样品/产品/资源/联系人
在 Helios DualBeam 上成像的油漆涂层划痕测试
用于划痕测试和油漆涂层附着力测试的特定位置横截面,
在 Helios G4 PFIB DualBeam 上执行。
现代材料表征越来越依赖于亚表面表征,以更全面地了解材料的结构和物理特性。使用将聚焦离子束与扫描电子显微镜 (FIB-SEM)相结合的 DualBeam 仪器进行横截面分析,您可使用 FIB 切割材料并在纳米尺度上进行高分辨的SEM 成像。例如,在失效分析中,缺陷位于表面之下,使得DualBeams 仪器成为识别失效根本原因的理想选择。
除了高分辨率 SEM 成像,DualBeam 的横截面表征可以通过背散射电子 (BSE) 成像进行扩展,以获得最大的材料对比度,能量色散 X 射线光谱 (EDS)用于组分信息,以及用于微观结构和晶体学信息的电子背散射衍射 (EBSD)。
此外,随着Thermo Scientific Helios 5 Hydra DualBeam的推出,我们现在在一台仪器中提供可灵活切换的离子源:氩、氧、氙和氮,让您可以为每个实验选择最佳 FIB 类型。氙离子非常适合各种材料(如金属和陶瓷)的高通量去除,而氧离子可为碳基样品提供卓越的切割质量。如果需要非常大的体积表征, Thermo Scientific Helios 5 激光 PFIB 系统是另一种解决方案。它可以实现高达毫米级的高通量横截面,以及处理通常对离子束具有挑战性的材料(例如荷电或离子束敏感样品)。我们将这些独特的 DualBeam 功能与我们的多功能软件解决方案相结合,为您提供一系列工作流程,用于纳米级的高级 3D 表征和高分辨率分析。
相关资源
应用
采用电子显微镜进行过程控制
采用电镜进行过程控制
现代工业需求高通量、质量卓越、通过稳健的工艺控制维持平衡。SEM扫描电镜TEM透射电镜工具结合专用的自动化软件,为过程监控和改进提供了快速、多尺度的信息。
使用电子显微镜进行质量控制和故障分析
质量控制和故障分析
质量控制和保证对于现代工业至关重要。我们提供一系列用于缺陷多尺度和多模式分析的 EM电子显微镜和光谱工具,使您可以为过程控制和改进做出可靠、明智的决策。
使用电镜进行基础材料研究
基础材料研究
越来越小的规模研究新型材料,以最大限度地控制其物理和化学特性。电子显微镜为研究人员提供了对微米到纳米级各种材料特性的重要见解。
样品
电池研究
通过使用 microCT、SEM扫描电镜和TEM透射电镜、拉曼光谱、XPS和数字3D可视化与分析进行多尺度分析、实现电池开发。了解该方法如何提供构建更好电池所需的结构和化学信息。
了解更多 ›
石油和天然气
随着对石油和天然气的持续需求,人们一直需要高效、有效地提取烃类。赛默飞世尔科技为各种石油科学应用提供了一系列显微镜和光谱分析解决方案。
了解更多 ›
金属研究
金属的有效生产需要精确控制夹杂物和沉淀物。我们的自动化工具能够执行金属分析需要的各种任务,包括纳米粒计数、EDS元素分析TEM样品制备
了解更多 ›
催化研究
催化剂对于大多数现代工业工艺至关重要。其效率取决于催化颗粒的微观组成和形态;EDS电镜是研究这些性质的理想选择。
了解更多 ›
聚合物研究
聚合物微观结构决定了材料的整体特性和性能。显微CT能够对聚合物形态和成分进行全面的微量分析,适用于R&D和质量控制应用。
了解更多 ›
地质研究
地质科学依赖于对岩石样品中的特点进行一致、准确的多尺度分析观察。SEM-EDS结合自动化软件,可对岩石学和矿物学研究的纹理和矿物成分进行直接的大规模分析。
了解更多 ›
产品
仪器卡片原件样式表
Helios Hydra DualBeam
  • 4 个快速切换离子种类(Xe、Ar、O、N),用于对种类最丰富的材料进行优化 PFIB 处理
  • Ga-free TEM 样品制备
  • 极高分辨率 SEM 成像
Helios 5 DualBeam
  • 全自动、高质量、超薄 TEM 样品制备
  • 高通量、高分辨率的亚表面和 3D 表征
  • 快速纳米原型设计能力
Helios 5 PFIB DualBeam
  • 无镓 STEM 和 TEM 样品制备
  • 多模式亚表面和 3D 信息
  • 新一代 2.5 μA 氙气电浆 FIB 色谱柱
Scios 2 DualBeam
  • 完全支持磁性及不导电样品
  • 高通量亚表面和 3D 表征
  • 先进的易用性和自动化功能
Auto Slice 和 View 4.0 软件
  • DualBeam 自动连续切片
  • 多模式数据采集(SEM、EDS、EBSD)
  • 实时编辑功能
  • 基于边缘的剪切放置
AutoTEM 5
  • 全自动原位 S/TEM 样品制备
  • 支持上下、平面和翻转几何结构
  • 高度可配置的工作流程
  • 易于使用、直观的用户界面
AutoScript 4
  • 更高的重现性和回收率
  • 无人值守的高通量成像和模式
  • 支持 Python 3.5 脚本环境
Style Sheet for Komodo Tabs
用于将 H2 样式更改为具有 em-h2-header 类 p 的样式表
联系我们
需要了解更多横截面成像的相关资料? 请填写下面的表格,我们会尽快与您联系!