Search Thermo Fisher Scientific
Thermo Scientific Maps 和 Thermo Scientific Auto Slice and View 等用于电子/离子显微镜检查的自动化软件包是简化标准成像技术集合的理想选择。但努力实现前沿研究目标或满足具体的工业要求少有标准。
工业自动化以及基础研究通常需要多种先进的成像和分析技术,这些技术是通用软件的范围所无法涵盖的。
Thermo Scientific AutoScript 4 软件是用于电子和离子显微镜检查的定制工具包。Autoscript 软件围绕 Python 开发,为您提供将成像和相关处理流程自动化执行的强大功能,这些流程旨在解决特定研究问题。
AutoScript 软件:
集成开发环境 (IDE) 使得可以通过 AutoScript 软件轻松地启动和运行。具有自动完成功能的对象浏览和语法工具都包括在内,以确保丰富的用户体验和快速、一致的脚本编写框架。
利用最受欢迎的科学编程语言驾驭您的显微镜的强大功能。Autoscript 软件基于 Python 3.5 开发,包括用于科学计算、数据分析、数据可视化、图像处理和机器学习的多个预安装库。
AutoScript 4 软件附带一组常用的预构建例程。无需从零开始意味着可将更多的时间集中在开发为您的研究定义专用工作流程的脚本上。
支持的显微镜控制方法 |
|
常用软件包 |
|
应用示例 |
|
兼容性 |
|
现代工业需求高通量、质量卓越、通过稳健的工艺控制维持平衡。SEM扫描电镜和TEM透射电镜工具结合专用的自动化软件,为过程监控和改进提供了快速、多尺度的信息。