Thermo Scientific Maps 软件是一款成像和关联工作流程软件套件,兼容整个 Thermo Scientific SEM、DualBeam (FIB SEM) 和 TEM 平台产品线。
科学家和研究人员日益依赖纳米级观测来为研究和分析领域的最新科技进步提供依据。但在缺少更广阔宏观背景的情况下,高分辨率观测结果显然失去了其大部分效用。必须将多个来源的观测结果联系起来,从而为真正有价值的数据提供必要的多尺度和多模态见解。
Maps 软件在易用且可靠的平台内提供了强大的成像工作流程自动化软件包。只需点击几下鼠标,即可收集有效数据,同时保留您的观测结果的背景。
多尺度成像自动化
无论是在 SEM 和 DualBeam 工具还是在透射电子显微镜检查 (TEM) 中进行扫描电子显微分析,Maps 软件都能实现各种应用的自动 2D 成像,从采集大型图像镶嵌到安排非工作时间(夜间、周末)例行成像任务,无所不包。
  • 自动获取多达四个同时信号 (STEM/SEM)
  • 串联运行多个样品以提高系统生产率
  • 为映射采集选择矩形、圆形或自定义形状 (STEM/SEM)
Diatom identified in sand with multi scale microscopy.
使用 Maps 软件中的多尺度分析进行砂子中的硅藻鉴定。
关联显微镜检查
Maps 软件能够关联光学和电子显微镜数据以及在 SEM 和 TEM 之间轻松切换,让您可以获得推动您的研究和开发工作所需的背景信息。利用多模态数据来帮助解读和导航,从而确保始终从正确位置收集正确的数据。
  • 从任何来源导入 2D 和 3D 数据
  • 快速生成整个样品网格或目标感兴趣区域的背景信息
  • 注册来自其他模态(例如能量色散谱、次级电子信号、电子背散射衍射等)的图像
  • 将观测结果集成到一个多尺度的多层可视化环境中
  • 将数据与使用任何 Thermo Scientific EM 平台的系统载物台校准
集成分析
Maps 软件支持在 STEM 平台上进行集成 EDS 图谱采集,以进行化学表征和元素分析以及高分辨率成像。
  • 利用 Thermo Scientific Super-X 和 Dual-X 探头系统实现自动化的大面积、高通量 EDS 采集
  • 支持与电子成像层进行原生关联
  • 采用内置缝合和多尺度可视化
  • 可以使用 Maps 软件选配的脱机版本,在远离显微镜的情况下方便地查看 EDS 图谱
直观的可视化和脱机协作
Maps 软件的选配脱机版本方便您不在实验室时随身携带显微镜。
  • 从您自己的 PC 查看数据
  • 随时随地完整利用 Maps 软件强大的关联功能
  • 在前往实验室前规划好您的下一次成像工作
  • 方便地与同事分享您的多尺度观测结果
Avizo 软件集成
新增的 Thermo Scientific Avizo 软件可自动完成您的图像处理和统计数据生成工作。Avizo 软件提供了丰富的集成式用户体验,将采集与高级分析相融合,并能在采集图像时在后台进行图像处理工作。
  • 通过完整的自动化成像和分析解决方案即时访问关键的统计数据
  • 执行高级图像处理,可在您使用工具时访问
  • 调谐和优化成像与处理工作流程
Gold nanoparticle analysis performed with Avizo Software.
Avizo 软件在 TEM 中提供自动纳米颗粒分析。在这里,EDS 分析对含有氯(浅蓝色)、镍(绿色)和金(红色)的颗粒数量进行了计数,并生成了其相对粒径的直方图。样品承蒙布尔诺材料物理研究所 J. Bursik 提供。
电子显微镜软件
Maps 3 软件
关联显微镜检查和跨平台成像自动化。
主要特点
  • 兼容现有 Thermo Scientific SEM、FIB-SEM 和 TEM 平台; 在所有类型仪器上提供统一的用户体验。
  • 综合数据采集、注释和储存方法。
  • 在任何放大倍率(平铺和拼接)下自动采集大型概览;可设置多次采集,以便在无人监督情况下批量收集数据。
  • 在多台显微镜间设置和协调实验。
  • 关联来自不同显微镜的图像,包括使用集成生物信息数据格式库从第三方仪器导入的图像。
多尺度成像自动化
用于生成高质量、多尺度图像的全自动化解决方案。
关联显微镜检查
通过整合不同模态和成像平台的观测结果获得见解。
集成分析
通过直接采集和集成元素层,使 EDS 映射更方便并立即产生价值。
直观的可视化和脱机协作
Maps 软件选配的脱机版本方便您在远离显微镜的情况下继续研究并规划您的下一次成像工作。
产品表格规范样式表
Style Sheet for Komodo Tabs
相关资源
网络讲座:在多尺度和多模态材料分析挑战下提高生产率
在本网络讲座中,您将:
  • 在更宏观的背景下发现高分辨率图像的优点。
  • 了解 Maps 软件如何高效地同时处理大量样品。
  • 查看如何将不同来源的数据相结合来解答单靠任何一项技术所无法解答的问题。
  • 了解 Maps 软件在实践中如何处理导航、校准和关联。
  • 了解如何才能在操作员不在场的情况下采集清晰的图像。
  • 了解 Maps 软件如何才能发挥强大“虚拟 SEM”的作用。
  • 了解分享图像和数据对您的协作者来说是怎样的。
网络讲座:在多尺度和多模态材料分析挑战下提高生产率
在本网络讲座中,您将:
  • 在更宏观的背景下发现高分辨率图像的优点。
  • 了解 Maps 软件如何高效地同时处理大量样品。
  • 查看如何将不同来源的数据相结合来解答单靠任何一项技术所无法解答的问题。
  • 了解 Maps 软件在实践中如何处理导航、校准和关联。
  • 了解如何才能在操作员不在场的情况下采集清晰的图像。
  • 了解 Maps 软件如何才能发挥强大“虚拟 SEM”的作用。
  • 了解分享图像和数据对您的协作者来说是怎样的。
应用
使用冷冻电镜进行传染病研究
传染病研究
冷冻电镜技术可在近天然状态下对生物大分子的 3D 结构进行多尺度的观察,有助于提高治疗方法的开发速度和效率。
使用冷冻电镜进行药物发现研究
药物发现
学习如何借助冷冻电镜,将合理的药物设计用于多种主要的药物靶点,进而开发出一流的药物。
植物生物学研究
植物生物学研究
基础的植物生物学研究借助冷冻电镜(Cryo-EM)能得到从蛋白(通过单颗粒分析)到其细胞环境(通过断层扫描)再到整体结构(通过大体积分析)的信息。
病理学研究
病理学研究
透射电镜(Transmission electron microscopy,TEM)适合在通过其他方法无法确定疾病的性质时使用。透射电镜作为纳米级的生物学成像技术,可以为某些疾病提供准确而可靠的病理学信息。
采用电子显微镜进行过程控制
采用电镜进行过程控制
现代工业需求高通量、质量卓越、通过稳健的工艺控制维持平衡。SEM扫描电镜TEM透射电镜工具结合专用的自动化软件,为过程监控和改进提供了快速、多尺度的信息。
使用电子显微镜进行质量控制和故障分析
质量控制和故障分析
质量控制和保证对于现代工业至关重要。我们提供一系列用于缺陷多尺度和多模式分析的 EM电子显微镜和光谱工具,使您可以为过程控制和改进做出可靠、明智的决策。
使用电镜进行基础材料研究
基础材料研究
越来越小的规模研究新型材料,以最大限度地控制其物理和化学特性。电子显微镜为研究人员提供了对微米到纳米级各种材料特性的重要见解。
半导体寻路
半导体探索和开发
先进的电子显微镜、聚焦离子束和相关半导体分析技术可用于识别制造高性能半导体器件的可行解决方案和设计方法。
半导体良率提升和计量
良率提升和计量
我们为缺陷分析、计量学和工艺控制提供先进的分析功能,旨在帮助提高生产率并改善一系列半导体应用和设备的产量。
半导体故障分析
半导体故障分析
越来越复杂的半导体器件结构导致更多隐藏故障引起的缺陷的位置。我们的新一代半导体分析工作流程可帮助您定位和表征影响量产、性能和可靠性的细微的电子问题。
物理和化学表征
物理和化学表征
持续的消费者需求推动了创建更小型、更快和更便宜的电子设备。它们的生产依赖高效的仪器和工作流程,可对多种半导体和显示设备进行电子显微镜成像、分析和表征。
技术
单颗粒分析
单颗粒分析(SPA)是一种冷冻电镜技术,可实现近原子分辨率的结构表征,揭示动态生物学过程以及生物分子复合物/组装体的结构。
了解更多 ›
冷冻电子断层扫描
冷冻电子断层扫描(cryo-ET)既能够提供单个蛋白的结构信息,又能够提供它们在细胞内的空间排列信息。这使该方法成为一种真正独特的技术,在细胞生物学领域具有巨大的潜力。冷冻ET可以将光学显微镜和近原子分辨率技术(如单颗粒分析)结合在一起。
了解更多 ›
MicroED
微电子衍射(MicroED)是一项令人振奋的新技术,可应用于小分子和蛋白质的结构测定。使用这种方法,即使在不均匀的混合物中,也可以从单个纳米晶体(<200 nm)中得到原子结构的细节信息。
了解更多 ›
颗粒分析
颗粒分析在纳米材料研究和质量控制中发挥着重要作用。纳米级分辨率和卓越的电子显微镜成像可以与专用软件相结合,以快速表征粉末和微粒。
了解更多 ›
3D EDS断层扫描
现代材料研究越来越依赖于三维的纳米级分析。3D电镜和能量色散X射线光谱可以3D表征包括整个化学和结构背景下的组分数据。
了解更多 ›
EDS元素分析
EDS为电子显微镜观察提供重要的组分信息。尤其是我们独特的Super-X和Dual-X检测器系统添加了提高通量和/或灵敏度的选项,使您可以优化数据采集以满足您的研究优先级。
了解更多 ›
半导体TEM成像和分析
Thermo Fisher Scientific 透射电镜可对半导体器件进行高分辨率成像和分析,使制造商能够校准工具集、诊断故障机制并优化整体流程产量。
了解更多 ›
半导体扫描电子显微镜分析和成像
赛默飞世尔科技提供适合半导体实验室每个功能的扫描电子显微镜,从一般成像任务到高级故障分析技术,都需要精确的电压对比测量。
了解更多 ›
自动化颗粒工作流程
自动化纳米颗粒工作流程(APW)是一种用于纳米颗粒分析的透射电子显微镜工作流程,提供纳米级大面积、高分辨率的纳米级成像和数据采集,并进行即时处理。
了解更多 ›
单颗粒分析
单颗粒分析(SPA)是一种冷冻电镜技术,可实现近原子分辨率的结构表征,揭示动态生物学过程以及生物分子复合物/组装体的结构。
了解更多 ›
冷冻电子断层扫描
冷冻电子断层扫描(cryo-ET)既能够提供单个蛋白的结构信息,又能够提供它们在细胞内的空间排列信息。这使该方法成为一种真正独特的技术,在细胞生物学领域具有巨大的潜力。冷冻ET可以将光学显微镜和近原子分辨率技术(如单颗粒分析)结合在一起。
了解更多 ›
MicroED
微电子衍射(MicroED)是一项令人振奋的新技术,可应用于小分子和蛋白质的结构测定。使用这种方法,即使在不均匀的混合物中,也可以从单个纳米晶体(<200 nm)中得到原子结构的细节信息。
了解更多 ›
颗粒分析
颗粒分析在纳米材料研究和质量控制中发挥着重要作用。纳米级分辨率和卓越的电子显微镜成像可以与专用软件相结合,以快速表征粉末和微粒。
了解更多 ›
3D EDS断层扫描
现代材料研究越来越依赖于三维的纳米级分析。3D电镜和能量色散X射线光谱可以3D表征包括整个化学和结构背景下的组分数据。
了解更多 ›
EDS元素分析
EDS为电子显微镜观察提供重要的组分信息。尤其是我们独特的Super-X和Dual-X检测器系统添加了提高通量和/或灵敏度的选项,使您可以优化数据采集以满足您的研究优先级。
了解更多 ›
半导体TEM成像和分析
Thermo Fisher Scientific 透射电镜可对半导体器件进行高分辨率成像和分析,使制造商能够校准工具集、诊断故障机制并优化整体流程产量。
了解更多 ›
半导体扫描电子显微镜分析和成像
赛默飞世尔科技提供适合半导体实验室每个功能的扫描电子显微镜,从一般成像任务到高级故障分析技术,都需要精确的电压对比测量。
了解更多 ›
自动化颗粒工作流程
自动化纳米颗粒工作流程(APW)是一种用于纳米颗粒分析的透射电子显微镜工作流程,提供纳米级大面积、高分辨率的纳米级成像和数据采集,并进行即时处理。
了解更多 ›
用于将 H2 样式更改为具有 em-h2-header 类 p 的样式表