随着半导体器件设计接近更小的节点,越来越难以提高生产良率。这些较小的节点以及更复杂的 3D 架构导致设计过程中增加了步骤和复杂性。涉及数百个步骤,任何一个步骤中出现的任何缺陷或电气故障都会延长总生产时间。由于上市时间和产出时间对任何新半导体设计的商业成功都至关重要,因此需要计量和检验工具来确保这些步骤中的每一个都得到优化。这确保可以保证和保持较大良率。
必须尽快且尽可能低廉地进行良率分析。然而,考虑到器件生产中涉及的许多步骤,这通常是一个极具挑战性的命题。例如,在高级逻辑器件中,需要进行许多不同的测量,例如 finFET 栅极高度、鳍高度和侧壁角度。以符合成本效益和及时的方式进行这些测量需要专门设计用于半导体分析的高级表征工具。通过使用自动化的基于 SEM 或 (S)TEM 的计量仪器,生产商可以提供准确和及时的半导体检查,降低制造成本,并缩短产品开发周期。
Thermo Fisher Scientific 提供下一代产品套件,具有半导体计量和检查的高级分析能力。这些解决方案旨在通过改进逻辑、3D NAND、DRAM、模拟、电源和显示器件生产的质量控制和良率来帮助提高半导体制造实验室的生产率。
半导体计量&良率增加工作流示例
Style Sheet for Komodo Tabs
用于将 H2 样式更改为具有 em-h2-header 类 p 的样式表
技术
热故障隔离
本地功率耗散分布不均匀可能导致较大的局部温度上升,从而导致设备故障。我们提供采用高灵敏度锁定红外热成像 (LIT) 技术进行热故障隔离的独特解决方案。
了解更多 ›
TEM计量
先进的自动化 TEM 计量程序的精确度比手动方法高得多。这样用户可以生成大量具有亚埃级特异性的统计相关数据、而不存在操作员偏差。
了解更多 ›
半导体器件的TEM样品制备
Thermo Scientific DualBeam 系统为半导体器件的原子尺度分析提供了准确的 TEM 样品制备。自动化和先进的机器学习技术可以在正确的位置生成高质量的样品,并且单位样品成本低。
了解更多 ›
SEM 计量
扫描电子显微镜可以纳米尺度提供准确可靠的计量数据。自动化的超高分辨率 SEM 计加快了内存、逻辑和数据存储应用的利润产出时间和上市时间。
了解更多 ›
半导体扫描电子显微镜分析和成像
赛默飞世尔科技提供适合半导体实验室每个功能的扫描电子显微镜,从一般成像任务到高级故障分析技术,都需要精确的电压对比测量。
了解更多 ›
器件扁平化
逐渐缩小的尺寸配以先进的设计和结构,导致半导体的故障分析变得越来越具有挑战性。器件无损扁平化是检测埋藏的电气故障和故障的关键技术。
了解更多 ›
热故障隔离
本地功率耗散分布不均匀可能导致较大的局部温度上升,从而导致设备故障。我们提供采用高灵敏度锁定红外热成像 (LIT) 技术进行热故障隔离的独特解决方案。
了解更多 ›
TEM计量
先进的自动化 TEM 计量程序的精确度比手动方法高得多。这样用户可以生成大量具有亚埃级特异性的统计相关数据、而不存在操作员偏差。
了解更多 ›
半导体器件的TEM样品制备
Thermo Scientific DualBeam 系统为半导体器件的原子尺度分析提供了准确的 TEM 样品制备。自动化和先进的机器学习技术可以在正确的位置生成高质量的样品,并且单位样品成本低。
了解更多 ›
SEM 计量
扫描电子显微镜可以纳米尺度提供准确可靠的计量数据。自动化的超高分辨率 SEM 计加快了内存、逻辑和数据存储应用的利润产出时间和上市时间。
了解更多 ›
半导体扫描电子显微镜分析和成像
赛默飞世尔科技提供适合半导体实验室每个功能的扫描电子显微镜,从一般成像任务到高级故障分析技术,都需要精确的电压对比测量。
了解更多 ›
器件扁平化
逐渐缩小的尺寸配以先进的设计和结构,导致半导体的故障分析变得越来越具有挑战性。器件无损扁平化是检测埋藏的电气故障和故障的关键技术。
了解更多 ›
样品
半导体材料和器件表征
随着半导体器件的缩小和变得越来越复杂,半导体产品需要新的设计和结构。高效的 3D 分析工作流程可以缩短器件开发时间,最大程度提高产量,并确保器件符合行业未来需求。
了解更多 ›
产品
仪器卡片原件样式表
Helios 5 PFIB DualBeam
  • 无镓 STEM 和 TEM 样品制备
  • 多模式亚表面和 3D 信息
  • 新一代 2.5 μA 氙气电浆 FIB 色谱柱
Helios 5 DualBeam
  • 全自动、高质量、超薄 TEM 样品制备
  • 高通量、高分辨率的亚表面和 3D 表征
  • 快速纳米原型设计能力
Metrios AX TEM
  • 支持质量、一致性、计量以及减少 OPEX 的自动化选项
  • 充分利用机器学习实现出色的自动功能和特征识别
  • 适用于原位非原位两种薄片制备的工作流程
Scios 2 DualBeam
  • 完全支持磁性及不导电样品
  • 高通量亚表面和 3D 表征
  • 先进的易用性和自动化功能
ExSolve WTP DualBeam
  • 可以在完整晶片上制备直径高达 300 mm 的位点特异性 20 nm 厚薄片
  • 满足需要在先进技术节点上进行自动化高通量采样的需求
Verios 5 XHR SEM
  • 在 1 keV - 30 keV 全能量范围内可实现亚纳米分辨率的单色化 SEM
  • 可轻松访问低至 20 eV 的射束降落能量
  • 优良的稳定性、压电陶瓷样品台作为标准配置
Quattro ESEM
  • 超高通用性高分辨率 FEG SEM 、具有独特的环境能力( ESEM )
  • 在各种操作模式下均可通过同时进行 SE 和 BSE 成像观察所有样品的所有信息
PRISMA E SEM
  • 入门级 SEM 具有出色的图像质量
  • 轻松、快速地加载和导航多个样品
  • 由于专用真空模式、兼容多种材料
Apreo 2 SEM
  • 高性能 SEM、适用于纳米或纳米以下的所有圆分辨率
  • 用于敏感电视率材料对比度的列内 T1 反向散射检测器
  • 长工作距离 (10 mm) 下性能出色
Phenom ProX G6 Desktop SEM
  • 集成 EDS 检测器的高性能桌面 SEM
  • 分辨率 <6 nm (SE) 和 <8 nm (BSE);放大率高达 350,000 倍
  • 可选 SE 检测器
ELITE 系统
  • 完全无损
  • 快速识别装配板上有缺陷的组件以进行准确的处置
  • 以千分尺准确度定位 x-y 缺陷,深度位置准确度高达 20 µm
AutoTEM 5
  • 全自动原位 S/TEM 样品制备
  • 支持上下、平面和翻转几何结构
  • 高度可配置的工作流程
  • 易于使用、直观的用户界面
Auto Slice 和 View 4.0 软件
  • DualBeam 自动连续切片
  • 多模式数据采集(SEM、EDS、EBSD)
  • 实时编辑功能
  • 基于边缘的剪切放置
联系我们
支持和服务页脚样式表
字体样式表
卡片样式表
用于材料科学的
半导体