Search Thermo Fisher Scientific
第六代 Thermo Scientific Phenom ProX G6 Desktop SEM 可填补光显微镜和落地式 SEM 分析之间的差距,扩展了研究设施的能力。除了集成式能量色散 X 射线衍射 (EDS) 检测器之外,还提供快速、高分辨率的成像,可实现可靠、易用的快速元素分析。
Phenom Pro Desktop SEM 可减轻落地式 SEM 仪器常见样品的常规分析负担。仪器配置和样品加载机制可确保快速成像,并在两次实验之间花费最少的时间进行调整。
任何经验水平的设施用户均可通过 Phenom Pro Desktop SEM 快速开始生成高质量结果。它经久耐用的 CeB6 源在需要较低维护的情况下也能提供高亮度。
它的高稳定性和小外形尺寸使得该仪器几乎可以在任何实验室环境中使用;简而言之,它不需要专门的基础设施或专家监督。
光学放大率 |
|
电子光学放大率范围 |
|
分辨率 |
|
数字变焦 |
|
光学导航摄像头 |
|
加速电压 |
|
真空模式 |
|
检测器 |
|
样本尺寸 |
|
样品高度 |
|
是否想在不影响可用性的前提下释放扫描电子显微术的强大功能?在我们的 Phenom Desktop SEM 博客中,加深您对台式扫描电子显微术的了解,并了解台式 SEM 如何为您的研究提供最佳支持。
产品开发工程师 Luigi Raspolini 解释了 Thermo Scientific Phenom Prox G6 最新的所有功能 - 这台 Desktop SEM 具有 EDS 功能,可实现可靠、轻松和多功能的元素与 SEM 分析。
剑桥大学的 Colin Humphreys 教授的推荐。
观看此网络讲座,了解以下内容:
这一应要求举办的网络讲座旨在帮助您确定哪一款 SEM 最符合您的独特需求。我们概述了赛默飞世尔科技 SEM 技术适合多用户研究实验室,重点介绍这些广泛的解决方案如何实现性能、多功能性、原位动力学以及更快得出结果。如果您有兴趣,请观看该网络讲座:
产品开发工程师 Luigi Raspolini 解释了 Thermo Scientific Phenom Prox G6 最新的所有功能 - 这台 Desktop SEM 具有 EDS 功能,可实现可靠、轻松和多功能的元素与 SEM 分析。
剑桥大学的 Colin Humphreys 教授的推荐。
观看此网络讲座,了解以下内容:
这一应要求举办的网络讲座旨在帮助您确定哪一款 SEM 最符合您的独特需求。我们概述了赛默飞世尔科技 SEM 技术适合多用户研究实验室,重点介绍这些广泛的解决方案如何实现性能、多功能性、原位动力学以及更快得出结果。如果您有兴趣,请观看该网络讲座:
现代工业需求高通量、质量卓越、通过稳健的工艺控制维持平衡。SEM扫描电镜和TEM透射电镜工具结合专用的自动化软件,为过程监控和改进提供了快速、多尺度的信息。