48ab - 应用/样品/产品/资源/联系人
热台显微镜
实际材料应用通常在包括高温在内的多种环境条件下进行。当您的加热材料发生重结晶、熔化和变形时,其行为可能会显示在关键的宏观和微观观察中。例如,制造零件如何受压力影响,或在生产过程中进料材料行为如何。样品对热的反应是一个动态过程,因此必须与动态观察相配合,以获得准确的见解。电子显微镜的现代加热台功能允许进行原位实验以对加热材料进行高分辨率观察。这些要求严苛的实验可以表征样品形态、环境和热力学,并可以帮助您控制散料的相应行为。
SEM 加热台
在高温下操作电子显微镜时需要考虑很多因素,如所需的温度范围、样品量和化学环境。下表显示了 Thermo Scientific 热台显微镜的加热台在功能采集时的不可思议成像。
产品表格规范样式表
姓名
应用
温度
最大样品尺寸
环境
高真空加热台
通用加热,高分辨率成像,柱内检测,快速过程,电子背散射衍射 (EBSD)
最高 1100°C
(EBSD 最高 900°C)
10 mm
高真空
环境 SEM (ESEM) 样品台
气体环境中加热:氧化或其他化学反应
最高 1000°C 或 1400°C,取决于型号
5 mm
ESEM
µHeater
粉末加热、块状提升研究 (DualBeam),STEM 成像、高温 EBSD 和 EDS,升温速率 10,000°C/ s
最高 1200°C
50 µm
任意
冷却台,WetSTEM
精确控制湿度,润湿研究,适度的加热
-20°C 至 +60°C
3 mm
ESEM
用SEM加热台加热硅衬底上的金子
Gold on a silicon substrate at approximately 1080°C. The High Vacuum Heating Stage allows all in-lens detectors and imaging modes to be used to image the sample with excellent resolution and contrast.
热台显微镜媒体资料库
在1030°C下加热磁石和血红素纳米粒子的混合物
同时采集的背散射电子图像(左图)和铁和氧EDS图(右图)。
植入物材料的质地变化。随着温度从700°C升至1300°C
我们可以观察到完全不同的表面结构。压力:120 Pa.
在高真空加热台上将两相Co-SB 合金加热至700℃。富锑在加热过程中发生相位升华、导致发现第二阶段。
在1030°C下加热磁石和血红素纳米粒子的混合物
同时采集的背散射电子图像(左图)和铁和氧EDS图(右图)。
植入物材料的质地变化。随着温度从700°C升至1300°C
我们可以观察到完全不同的表面结构。压力:120 Pa.
在高真空加热台上将两相Co-SB 合金加热至700℃。富锑在加热过程中发生相位升华、导致发现第二阶段。
热台显微镜应用
使用电镜进行基础材料研究
基础材料研究
越来越小的规模研究新型材料,以最大限度地控制其物理和化学特性。电子显微镜为研究人员提供了对微米到纳米级各种材料特性的重要见解。
热台显微镜样品
电池研究
通过使用 microCT、SEM扫描电镜和TEM透射电镜、拉曼光谱、XPS和数字3D可视化与分析进行多尺度分析、实现电池开发。了解该方法如何提供构建更好电池所需的结构和化学信息。
了解更多 ›
金属研究
金属的有效生产需要精确控制夹杂物和沉淀物。我们的自动化工具能够执行金属分析需要的各种任务,包括纳米粒计数、EDS元素分析TEM样品制备
了解更多 ›
聚合物研究
聚合物微观结构决定了材料的整体特性和性能。显微CT能够对聚合物形态和成分进行全面的微量分析,适用于R&D和质量控制应用。
了解更多 ›
纳米粒
在纳米技术领域,材料的性质与宏观技术领域中有本质的不同。为了研究它们,S/TEM仪器可以与能量色散X射线光谱仪结合使用,以获得纳米、甚至亚纳米级的分辨率数据。
了解更多 ›
法医学
作为法医学调查的一部分,可利用电镜分析和比较犯罪现场证据的痕迹。兼容的样本包括玻璃和油漆碎片、工具标记、药物、爆炸物和GSR(枪弹残留)。
了解更多 ›
催化研究
催化剂对于大多数现代工业工艺至关重要。其效率取决于催化颗粒的微观组成和形态;EDS电镜是研究这些性质的理想选择。
了解更多 ›
汽车材料测试
现代车辆中的每一个部件都是为了安全、效率和性能而设计的。使用电镜和光谱学详细表征汽车材料,可提供关键的工艺决策、产品改进和新材料。
了解更多 ›
纤维和过滤器
合成纤维的直径、形态和密度是确定过滤器使用寿命和功能的关键参数。扫描电子显微镜(SEM)是快速轻松地研究这些特性的理想技术。
了解更多 ›
热台显微镜产品
Style Sheet for Komodo Tabs
Helios 5 DualBeam
  • 全自动、高质量、超薄 TEM 样品制备
  • 高通量、高分辨率的亚表面和 3D 表征
  • 快速纳米原型设计能力
Helios 5 PFIB DualBeam
  • 无镓 STEM 和 TEM 样品制备
  • 多模式亚表面和 3D 信息
  • 新一代 2.5 μA 氙气电浆 FIB 色谱柱
Axia ChemiSEM
  • 现场定量元素绘图
  • 高保真扫描电子显微成像
  • 灵活易用,对新用户亦然
  • 易于维护
Apreo 2 SEM
  • 高性能 SEM、适用于纳米或纳米以下的所有圆分辨率
  • 用于敏感电视率材料对比度的列内 T1 反向散射检测器
  • 长工作距离 (10 mm) 下性能出色
PRISMA E SEM
  • 入门级 SEM 具有出色的图像质量
  • 轻松、快速地加载和导航多个样品
  • 由于专用真空模式、兼容多种材料
Verios 5 XHR SEM
  • 在 1 keV - 30 keV 全能量范围内可实现亚纳米分辨率的单色化 SEM
  • 可轻松访问低至 20 eV 的射束降落能量
  • 优良的稳定性、压电陶瓷样品台作为标准配置
Quattro ESEM
  • 超高通用性高分辨率 FEG SEM 、具有独特的环境能力( ESEM )
  • 在各种操作模式下均可通过同时进行 SE 和 BSE 成像观察所有样品的所有信息
Phenom ProX G6 Desktop SEM
  • 集成 EDS 检测器的高性能桌面 SEM
  • 分辨率 <6 nm (SE) 和 <8 nm (BSE);放大率高达 350,000 倍
  • 可选 SE 检测器
Phenom Pro G6 Desktop SEM
  • 高性能桌面 SEM
  • 分辨率 <6 nm (SE) 和 <8 nm (BSE);放大率高达 350,000 倍
  • 可选 SE 检测器
Phenom Pure G6 Desktop SEM
  • 入门级桌面 SEM
  • 分辨率 <15 nm;放大率高达 175,000 倍
  • 耐用的 CeB6 放射源
仪器卡片原件样式表
用于将 H2 样式更改为具有 em-h2-header 类 p 的样式表
联系我们
需要更多关于热台显微镜的资料? 请填写下面的表格,我们会尽快与您联系!