bf5a- 应用/技术/产品/资源/联系我们
从为您提供清洁透气空气的空气过滤器到确保您拥有安全饮用水的水过滤器,过滤器在当今社会中十分常见,可满足行业和家庭中的关键功能。
高性能过滤的关键方面是合成纤维的开发。为了优化过滤器的设计(这样它会持续过滤各种干颗粒或湿颗粒),必须彻底地对其如纤维直径、密度和表面形态进行表征和优化。
传统纤维分析方法(例如光学显微镜和原子力显微镜 (AFM))对于这种多模式分析是不够的。光学显微镜缺乏准确研究纳米纤维所需的分辨率,而 AFM 过于缓慢,并且存在物理探头问题。这些方法也依赖于缓慢的手动测量和数据分析。
扫描电子显微镜 (SEM) 同时具有优异的分辨率和能力,可同时自动表征多种纤维。通过配备领先的自动化软件,可以快速、可靠地提取关键的过滤参数。这样可以最大限度地减少在实验室使用 SEM 的时间,提高了开发产量,可以快速轻松地分析纤维进行过滤设计。
赛默飞世尔科技提供一系列用于纤维分析的 SEM 仪器。与 Thermo Scientific FiberMetric 软件结合使用时,可精确自动测量微纤维和纳米纤维特性。
Electrospun imaged with Phenom Desktop SEM.
使用 Phenom Desktop SEM 成像的纸基质上的静电纺纳米纤维。
Dust filter imaged with Phenom Desktop SEM.
使用 Phenom Desktop SEM 成像的灰尘过滤器上的纤维。
相关资源
应用
采用电子显微镜进行过程控制
采用电镜进行过程控制
现代工业需求高通量、质量卓越、通过稳健的工艺控制维持平衡。SEM扫描电镜TEM透射电镜工具结合专用的自动化软件,为过程监控和改进提供了快速、多尺度的信息。
使用电子显微镜进行质量控制和故障分析
质量控制和故障分析
质量控制和保证对于现代工业至关重要。我们提供一系列用于缺陷多尺度和多模式分析的 EM电子显微镜和光谱工具,使您可以为过程控制和改进做出可靠、明智的决策。
使用电镜进行基础材料研究
基础材料研究
越来越小的规模研究新型材料,以最大限度地控制其物理和化学特性。电子显微镜为研究人员提供了对微米到纳米级各种材料特性的重要见解。
Style Sheet for Komodo Tabs
技术
3D 材料表征
材料开发通常需要多尺度3D表征。DualBeam仪器可实现大体积连续切片和随后纳米级的SEM成像,可用于样品的高质量3D重建。
了解更多 ›
EDS元素分析
EDS为电子显微镜观察提供重要的组分信息。尤其是我们独特的Super-X和Dual-X检测器系统添加了提高通量和/或灵敏度的选项,使您可以优化数据采集以满足您的研究优先级。
了解更多 ›
ColorSEM
通过实时采集SEM和EDS信息以及实时定量功能,ColorSEM技术将SEM图像转化为彩色图像。现在任何用户都可以实时获取元素信息,得到比以往任何时候更多的完整信息。
了解更多 ›
交叉切片
交叉切片通过揭示亚表面信息提供额外的剖析。DualBeam仪器配备卓越的聚焦离子束色谱柱,可实现高质量的交叉切片。借助自动化技术,可实现无人参与的高通量样品处理功能。
了解更多 ›
3D 材料表征
材料开发通常需要多尺度3D表征。DualBeam仪器可实现大体积连续切片和随后纳米级的SEM成像,可用于样品的高质量3D重建。
了解更多 ›
EDS元素分析
EDS为电子显微镜观察提供重要的组分信息。尤其是我们独特的Super-X和Dual-X检测器系统添加了提高通量和/或灵敏度的选项,使您可以优化数据采集以满足您的研究优先级。
了解更多 ›
ColorSEM
通过实时采集SEM和EDS信息以及实时定量功能,ColorSEM技术将SEM图像转化为彩色图像。现在任何用户都可以实时获取元素信息,得到比以往任何时候更多的完整信息。
了解更多 ›
交叉切片
交叉切片通过揭示亚表面信息提供额外的剖析。DualBeam仪器配备卓越的聚焦离子束色谱柱,可实现高质量的交叉切片。借助自动化技术,可实现无人参与的高通量样品处理功能。
了解更多 ›
产品
仪器卡片原件样式表
Phenom Pharos G2 Desktop FEG-SEM
  • 1 至 20 kV 加速电压范围的 FEG 源
  • <2.0 nm (SE) 和 3.0 nm (BSE) 分辨率(20 kV 时)
  • 可选的完全集成 EDS 和 SE 检测器
Phenom XL G2 Desktop SEM
  • 适用于大样品 (100x100 mm) 并是自动化的理想选择
  • <10 nm 分辨率和高达 200,000 倍的放大率;4.8 kV 至 20 kV 加速电压
  • 可选的完全集成的 EDS 和 BSE 检测器
Phenom Pro G6 Desktop SEM
  • 高性能桌面 SEM
  • 分辨率 <6 nm (SE) 和 <8 nm (BSE);放大率高达 350,000 倍
  • 可选 SE 检测器
Phenom ProX G6 Desktop SEM
  • 集成 EDS 检测器的高性能桌面 SEM
  • 分辨率 <6 nm (SE) 和 <8 nm (BSE);放大率高达 350,000 倍
  • 可选 SE 检测器
Phenom Pure G6 Desktop SEM
  • 入门级桌面 SEM
  • 分辨率 <15 nm;放大率高达 175,000 倍
  • 耐用的 CeB6 放射源
Phenom 微粒 X AM 台式扫描电镜
  • 多用途桌面 SEM 、同时使用自动化软件进行添加剂制造
  • 分辨率 <10 nm;放大率高达 200,000 倍
  • 可选 SE 检测器
Phenom 微粒 X TC 台式扫描电镜
  • 功能多样的桌面 SEM ,带有自动化软件,可用于技术清洁
  • 分辨率 <10 nm;放大率高达 200,000 倍
  • 可选 SE 检测器
Phenom 认知 GSR 台式扫描电镜
  • 专用的自动化 GSR 桌面 SEM
  • 分辨率 <10 nm;放大率高达 200,000 倍
  • 耐用的 CeB6 放射源
Nexsa G2 XPS
  • 微焦点 X 射线源
  • 独特的多技术选项
  • 用于单原子和簇离子深度剖析的双模式离子源
K-Alpha XPS
  • 高分辨率 XPS
  • 快速、高效、自动化的工作流程
  • 用于深度剖析的离子源
ESCALAB QXi XPS
  • 高光谱分辨率
  • 多技术表面分析
  • 丰富的样品制备和扩展选项
AsbestoMetric
  • 用于图像采集、纤维检测和报告的自动化工具
  • 纤维再访问有助于 EDS 分析
  • 石棉分析的 ISO 标准报告
用于将 H2 样式更改为具有 em-h2-header 类 p 的样式表