Search Thermo Fisher Scientific
第六代 Thermo Scientific Phenom Pro G6 Desktop SEM 可填补光显微镜和落地式 SEM 分析之间的差距,扩展了研究设施的能力。
快速而易于使用的 Phenom Pro G6 Desktop SEM 可减轻落地式 SEM 仪器常见样品的常规分析负担。仪器配置和样品加载机制可确保快速成像,并在两次实验之间花费最少的时间进行调整。
任何经验水平的设施用户均可通过 Phenom Pro G6 Desktop SEM 快速开始生成高质量结果。它经久耐用的 CeB6 源在需要较低维护的情况下也能提供高亮度。此外,它的高稳定性和小外形尺寸使得该仪器几乎可以在任何实验室环境中使用;简而言之,它不需要专门的基础设施或专家监督。
Phenom Pro Desktop SEM 中的彩色导航摄像头提供了帮助 您实现光学和电子光学图像相关联的信息。用户只需经过 10 分钟的基本培训即可拍摄图像。有多种样品架可选,以适应不同的应用。借助我们专利的样品真空上样技术,样品加载快速、轻松。
Thermo Scientific Phenom ProSuite 软件 是一种可选的软件应用平台,专为进一步提高 Phenom desktop SEM 的功能而开发。 Phenom ProSuite 软件可从 Phenom Pro Desktop SEM 上所获得的图像中提取最大信息。
Phenom Pro Desktop SEM 可选提供二级电子检测器 (SED)。SED 从样品的顶部表层 收集低能量电子。因此,是揭示详细样品表面信息的理想选择。
光学放大率 |
|
电子光学放大率范围 |
|
分辨率 |
|
数字变焦 |
|
光学导航摄像头 |
|
加速电压 |
|
真空模式 |
|
检测器 |
|
样本尺寸 |
|
样品高度 |
|
是否想在不影响可用性的前提下释放扫描电子显微术的强大功能?在我们的 Phenom Desktop SEM 博客中,加深您对台式扫描电子显微术的了解,并了解台式 SEM 如何为您的研究提供最佳支持。
这一应要求举办的网络讲座旨在帮助您确定哪一款 SEM 最符合您的独特需求。我们概述了 Thermo Fisher Scientific SEM 技术适合多用户研究实验室,重点介绍这些广泛的解决方案如何实现性能、多功能性、原位动力学以及更快得出结果。如果您有兴趣,请观看该网络讲座:
现代工业需求高通量、质量卓越、通过稳健的工艺控制维持平衡。SEM扫描电镜和TEM透射电镜工具结合专用的自动化软件,为过程监控和改进提供了快速、多尺度的信息。