Search Thermo Fisher Scientific
现代材料科学研究已经超越了传统金属和涂层样品研究的范畴。如今,在微米和纳米尺度有更复杂、更具挑战性的材料研究需求,包括不导电的、脏污的、超湿的、具有化学反应活性的或放气的材料。
虽然电子显微术 (EM) 长期以来都是材料结构分析的基本表征技术,但它一直仅限于在真空下稳定的样品。这些结果通常并不能表征材料在自然环境条件下的过程状态,可能会限制您对其特性和行为的理解。因此,真正有意义的观察是需要在各种实验条件和环境条件下进行高分辨率成像和分析。可以在最大程度缩短样品制备时间,并保持材料的原始状态。
环境扫描电子显微技术 (ESEM) 扩展了传统 SEM 的界限,可以更深入地了解所有类型的样品。ESEM 允许以最少的制备工作对样品进行成像,并可以添加诸如加湿、循环加热和引入气体等变量来表征原位动态变化。使用水蒸气和温度控制样品台,现在可以轻松表征一些“无法成像的样品”,例如脏污的(高度放气的)和自然含水的样品(其性质会随着干燥而变化)。
通过完全控制样品含水量,材料和生命科学家可以观察溶液中的实时材料反应,以及湿度如何改变材料和水如何与样品表面相互作用。这将研究可能性从纯静态转移到动态或原位实验。
ESEM 可以在我们灵活且易于使用的平台上实现,而不会影响分辨率。这些超多功能高分辨率 SEM 将成像和分析的全方位性能与环境模式相结合,让您可以研究自然状态下的样品。
需要了解更多使用环境扫描电镜ESEM进行材料研究的相关资料? 请填写下面的表格,我们会尽快与您联系!