bf5a- 应用/技术/产品/资源/联系我们
汽车部件测试
今天的汽车零件在变速箱、燃油喷射系统、动力传动系和制动系统的功能和可靠性方面取得了惊人的进步。这些改进是汽车制造所用材料方面的基本进展,包括新型日益精密的钢、玻璃、陶瓷和聚合物材料。
汽车 材料 测试
然而,这些改进也带来了新的挑战。例如,高精度汽车零件更容易受到残留的微米级颗粒污染的影响、从而导致组件甚至系统发生故障。更糟糕的是,当前的分析技术往往不充分(分辨率太低),无法帮助工程师确定这些失败的原因。
新车辆还进行了广泛的测试,以确保生产可靠、优质的汽车,并进一步改进当前材料和工艺。 例如,随着对经济实惠、燃油效率高的轮胎的需求不断增加,这就需要更好的测试方法来开发和研究新的橡胶配方。下一代橡胶化合物必须既能减少道路阻力,又能产生高质量的最终产品,从而大幅提高燃料效率。这一切优势都从使用电子显微镜等技术进行详细的分析评估开始。  
汽车质量控制
赛默飞世尔科技提供一系列能简化您的汽车材料分析的仪器和软件。这些工具可以用于控制内部质量,因此可以显著缩短生产时间。不再依赖外包来进行 QC 分析,生产循环时间可以缩短多达十分之一。
Style Sheet for Komodo Tabs
相关资源
Watch on-demand: Particle Analysis Applications Using Desktop SEM Webinar Series
In each on-demand webinar, our expert will focus on one particular analysis application and how the Phenom ParticleX Desktop SEM overcomes some of the most common challenges. See the abstracts for individual sessions below.
  • How to certify your NCM powder quality with SEM+EDS
  • Electron-microscope-grade cleanliness in electronics
  • Speed up your automated gunshot residue analysis
  • Technical cleanliness analysis with an SEM: Why?
  • Understand your steel with automated inclusion analysis
  • One tool for complete AM powder characterization
Watch on-demand: Particle Analysis Applications Using Desktop SEM Webinar Series
In each on-demand webinar, our expert will focus on one particular analysis application and how the Phenom ParticleX Desktop SEM overcomes some of the most common challenges. See the abstracts for individual sessions below.
  • How to certify your NCM powder quality with SEM+EDS
  • Electron-microscope-grade cleanliness in electronics
  • Speed up your automated gunshot residue analysis
  • Technical cleanliness analysis with an SEM: Why?
  • Understand your steel with automated inclusion analysis
  • One tool for complete AM powder characterization
应用
使用电子显微镜进行质量控制和故障分析
质量控制和故障分析
质量控制和保证对于现代工业至关重要。我们提供一系列用于缺陷多尺度和多模式分析的 EM电子显微镜和光谱工具,使您可以为过程控制和改进做出可靠、明智的决策。
使用扫描电镜(SEM)进行部件清洁度检测时发现铝矿物颗粒
组件清洁度检测
现今比以往任何时候都更需要可靠、高质量的组件。借助扫描电镜,可以实现备件清洁度分析,获得多种分析数据,从而缩短生产周期。
技术
使用EDS进行原子级元素映射
原子分辨率EDS通过区分单个原子的元素特性,为材料分析提供无与伦比的化学环境。当与高分辨率透射电镜TEM结合时,可以观察样品中原子的精确组织。
了解更多 ›
交叉切片
交叉切片通过揭示亚表面信息提供额外的剖析。DualBeam仪器配备卓越的聚焦离子束色谱柱,可实现高质量的交叉切片。借助自动化技术,可实现无人参与的高通量样品处理功能。
了解更多 ›
原位实验
需要通过电子显微镜直接实时观察微观结构变化,以便了解在加热、冷却和润湿过程中的动态过程(如再结晶、晶粒生长和相变)的基本原理。
了解更多 ›
颗粒分析
颗粒分析在纳米材料研究和质量控制中发挥着重要作用。纳米级分辨率和卓越的电子显微镜成像可以与专用软件相结合,以快速表征粉末和微粒。
了解更多 ›
使用EDS进行原子级元素映射
原子分辨率EDS通过区分单个原子的元素特性,为材料分析提供无与伦比的化学环境。当与高分辨率透射电镜TEM结合时,可以观察样品中原子的精确组织。
了解更多 ›
交叉切片
交叉切片通过揭示亚表面信息提供额外的剖析。DualBeam仪器配备卓越的聚焦离子束色谱柱,可实现高质量的交叉切片。借助自动化技术,可实现无人参与的高通量样品处理功能。
了解更多 ›
原位实验
需要通过电子显微镜直接实时观察微观结构变化,以便了解在加热、冷却和润湿过程中的动态过程(如再结晶、晶粒生长和相变)的基本原理。
了解更多 ›
颗粒分析
颗粒分析在纳米材料研究和质量控制中发挥着重要作用。纳米级分辨率和卓越的电子显微镜成像可以与专用软件相结合,以快速表征粉末和微粒。
了解更多 ›
产品
仪器卡片原件样式表
Apreo 2 SEM
  • 高性能 SEM、适用于纳米或纳米以下的所有圆分辨率
  • 用于敏感电视率材料对比度的列内 T1 反向散射检测器
  • 长工作距离 (10 mm) 下性能出色
Quattro ESEM
  • 超高通用性高分辨率 FEG SEM 、具有独特的环境能力( ESEM )
  • 在各种操作模式下均可通过同时进行 SE 和 BSE 成像观察所有样品的所有信息
PRISMA E SEM
  • 入门级 SEM 具有出色的图像质量
  • 轻松、快速地加载和导航多个样品
  • 由于专用真空模式、兼容多种材料
Phenom Pharos G2 Desktop FEG-SEM
  • 1 至 20 kV 加速电压范围的 FEG 源
  • <2.0 nm (SE) 和 3.0 nm (BSE) 分辨率(20 kV 时)
  • 可选的完全集成 EDS 和 SE 检测器
Phenom XL G2 Desktop SEM
  • 适用于大样品 (100x100 mm) 并是自动化的理想选择
  • <10 nm 分辨率和高达 200,000 倍的放大率;4.8 kV 至 20 kV 加速电压
  • 可选的完全集成的 EDS 和 BSE 检测器
Phenom ProX G6 Desktop SEM
  • 集成 EDS 检测器的高性能桌面 SEM
  • 分辨率 <6 nm (SE) 和 <8 nm (BSE);放大率高达 350,000 倍
  • 可选 SE 检测器
Phenom 微粒 X TC 台式扫描电镜
  • 功能多样的桌面 SEM ,带有自动化软件,可用于技术清洁
  • 分辨率 <10 nm;放大率高达 200,000 倍
  • 可选 SE 检测器
Nexsa G2 XPS
  • 微焦点 X 射线源
  • 独特的多技术选项
  • 用于单原子和簇离子深度剖析的双模式离子源
K-Alpha XPS
  • 高分辨率 XPS
  • 快速、高效、自动化的工作流程
  • 用于深度剖析的离子源
ESCALAB QXi XPS
  • 高光谱分辨率
  • 多技术表面分析
  • 丰富的样品制备和扩展选项
Avizo 软件
材料科学
  • 支持多数据/多视图、多通道、时间序列、超大数据
  • 先进的多模式 2D/3D 自动配准
  • 伪影消除算法
过滤器插件
  • 过滤残留分析和石棉分析
  • 提供支持 47 mm(1.85 英寸)和 25 mm(1 英寸)过滤器的两种型号
  • 用于 Phenom 台式扫描电镜
AutoScript 4
  • 更高的重现性和回收率
  • 无人值守的高通量成像和模式
  • 支持 Python 3.5 脚本环境
公制端口
  • 根据孔隙特征相关联、如面积、长径比、主要和次要轴
  • 直接从桌面 SEM 采集图像
  • 使用高质量图像的统计数据
分区公制
  • ProSuite 中的集成软件可用于在线和离线分析
  • 将颗粒特征相关联、比如直径、圆度、长径比和会议度
  • 使用自动图像映射创建图像数据集
纤维公制
  • 通过自动测量节省时间
  • 快速、自动收集所有统计数据
  • 以无与伦比的准确度查看和测量微纤维和纳米纤维
用于将 H2 样式更改为具有 em-h2-header 类 p 的样式表