48ab - 应用/样品/产品/资源/联系人
半导体器件可能因多种原因而出现故障,从而浪费时间并增加生产商的成本。过大的电流或电压、电离辐射、机械应力或温度大幅升高可能导致故障,这是局部功率耗散分布不均匀的结果。
稳态和锁相热像技术可使您检测导致器件故障的温度变化。在这些方法中,红外 (IR) 锁相热像 (LIT) 可提供比稳态热像更好的信噪比、灵敏度和特征分辨率。LIT 可用于半导体互连的故障分析,以定位线路短路、静电放电 (ESD) 缺陷、氧化层损坏、晶体管和二极管缺陷以及器件闩锁。
在广泛的半导体器件中,LIT 是一种日益宝贵的热故障定位技术。Thermo Scientific ELITE 系统是一种功能强大的 LIT 工具,与用于物理分析的 Thermo Scientific Helios PFIB DualBeam 结合使用时尤其有用,可创建高效的工作流程。请浏览以下产品页面,了解更多信息。
Ohmic short detection, showing wires soldered to a device.
欧姆短路检测期间产生的热图像可显示焊接到器件的电线。
锁相热像工作流程示例
相关资源
应用
半导体寻路
半导体探索和开发
先进的电子显微镜、聚焦离子束和相关半导体分析技术可用于识别制造高性能半导体器件的可行解决方案和设计方法。
半导体良率提升和计量
良率提升和计量
我们为缺陷分析、计量学和工艺控制提供先进的分析功能,旨在帮助提高生产率并改善一系列半导体应用和设备的产量。
半导体故障分析
半导体故障分析
越来越复杂的半导体器件结构导致更多隐藏故障引起的缺陷的位置。我们的新一代半导体分析工作流程可帮助您定位和表征影响量产、性能和可靠性的细微的电子问题。
物理和化学表征
物理和化学表征
持续的消费者需求推动了创建更小型、更快和更便宜的电子设备。它们的生产依赖高效的仪器和工作流程,可对多种半导体和显示设备进行电子显微镜成像、分析和表征。
ESD半导体鉴定
ESD 半导体鉴定
每个静电放电 (ESD) 控制计划都必须识别对 ESD 敏感的器件。我们提供一整套ESD测试系统,帮助满足您的器件鉴定要求。
电源半导体设备分析
电源半导体设备分析
电源设备让定位故障面临独特的挑战,主要是由于电源设备结构和布局。我们的电源设备分析工具和工作流程可在工作条件下快速实现故障定位并提供精确、高通量的分析,以便表征材料、接口和设备结构。
显示设备故障分析
显示设备故障分析
不断发展的显示技术旨在提高显示质量和光转换效率,以支持不同行业领域的应用,同时继续降低生产成本。我们的过程计量、故障分析和研发解决方案帮助显示公司解决这些挑战。
样品
半导体材料和器件表征
随着半导体器件的缩小和变得越来越复杂,半导体产品需要新的设计和结构。高效的 3D 分析工作流程可以缩短器件开发时间,最大程度提高产量,并确保器件符合行业未来需求。
了解更多 ›
产品
仪器卡片原件样式表
Talos F200E TEM
  • 半导体和微电子装置的高质量 (S)TEM 成像
  • 使用 EDS 进行精确、高速的化学表征
  • 专用半导体相关应用
ELITE 系统
  • 完全无损
  • 快速识别装配板上有缺陷的组件以进行准确的处置
  • 以千分尺准确度定位 x-y 缺陷,深度位置准确度高达 20 µm
Style Sheet for Komodo Tabs
用于将 H2 样式更改为具有 em-h2-header 类 p 的样式表
联系我们
支持和服务页脚样式表
字体样式表
卡片样式表
用于材料科学的
半导体