48ab - 应用/样品/产品/资源/联系人
由于对更快的速度、更短的产出时间和上市时间的需求,半导体器件变得越来越复杂。由于需要高特异性测量以生成具有亚埃级准确度的统计相关数据,因此扫描透射电子显微镜 (S)TEM 计量已成为所有前沿晶片制造工作流程的必要元件。该数据可使生产商校准工具集、诊断故障机制并优化总体工艺良率。
Thermo Fisher Scientific 可提供足够灵活的计量工作流程,可根据您的需要实现手动、半自动化甚至全自动化解决方案。Thermo Scientific Metrios AX 系统是首款致力于为半导体生产商提供快速精准测量、从而满足其晶片制造工艺开发和控制需求的 TEM。请浏览以下 Metrios 产品页面,了解更多信息。
TEM 计量工作流程示例
Wafer analyzed with STEM metrology to assess the line roughness.
STEM 计量尺寸示例,用于评估 300 mm 光刻后(EUV 曝光)和刻蚀后晶片的线粗糙度 (LER/LWR)。这模拟了用于为 10 nm 技术节点生产栅极鳍片的多步图案化工艺的一部分。
相关资源
应用
半导体寻路
半导体探索和开发
先进的电子显微镜、聚焦离子束和相关半导体分析技术可用于识别制造高性能半导体器件的可行解决方案和设计方法。
物理和化学表征
物理和化学表征
持续的消费者需求推动了创建更小型、更快和更便宜的电子设备。它们的生产依赖高效的仪器和工作流程,可对多种半导体和显示设备进行电子显微镜成像、分析和表征。
半导体良率提升和计量
良率提升和计量
我们为缺陷分析、计量学和工艺控制提供先进的分析功能,旨在帮助提高生产率并改善一系列半导体应用和设备的产量。
样品
半导体材料和器件表征
随着半导体器件的缩小和变得越来越复杂,半导体产品需要新的设计和结构。高效的 3D 分析工作流程可以缩短器件开发时间,最大程度提高产量,并确保器件符合行业未来需求。
了解更多 ›
Style Sheet for Komodo Tabs
用于将 H2 样式更改为具有 em-h2-header 类 p 的样式表
产品
仪器卡片原件样式表
Talos F200E TEM
  • 半导体和微电子装置的高质量 (S)TEM 成像
  • 使用 EDS 进行精确、高速的化学表征
  • 专用半导体相关应用
Metrios AX TEM
  • 支持质量、一致性、计量以及减少 OPEX 的自动化选项
  • 充分利用机器学习实现出色的自动功能和特征识别
  • 适用于原位非原位两种薄片制备的工作流程
ExSolve WTP DualBeam
  • 可以在完整晶片上制备直径高达 300 mm 的位点特异性 20 nm 厚薄片
  • 满足需要在先进技术节点上进行自动化高通量采样的需求
Avizo 软件
材料科学
  • 支持多数据/多视图、多通道、时间序列、超大数据
  • 先进的多模式 2D/3D 自动配准
  • 伪影消除算法
Inspect 3D 软件
  • 用于交叉关联的图像处理工具和过滤器
  • 用于图像对齐的特征跟踪
  • 用于迭代投影比较的代数重建技术
联系我们
支持和服务页脚样式表
字体样式表
卡片样式表
用于材料科学的
半导体