为了让科学家们更好地了解复杂样品并开发新材料,他们需要具有相应构造与功能的设备——不但能够分辨空间、时间和频率,而且可靠精确。
赛默飞世尔科技推出了Thermo Scientific Spectra 300 (S)TEM,这是一种适用于所有材料科学应用的最高分辨率像差校正扫描透射电子显微镜。
建立在一个超稳定的基础上
所有的Spectra 300 (S)TEM都安装在新平台上,旨在通过被动和(可选配)主动隔振提供前所未有的机械稳定性和最高成像质量。
该系统安装在一个完全重新设计的外壳内,内置屏幕显示,便于装载和取出标本。这是电子显微镜首次可以对无矫正器和单矫正器配置时的不同高度提供完全模块化和可升级性,从而为不同的房间配置提供最大的灵活性。
Spectra 300 (S)TEM:重新设计的底座和外壳采用集成式被动或主动隔振配置选件来提供最高成像质量。
Spectra 300  (S)TEM的主要特点
Spectra 300 (S)TEM 可选配高能量分辨率极场发射枪 (X-FEG)/Mono 或超高能量分辨率 X-FEG/UltiMono。两种电子源的单色器分别使用 OptiMono 或 OptiMono+ 实现每种配置的最高能量分辨率(见下面的视频),通过软件单击操作自动激发和调整。
X-FEG/Mono 可以从 1 eV 自动下调到 0.2 eV,而 X-FEG/UltiMono 可以从 1 eV 自动下调到 <30 meV。
两种电子源均可在 30 – 300 kV 范围内工作,以适应最广泛的标本。两者都可以在单色器关闭的标准模式下运行,以适应需要高亮度的实验,包括 STEM EDS 映射、超高分辨率 STEM 或高总电流,如 TEM 成像,所有这些都不会影响到系统的其他指标。这种灵活性使 Spectra 300 (S)TEM 能够满足在一个系统上进行大量各种实验工作的要求。
OptiMono+ 在 60 kV 下的 X-FEG/UltiMono 可以激发从单色器关闭状态的 1 eV 能量分辨率到单色器完全激发态的 <30meV。 
Spectra 300 (S)TEM 可选配新型冷场发射枪 (X-CFEG)。X-CFEG 具有极高的亮度 (>>1.0 x 108 A/m2/Sr/V*) 和窄能量分布 (<0.4 eV),并能在 30 – 300 kV 范围内操作。这同时提供了高分辨率 STEM 成像和高探针电流,实现高通量、快速采集 STEM 分析与高能量分辨率。凭借 X-CFEG 和 S-CORR 探针像差校正器的强大组合,可以常规地实现亚埃 (<0.8 Å) STEM 成像分辨率和超过 1000 pA 的探针电流。
High-angle annular dark-field (HAADF) images of silicon.
使用 X-CFEG/S-CORR 组合采集的 Si[110] HAADF 图像;探针电流范围从 0.016 nA(左)到 1 nA(右),同时保持 <76 pm STEM 分辨率。
此外,探针电流可以灵活地在 <1 pA 到 nA 范围调节,同时精确控制电子枪和聚光镜系统,所有这些操作都对聚光镜像差影响很小,因此可以适应最广泛的样品和实验。
与所有冷场发射源一样,尖锐的尖端需要周期性再生(称为 flashing)以维持探针电流。使用 X-CFEG,每个工作日只需要 flashing 一次,过程只需不到一分钟。即使在最高分辨率成像条件下,对探针像差也没有可测量的影响,并且每日尖端 flashing 过程对尖端寿命没有影响。
X-CFEG 的尖端 flashing:在尖端 flashing 之前和之后 200 kV 下保持 60 pm 的分辨率而不用调整光路。整个过程耗时 <1 min,每个工作日仅需要一次,并且对尖端的寿命没有影响。
在使用大平行探针进行标准 TEM 成像实验(例如原位)时,新一代 X-CFEG 还可以产生足够的总束流 (>14 nA) 使其具有独特的通用性,同时又是高性能 C-FEG。
除了灵活性,X-CFEG 还具有通过改变提取电压来调整能量分辨率的能力。
在下例中,在 0.39eV(探针电流 <500pA)和 0.31eV(探针电流 >300pA)之间调整了能量分辨率。在高能量分辨率下保持高探针电流可以对能量损失近边结构 (ELNES) 进行详细分析,而无需在核心损失边缘上使用单色器。空间分辨率(如 DyScO3 的 HAADF 图像所示)仍然不受影响(在本例中 <63pA),这意味着现在可以同时进行高空间分辨率、能量分辨率和信噪比的 STEM EELS 实验。
尖端的寿命不受选择用于进行实验的提取电压的影响。
ultra-hight brightness X-CFEG
超高亮度 X-CFEG 的能量分辨率可以通过提取电压来调节。在上例中,在 0.39eV(探针电流 <500pA)和 0.31eV(探针电流 >300pA)之间调整了能量分辨率。空间分辨率(如 DyScO3 的 HAADF 图像所示)仍然保持不变(在本例中 <63pA)。样品承蒙康奈尔大学教授 L.F.Kourkoutis 提供
最新的 5 阶聚光镜像差校正器增强了机械稳定性,与高分辨率 (S-TWIN) 宽间隙极靴相结合,使得仪器具有最高的市售 STEM 分辨率指标。
Spectra 300 (S)TEM 配置 X-FEG/Mono 或 X-FEG/UltiMono,使用 30 pA 探针电流,或者 X-CFEG 使用 100 pA 探针电流,可提供的 STEM 分辨率指标为:300 kV 下 50 pm,60 kV 下 96 pm,30 kV 下 125 pm。
High-angle annular dark-field (HAADF) images of GaN[212].
Spectra 300 (S)TEM 上的超高分辨率 HAADF STEM 成像。GaN[212] 212 在 300 kV 下成像,40.5 pm Ga-Ga 哑铃分辨,以及 FFT 中的 39 pm 分辨率。图像是在宽间隙 S-TWIN 极片上以 30 pA 的探针电流采集的。
有关指标的完整列表,请参阅 Spectra 300 (S)TEM 产品手册
Spectra (S)TEM 上的 STEM 成像已经经过重新设计,采用了 Panther STEM 探头系统,该系统包括一个新的数据采集架构和两个新的固态八段环形和盘式 STEM 探头(总共 16 段)。新的探头几何结构具有先进的 STEM 成像能力以及测量单个电子的灵敏度。
Schematic representation of STEM detectors.
Panther STEM 探头系统的 16 段环形和盘式探头无需多个探头便可实现一系列 STEM 信号。
整个信号经过优化和调整,以极低剂量提供前所未有的信噪比成像能力,便于对电子束敏感性材料进行成像。此外,完全重新开发的数据采集基础架构可以组合不同的单个探头区段,未来可能以任意方式组合检测器区段,生成新的 STEM 成像方法并揭示传统 STEM 技术中不能够获得的信息。该架构还具有可扩展性,并提供了同步多个 STEM 和谱信号的接口。
High-angle annular dark-field (HAADF) images of SrTiO₃.
用 Panther STEM 探头系统,在 3 pA,1.3 pA 和 <1 pA 探针电流下采集的 SrTiO₃ [001] HAADF 图像对比。即使探头电流 <1 pA,图像中的信噪比也允许像 OptiSTEM + 这样的自动化程序校正聚光镜光学系统中的一阶和二阶像差,从而提供清晰的图像。
Scanning transmission electron microscopy image of a metal organic framework.
Spectra 300 (S)TEM 上金属有机框架 (MOF) UiO 66 的极低剂量成像。将 <0.5 pA 的探针电流与 iDPC 和 Panther STEM 探头系统结合使用,在这种高剂量灵敏度材料中对原子级细节进行成像,空间分辨率达 1.4 Å。图像是一个帧时间为 23.5 秒的单次激发(标本承蒙阿卜杜拉国王科技大学的 Y. Han 教授提供)。
Spectra 300 (S)TEM 可配置电子显微镜像素阵列探头(EMPAD)或具有速度增强功能的 Thermo Scientific Ceta 相机,以收集 4D STEM 数据集。
EMPAD 能够用在 30-300 kV 并提供高动态范围(像素之间 1:1,000,000 e-)、高信噪比(1/140 e-)和 128 x 128 像素阵列上的高速度(每秒 1100 帧),这使其成为 4D STEM 应用的最佳探头。(例如,需要同时分析中心束和衍射束细节的应用,如下面的叠层成像图像。)
更多细节可以在  EMPAD 数据表中找到。
MoS₂ 的电子显微镜像素阵列探头 (EMPAD) 图像。
EMPAD 检测器可用于各种应用领域。在左侧,它用于在 2D 材料双层 MoS₂ 将低加速电压 (80 kV) 空间分辨率扩展到光阑限制分辨率更高 (0.39 Å)( Jiang, Y. 等人Nature 559、343–349,2018)。在右边,它用于暗场反射的独立成像,揭示出高温合金中析出相的复杂微观结构(样品由曼彻斯特大学的 G. Burke 教授提供)。
当需要将 EDS 分析与 STEM 扫描中的每个点组合时,具有速度增强功能的 Ceta 相机为需要更多像素的 4D STEM 应用提供了另一种选择。该解决方案提供更高分辨率的衍射图案(高达 512 x 512 像素分辨率),适用于应力测量等应用。
从 EDS 高通量、高信噪比元素映射到超高分辨率 EELS 探测氧化态和表面声子,Spectra 300 (S)TEM 提供灵活的能谱配置,以适应最广泛的分析要求。
Spectra 300 (S)TEM 可根据客户选择配置三种不同能量分辨率的电子源(X-FEG Mono、X-FEG UltiMono 和 X-CFEG),两种不同几何构造的 EDS 探头(Super-X 和 Dual-X),以及一系列 Gatan Continuum 能谱仪和能量过滤器,使您可以自由配置系统以满足您的研究需求。
Thermo Scientific EDS 探头系列产品提供多种探头形状选择,以满足您的实验要求并优化 EDS 结果。两种配置都具有对称设计,可生成定量数据。 请注意,在两种探头配置下,样品杆对信号遮挡与倾转角的关系函数在内置的 Thermo Scientific Velox 软件功能中得到补偿。
Spectra 300 (S)TEM 可配置 Super-X(获得更干净的能谱和定量)或配置 Dual-X(获得最大立体角和高通量 STEM EDS 映射)。
Super-X 探头系统提供 0.7 Sr 的高准直立体角和大于 4000 的 Fiori 数。Super-X 专为 STEM EDS 实验而设计,在这里EI实验中,能谱清洁度和量化的要求至关重要。
Dual-X 探头系统提供 1.76 Sr 的立体角和大于 2000 的 Fiori 数。Dual-X 专为高通量 STEM EDS 实验而设计,例如 EDS 三维成像或信号产量低且快速映射至关重要时。
在下面的例子中,使用 Dual-X 探头检查 DyScO3 钙钛矿系统。X-CFEG 的超高亮度 (>>1.0 x 108 A/m2/Sr/V*) 和 S-CORR 探针校正器的高分辨率用于将探针作用于样品,电流为 150 pA,尺寸 <80 pm。利用这些高亮度探针,EDS 映射可以通过高采样和高 SNR 快速完成,从而首次在亚埃空间分辨率获得单个元素、原始和未滤波的 EDS 图。Sc 图的快速傅里叶变换显示高达 90 pm 的分辨率。此外,Velox 软件中的内置 EDS 量化引擎使 Spectra 300 (S)TEM 上的 STEM EDS 快速、简便且可定量。
DyScO₃ image obtained using the Dual-X detectors on a scanning transmission electron microscope.
采用超高亮度 X-CFEG、S-CORR 和大立体角 (1.76 Sr) Dual-X 探头的强大组合对 DyScO₃ 样品进行研究,从而得到高信噪比、原子分辨率(高达 90 pm)和未经过滤的 EDS 图(样品承蒙康奈尔大学的 L.F. Kourkoutis 教授提供)。
当 Spectra 300 (S)TEM 配备 X-FEG Mono 时,它针对高通量 EELS 元素映射以及探测核损失边的精细结构进行了优化,从而提取敏感的化学信息。X-FEG Mono 的能量分辨率可在 <0.2 eV 和 1 eV 之间调节。
Plasmon position along a gold nanowire imaged on a scanning transmission electron microscope.
使用 <0.2 eV 能量分辨率的电子探针研究了沿着金纳米线的等离子体激发的局部位置与激发能量(0.18-1.2 eV 之间)的关系。
配备 X-FEG UltiMono 的 Spectra 300 可提供可能的最高能量分辨率。该配置能够将能量分辨率在 <0.025 eV 和 1 eV 之间调节。
Electron probe image of a magnesium oxide crystal obtained on a scanning transmission electron microscope.
Electron probe image of a magnesium oxide crystal obtained on a scanning transmission electron microscope.
通过能量分辨率 <0.025 eV 的电子探针观察,两个分裂能为 7 meV 的表面声子在 MgO 晶体上的图。(标本和分析承蒙加拿大麦克马斯特大学电子显微镜中心 Isobel Bicket 和 Gianluigi Botton 教授提供。)
Spectra 300 (S)TEM 采用一体化 S-TWIN 宽间隙极靴,可兼容多种用于 原位 实验的样品杆。Thermo Scientific NanoEx 系列样品杆可与显微镜无缝集成,实现基于 MEMS 设备的加热,可在高温下进行原子成像。下面为金纳米颗粒被加热到 700 摄氏度,并且在速度增强的 Thermo Scientific Ceta 相机上以高于每秒 30 帧的速率 4k 像素分辨率全帧拍摄到的运动。结果是得到了高空间和时间分辨率的高动态分子行为。
左侧是高温下金纳米岛的高帧率视频,在具有速度增强功能的 Ceta 相机上收集。右侧是 4k x 4k 传感器对感兴趣区域数字变焦同时保持高分辨率。
Spectra 300 (S)TEM的规格
产品表格规范样式表
图像矫正器
  • 能量散布:0.2–0.3 eV
  • 信息限制:60 pm
  • STEM 分辨率:136 pm
探针矫正器:
  • 能量散布:0.2–0.3 eV
  • 信息限制:100 pm
  • STEM 分辨率:50 pm(30 kV 下 125 pm)
未校正
  • 能量散布:0.2–0.3 eV
  • 信息限制:100 pm
  • STEM分辨率:136 pm
X-FEG/单色器双校正(探针+图像矫正器)
  • 能量散布:0.2–0.3 eV
  • 信息限制:60 pm
  • STEM分辨率:50 pm(30 kV 下 125 pm)
X-CFEG 双校正(探针+图像校正)
  • 能量散布:0.4 eV
  • 信息限制:70 pm
  • STEM分辨率:50 pm(30 kV 下 136 pm)
离子源
  • X-FEG Mono:高亮度肖特基场发射枪和单色器,可调谐能量分辨率范围为 1-<0.2 eV
  • X-FEG UltiMono:高亮度肖特基场发射枪,配备超稳定单色器和加速电压,可调谐能量分辨率范围为 1eV-<0.03eV
  • X-CFEG:固有能量分辨率 <0.4 eV 的超高亮度
  • 30 – 300 kV 的灵活高张力范围
技术(长版本)和媒体库标签样式表
Spectra 300 (S)TEM:重新设计的底座和外壳通过被动和(可选)主动隔振提供最高的成像质量。
OptiMono+ 在 60 kV 下的 X-FEG/UltiMono 可以激发从单色器关闭状态的 1 eV 能量分辨率到单色器完全激发态的 <30meV。
X-CFEG 的尖端 flashing:在尖端 flashing 之前和之后 200 kV 下保持 60 pm 的分辨率而不用调整光路。整个过程耗时 <1 min,每个工作日仅需要一次,并且对尖端的寿命没有影响。
Dual X 探头动画。
Super X 探头动画。
对金纳米线面积的测量显示了沿纳米线的等离振子激发的局部位置与其 0.18 eV 至 1.2 eV 范围内激发能量的关系。
高温下金纳米岛的高帧率视频,在具有速度增强功能的 Ceta 相机上收集。
4k x 4k 传感器对感兴趣区域数字变焦同时保持高分辨率。
Ingredients for the best STEM EELS data acquisition
Register below and watch this on-demand webinar to learn how to best optimize the Thermo Scientific Spectra (S)TEM, with its ultra-high-brightness cold-FEG source (X-CFEG), for EELS data collection, especially in the case of a very large collection angle and/or short camera length, where the optics quality becomes very important.
Register now
介绍Spectra 300 (S)TEM高分辨率透射电子显微镜
介绍Spectra 300 (S)TEM
赛默飞世尔科技推出了Spectra 300 (S)TEM—适用于所有材料科学应用的最高分辨率像差校正扫描透射电子显微镜。
在下面注册观看我们录制的网络讲座,了解有关Spectra 300 (S)TEM 高分辨率扫描透射电子显微镜的更多信息;它具有宽间隙极片和30-300 kV的加速电压范围,可作为最广泛的材料研究的首选工具。
现在注册
Spectra 300 (S)TEM:重新设计的底座和外壳通过被动和(可选)主动隔振提供最高的成像质量。
OptiMono+ 在 60 kV 下的 X-FEG/UltiMono 可以激发从单色器关闭状态的 1 eV 能量分辨率到单色器完全激发态的 <30meV。
X-CFEG 的尖端 flashing:在尖端 flashing 之前和之后 200 kV 下保持 60 pm 的分辨率而不用调整光路。整个过程耗时 <1 min,每个工作日仅需要一次,并且对尖端的寿命没有影响。
Dual X 探头动画。
Super X 探头动画。
对金纳米线面积的测量显示了沿纳米线的等离振子激发的局部位置与其 0.18 eV 至 1.2 eV 范围内激发能量的关系。
高温下金纳米岛的高帧率视频,在具有速度增强功能的 Ceta 相机上收集。
4k x 4k 传感器对感兴趣区域数字变焦同时保持高分辨率。
Ingredients for the best STEM EELS data acquisition
Register below and watch this on-demand webinar to learn how to best optimize the Thermo Scientific Spectra (S)TEM, with its ultra-high-brightness cold-FEG source (X-CFEG), for EELS data collection, especially in the case of a very large collection angle and/or short camera length, where the optics quality becomes very important.
Register now
介绍Spectra 300 (S)TEM高分辨率透射电子显微镜
介绍Spectra 300 (S)TEM
赛默飞世尔科技推出了Spectra 300 (S)TEM—适用于所有材料科学应用的最高分辨率像差校正扫描透射电子显微镜。
在下面注册观看我们录制的网络讲座,了解有关Spectra 300 (S)TEM 高分辨率扫描透射电子显微镜的更多信息;它具有宽间隙极片和30-300 kV的加速电压范围,可作为最广泛的材料研究的首选工具。
现在注册
Spectra 300 (S)TEM的应用
采用电子显微镜进行过程控制
采用电镜进行过程控制
现代工业需求高通量、质量卓越、通过稳健的工艺控制维持平衡。SEM扫描电镜TEM透射电镜工具结合专用的自动化软件,为过程监控和改进提供了快速、多尺度的信息。
使用电子显微镜进行质量控制和故障分析
质量控制和故障分析
质量控制和保证对于现代工业至关重要。我们提供一系列用于缺陷多尺度和多模式分析的 EM电子显微镜和光谱工具,使您可以为过程控制和改进做出可靠、明智的决策。
使用电镜进行基础材料研究
基础材料研究
越来越小的规模研究新型材料,以最大限度地控制其物理和化学特性。电子显微镜为研究人员提供了对微米到纳米级各种材料特性的重要见解。
半导体寻路
半导体探索和开发
先进的电子显微镜、聚焦离子束和相关半导体分析技术可用于识别制造高性能半导体器件的可行解决方案和设计方法。
半导体故障分析
半导体故障分析
越来越复杂的半导体器件结构导致更多隐藏故障引起的缺陷的位置。我们的新一代半导体分析工作流程可帮助您定位和表征影响量产、性能和可靠性的细微的电子问题。
物理和化学表征
物理和化学表征
持续的消费者需求推动了创建更小型、更快和更便宜的电子设备。它们的生产依赖高效的仪器和工作流程,可对多种半导体和显示设备进行电子显微镜成像、分析和表征。
能量色散谱EDS
能量色散谱(EDS)可采集详细的元素信息以及电子显微镜图像,为电镜观察提供关键的组成背景。利用EDS可通过快速、整体的表面扫描至各个原子以确定化学成分。
了解更多 ›
3D EDS断层扫描
现代材料研究越来越依赖于三维的纳米级分析。3D电镜和能量色散X射线光谱可以3D表征包括整个化学和结构背景下的组分数据。
了解更多 ›
使用EDS进行原子级元素映射
原子分辨率EDS通过区分单个原子的元素特性,为材料分析提供无与伦比的化学环境。当与高分辨率透射电镜TEM结合时,可以观察样品中原子的精确组织。
了解更多 ›
EDS元素分析
EDS为电子显微镜观察提供重要的组分信息。尤其是我们独特的Super-X和Dual-X检测器系统添加了提高通量和/或灵敏度的选项,使您可以优化数据采集以满足您的研究优先级。
了解更多 ›
电子能量损失谱
材料科学研究借助高分辨率EELS得以进行广泛的分析应用。这包括高通量、高信噪比元素映射,以及氧化状态和表面声子的探测。
了解更多 ›
原位实验
需要通过电子显微镜直接实时观察微观结构变化,以便了解在加热、冷却和润湿过程中的动态过程(如再结晶、晶粒生长和相变)的基本原理。
了解更多 ›
颗粒分析
颗粒分析在纳米材料研究和质量控制中发挥着重要作用。纳米级分辨率和卓越的电子显微镜成像可以与专用软件相结合,以快速表征粉末和微粒。
了解更多 ›
多尺度分析
必须在更高分辨率下分析新材料,同时保留较大的样品背景。多尺度分析允许多种成像工具和模态(如X射线microCT、DualBeam、激光PFIB、SEM和TEM)关联。
了解更多 ›
半导体TEM成像和分析
Thermo Fisher Scientific 透射电镜可对半导体器件进行高分辨率成像和分析,使制造商能够校准工具集、诊断故障机制并优化整体流程产量。
了解更多 ›
自动化颗粒工作流程
自动化纳米颗粒工作流程(APW)是一种用于纳米颗粒分析的透射电子显微镜工作流程,提供纳米级大面积、高分辨率的纳米级成像和数据采集,并进行即时处理。
了解更多 ›
能量色散谱EDS
能量色散谱(EDS)可采集详细的元素信息以及电子显微镜图像,为电镜观察提供关键的组成背景。利用EDS可通过快速、整体的表面扫描至各个原子以确定化学成分。
了解更多 ›
3D EDS断层扫描
现代材料研究越来越依赖于三维的纳米级分析。3D电镜和能量色散X射线光谱可以3D表征包括整个化学和结构背景下的组分数据。
了解更多 ›
使用EDS进行原子级元素映射
原子分辨率EDS通过区分单个原子的元素特性,为材料分析提供无与伦比的化学环境。当与高分辨率透射电镜TEM结合时,可以观察样品中原子的精确组织。
了解更多 ›
EDS元素分析
EDS为电子显微镜观察提供重要的组分信息。尤其是我们独特的Super-X和Dual-X检测器系统添加了提高通量和/或灵敏度的选项,使您可以优化数据采集以满足您的研究优先级。
了解更多 ›
电子能量损失谱
材料科学研究借助高分辨率EELS得以进行广泛的分析应用。这包括高通量、高信噪比元素映射,以及氧化状态和表面声子的探测。
了解更多 ›
原位实验
需要通过电子显微镜直接实时观察微观结构变化,以便了解在加热、冷却和润湿过程中的动态过程(如再结晶、晶粒生长和相变)的基本原理。
了解更多 ›
颗粒分析
颗粒分析在纳米材料研究和质量控制中发挥着重要作用。纳米级分辨率和卓越的电子显微镜成像可以与专用软件相结合,以快速表征粉末和微粒。
了解更多 ›
多尺度分析
必须在更高分辨率下分析新材料,同时保留较大的样品背景。多尺度分析允许多种成像工具和模态(如X射线microCT、DualBeam、激光PFIB、SEM和TEM)关联。
了解更多 ›
半导体TEM成像和分析
Thermo Fisher Scientific 透射电镜可对半导体器件进行高分辨率成像和分析,使制造商能够校准工具集、诊断故障机制并优化整体流程产量。
了解更多 ›
自动化颗粒工作流程
自动化纳米颗粒工作流程(APW)是一种用于纳米颗粒分析的透射电子显微镜工作流程,提供纳米级大面积、高分辨率的纳米级成像和数据采集,并进行即时处理。
了解更多 ›
联系我们
需要更多关于Spectra 300 (S)TEM的资料? 请填写下面的表格,我们会尽快与您联系!