Search Thermo Fisher Scientific
胎牛血清 (FBS) 来源于牛胎牛血清,是肉包装行业的副产物。为确保安全和质量,只能在经许可的工厂和符合联邦法规的无菌条件下提取 FBS。
想知道如何提取 Gibco 胎牛血清并采取措施确保胎牛血清生产过程中的质量?赛默飞世尔科技采用垂直整合方式,全面监督大多数国家/地区的 FBS 采集过程。其他公司通常利用第三方进行采集过程的初始步骤,而赛默飞世尔科技则优先考虑进行从“农场到试验台”的全程监督。
遵循 Gibco 血清生产的分步过程,因此您可以了解是什么使 Thermo Fisher 与众不同的 FBS 生产商。
我们的采集地均为经过政府认证的农场,采集对象都是在兽医监管下经临床检查健康的动物,并且只采用最严格的无菌采集技术进行收集。奶牛通过了兽医的死前和死后检查。在封闭的无菌系统中,通过心脏穿刺从死亡胎牛抽血,同时采用较佳方式调节血红蛋白和内毒素水平血液被冷藏,以鼓励凝固并处理为原血清。 |
特殊措施与大部分FBS供应商不同,我们注重对赛默飞FBS采集员的投入,大部分的血清是由他们在我们的采集地直接收集
原料采集完成后,立即在冰块上对 FBS 进行包装并在理想温度下储存,然后运送至经质量审核的加工场地。 |
特殊措施我们开创性的工艺提供了全封闭系统,彻底避免血清与空气接触,确保内毒素和血红蛋白维持在低水平
我们是获得国际血清行业协会可追溯性认证供应商,要求我们在整个供应链中都对所有数据如血清原产地和FBS质量情况保持严格的记录。
我们在加工场地对FBS进行了多种质量检测,例如血红蛋白水平,以保证产品的完整性。 |
特殊措施我们在整个工艺过程中持续监测温度,以维持产品的完整性
我们的血液和血清经多次离心,使血红蛋白水平降至最低 |
冷冻血清在冰箱卡车中运输至下一个设施,并储存在大型的无人值守冰箱中。 |
Gibco与Oritain合作开发了FBS指纹识别技术,是提供这项技术的血清供应商先驱。我们可以通过测量血源低的天然元素,为每批 Gibco FBS 创建一个独一无二的“指纹”,让科学家们确信每种血清的来源。
我们对原始血清进行精确的初步解冻,最大限度减少细菌积聚 |
将 FBS 转移到洁净室中进行无菌过滤。 |
特殊措施 我们尽可能在原产国生产 FBS,以避免交叉污染风险。不同产地的FBS绝对不会相互混合。
在清除质量检查 (QC) 前,对 FBS 进行了测试,并包装为运输。 |
特殊措施我们提供创新包装的 Gibco FBS ,如符合人机工效学设计的 500 mL 瓶和无等份试液 One Shot FBS 50 mL 瓶。
Gibco血清通过特殊设计的不锈钢管道转移至无尘室,经过三次0.1微米过滤,消除生物污染。
我们的采集地均为经过政府认证的农场,采集对象都是在兽医监管下经临床检查健康的动物,并且只采用最严格的无菌采集技术进行收集。奶牛通过了兽医的死前和死后检查。在封闭的无菌系统中,通过心脏穿刺从死亡胎牛抽血,同时采用较佳方式调节血红蛋白和内毒素水平血液被冷藏,以鼓励凝固并处理为原血清。 |
特殊措施与大部分FBS供应商不同,我们注重对赛默飞FBS采集员的投入,大部分的血清是由他们在我们的采集地直接收集
原料采集完成后,立即在冰块上对 FBS 进行包装并在理想温度下储存,然后运送至经质量审核的加工场地。 |
特殊措施我们开创性的工艺提供了全封闭系统,彻底避免血清与空气接触,确保内毒素和血红蛋白维持在低水平
我们是获得国际血清行业协会可追溯性认证供应商,要求我们在整个供应链中都对所有数据如血清原产地和FBS质量情况保持严格的记录。
我们在加工场地对FBS进行了多种质量检测,例如血红蛋白水平,以保证产品的完整性。 |
特殊措施我们在整个工艺过程中持续监测温度,以维持产品的完整性
我们的血液和血清经多次离心,使血红蛋白水平降至最低 |
冷冻血清在冰箱卡车中运输至下一个设施,并储存在大型的无人值守冰箱中。 |
Gibco与Oritain合作开发了FBS指纹识别技术,是提供这项技术的血清供应商先驱。我们可以通过测量血源低的天然元素,为每批 Gibco FBS 创建一个独一无二的“指纹”,让科学家们确信每种血清的来源。
我们对原始血清进行精确的初步解冻,最大限度减少细菌积聚 |
将 FBS 转移到洁净室中进行无菌过滤。 |
特殊措施 我们尽可能在原产国生产 FBS,以避免交叉污染风险。不同产地的FBS绝对不会相互混合。
在清除质量检查 (QC) 前,对 FBS 进行了测试,并包装为运输。 |
特殊措施我们提供创新包装的 Gibco FBS ,如符合人机工效学设计的 500 mL 瓶和无等份试液 One Shot FBS 50 mL 瓶。
Gibco血清通过特殊设计的不锈钢管道转移至无尘室,经过三次0.1微米过滤,消除生物污染。
胎牛的年龄和大小决定了可生产的 FBS 量。
每年大约生产 500,000 L FBS,这需要屠宰大约一百万头胎牛。1
处理和质量检测对于确保 FBS 适用于细胞培养至关重要。这些步骤可能特别广泛,具体取决于 FBS 的预期用途和所需测试。
所进行的 FBS 质量检测的示例包括:
每个批次的每个处理阶段都有严格的记录,但客户也可以先检测产品,然后再购买。根据应用,可能进行其他检测。
还有一些血清可能进行的特殊治疗:
政府机构(DEFRA、USDA、MPI、DAWR 等)为动物血清行业的要求设定了标准,并制定了动物副产品进出口法规。 |
然而,某些地区的病毒风险水平有所不同。例如,从加拿大和新西兰进口到美国的 FBS 不需要 USDA 进行进一步的安全检测。而来自澳大利亚的 FBS 必须接受两种病毒(赤羽病和蓝舌病)检测。墨西哥和中美洲 FBS 在进口到美国时也需要 USDA 进行安全检测,以确定是否含有蓝舌病病毒。
除政府机构外, 2006 年成立了国际血清行业协会 (ISIA) ,负责监管动物血清行业,并专注于四个关键领域:
自 2014 年 2 月 12 日起, ISIA 可追溯性认证 被授予赛默飞世尔科技的 Gibco FBS。
FBS 指纹识别技术是另一种创新方法,正在被用于提高血清采集和分配过程的透明度。胎牛血清指纹识别技术由 Oritain 发明,该技术对动物、植物和土壤吸收的天然元素进行测量,然后创建指纹。
尤其是将动物血清用于药品生产时,检测和要求应当更加严格。为满足血清行业标准,需要稳健的质量管理体系 (QMS) 并遵循现行药品生产质量管理规范 (cGMP)。GMP 是一个精心制定的规定体系,其存在的意义在于促使生产较高质量的产品,特别关注 FBS 等原材料。 |
For Research Use or Further Manufacturing Use only. Serum and blood proteins are not for direct administration into humans or animals.