【Vol.1】 SOLiD™ システムでChIP解析 高いS/N比を実現!
SOLiD™ 2システムを用いてChIP 解析を行いました。1回の実験で各タンパク質について1千万を越えるタグ配列を得ることができ、短期間のうちにタンパク質 ― DNA 相互作用領域のゲノムワイドな解析が可能であることが示されました。 高いS/N 比、バイアスフリーと従来法では決して得られなかった高い精度のデータの取得が実現しました。
協力:東京工業大学大学院生命理工学研究科生体システム専攻教授(現:東京大学分子細胞生物学研究所教授)
白髭 克彦 先生