Search Thermo Fisher Scientific
当社の最新のイオンクロマトグラフィー(IC)のイノベーションをご確認ください。生産性、性能、シンプルさがますます求められるようになっているため、お客様の要望を念頭に設計され、これに対応する最先端の能力を実現しています。
Reagent-Free™ IC(RFIC™)では、RFIC システム動作に必要な水とその他の成分を加えるだけで溶離液を生成できます。その仕組みをご確認ください。
高背圧でも容易に動作する Thermo Scientific™ Dionex™ HPIC™ システムは、速度と分解能の新しい水準を確立します。
世界初の Dionex HPIC キャピラリーシステム/カラムの性能をご確認ください。いつでもすぐに使えるキャピラリー IC により、生産性が向上し、高圧動作のすべてのメリットが得られます。
電荷検出は膜ベースの技術です。電荷と濃度に応じてイオンを検出し、単一の標準液で既知および未知の化合物の信頼性の高い定量を実現します。
このソフトウェアをパワフルかつ使いやすくできる各種機能について学べるリソースのコレクションです。