幅広い種類のガスを確実に検出および監視
サーモフィッシャーサイエンティフィックの環境大気モニタリングソリューションは、実績ある技術、堅牢な機器設計、革新的なデータ供給システムを活用して、作業者の安全性と規制への準拠を確保します。お客様のニーズに応じて、大気、低レベルおよび高レベルの基準汚染物質、さまざまなガス、有害物質を確実に測定する幅広い機器からお選びください。
アンモニア(NH₃)
アンモニア(NH3)は、都市廃棄物や浄化槽、肥料の流出、その他の自然なプロセスなど、さまざまな原因から放出される一般的な有害物質であり、多くの人間や環境の健康問題を引き起こす可能性があります。
アンモニアは人間、動物、水生生物に有害です。
NO、NOₓ、Nₜの各モードの動作 弊社の信頼性の高いアンモニア分析計は化学発光技術を採用し、正確な連続アンモニアモニタリングを実現しています。
Thermo Scientificモデル17iアンモニア分析計
二酸化炭素(CO₂)
化石燃料(石炭、天然ガス、石油)、固形廃棄物、樹木といった物質を燃焼するなどの人間活動や、一部の化学反応によって、大量のCO₂が大気中に放出される可能性があります。そのため、増加しつつある産業に関する政府規制にすべて準拠するためには、二酸化炭素の継続的なモニタリングが重要になっています。
米国環境保護庁(EPA)は、温室効果ガス排出量を削減するための規制措置を講じています。
排気中の二酸化炭素の測定 弊社のCO₂分析計は、信頼性の高い非分散型赤外線(NDIR)技術を採用しており、機器の寿命を延ばし、高度な光学フィルターにより正確性を実現しています。
Thermo Scientific 410iQ二酸化炭素ガス分析計
Thermo Scientific 410iQ高レベル二酸化炭素ガス分析計
一酸化炭素(CO)
COは無色無臭のガスで、自然に存在していますが、環境大気中に大量に存在すると病気や死を引き起こす可能性があります。このガスは、自動車や機械の化石燃料燃焼の副産物としてもっとも一般的に放出され、高度に規制された汚染物質です。
一酸化炭素(CO)は、EPAの国家環境大気質基準(NAAQS)によって管理されている6つの大気汚染物質の1つです。
有毒な一酸化炭素の検出 当社のCO分析計は、高度なガスフィルター相関技術を採用しており、環境大気中のCOガス濃度を検出および測定します。
Thermo Scientific 48iQ一酸化炭素分析計
Thermo Scientific 48iQTL微量レベル一酸化炭素分析計
Thermo Scientificモデル48i CO分析計
Thermo Scientificモデル48i-TLE強化微量レベルCO分析計
エチレンオキシド(C₂H₄O)
エチレンオキシド(EtO)は、医療機器の滅菌や、不凍液や洗剤などの化学薬品や消費者製品の製造に使用される汎用性の高い化合物です。その毒性評価のため、厳しい政府規制を満たすために、市販の滅菌装置や化学プラントではEtOを非常に低いレベルで測定する必要があります。
変化する政府規制に対応し、作業者の安全を確保します。
規制への準拠をサポート 完全自動化と統合サポートにより、感度の高いリアルタイムの環境大気モニタリングを実現し、規制遵守を容易に進めることができます。
硫化水素(H₂S)
硫化水素は非常に可燃性が高く、毒性の高いガスです。低濃度でも危険であり、下水道、肥料ピット、井戸水、油井、ガス井で自然に存在していますが、多くの製造業や産業活動で使用または生産されています。
硫化水素(H2S)は、石油およびガスの生産、鉱業、製紙業、廃水処理産業などにおいて、労働者の安全に重大なリスクをもたらします。
信頼性の高いデータ取得 硫化水素および二酸化硫黄の分析計は、パルス蛍光技術を採用しており、大気中のH₂SおよびS0₂の正確な検出および濃度測定を行うことができます。
Thermo Scientific 450iQ硫化水素・二酸化硫黄分析計
Thermo Scientificモデル450硫化水素 - 二酸化硫黄分析計
iQシリーズプラットフォーム
スマートな環境大気モニタリング 内蔵の予測診断と予防メンテナンススケジュールは、問題を発生前に特定します。
Thermo Scientific 410iQ二酸化炭素ガス分析計
Thermo Scientific 410iQ高レベル二酸化炭素ガス分析計
Thermo Scientific 48iQ一酸化炭素分析計
Thermo Scientific 48iQTL微量レベル一酸化炭素分析計
Thermo Scientific 450iQ硫化水素・二酸化硫黄分析計
Thermo Scientific 42iQ NO-NO2-NOx分析計
Thermo Scientific 42iQTL微量レベルNO-NO2-NOx分析計
Thermo Scientific 49iQオゾン分析計
Thermo Scientific 49iQオゾン一次標準
Thermo Scientific 43iQ二酸化硫黄分析計
Thermo Scientific 43iQ微量レベル二酸化硫黄分析計
Thermo Scientific 43iQ高レベル二酸化硫黄分析計
Thermo Scientific 146iQマルチガスキャリブレーター
メタン(CH₄)および非メタン炭化水素
メタンは、化石燃料の工業生産と輸送、家畜、農業活動によって排出されます。近年、米国ではメタンガスの放出に関する規制が強化されており、今後も精査されることが予想されています。
メタン(CH4)は、人間活動による米国の温室効果ガス排出総量の約11%を占めています。
繰り返しの収集と分析 弊社の分析計は、実績のあるガスクロマトグラフィー技術を使用して、大気中のメタンおよび非メタン炭化水素を自動測定します。
Thermo Scientific直接メタン&非メタン炭化水素分析計モデル55i
窒素(N₂)および亜酸化窒素種(NO、NO₂、NOₓ、NOᵧ)
さまざまな窒素および亜酸化窒素化合物(NO、NO2、NOY、Nx)は、農業、土地利用、産業活動、化石燃料の燃焼、固形廃棄物の管理、廃水の処理によって排出されます。これらのガスはさまざまな濃度で有害になる可能性があるため、注意深く正確なモニタリングが不可欠です。
N2は、人間活動による米国の温室効果ガス排出総量の約7%を占めています。
予測診断 弊社の分析計は化学発光技術を採用しており、大気中の窒素および亜酸化窒素の量をサブppbレベルから1,000 ppbまで測定します。
Thermo Scientific 42iQ NO-NO2-NOx分析計
Thermo Scientific 42iQTL微量レベルNO-NO2-NOx分析計
Thermo Scientificモデル42i-TL微量レベルNOₓ分析計
Thermo Scientificモデル42i-Y NOY分析計
オゾン(O₃)
オゾンは三酸素とも呼ばれ、淡い青色のガスとして見える無機分子です。高高度では、このガスの層が太陽からの紫外線放射に対する保護を提供します。地上では、強力な工業用酸化剤として使用され、非常に低濃度であっても、動物や人間に有害です。
低高度に存在するオゾン(O3)は主要な大気汚染物質であり、スモッグとして視認できます。
積極的なコミュニケーション 当社のオゾン分析計は、UV測光技術を採用しており、オゾンを確実に検出および監視します。
Thermo Scientific 49iQオゾン分析計
Thermo Scientific 49iQオゾン一次標準
二酸化硫黄(SO₂)
二酸化硫黄(SO₂)は、エネルギー生産や、工業輸送を含むその他の産業プロセス中に化石燃料を燃焼することによってかなりの量で生成されます。二酸化硫黄は人間の呼吸器系に害を及ぼし、環境汚染に寄与する可能性があります。
SO₂は、規制当局にとってもっとも懸念される硫黄酸化物です。
高精度 弊社の二酸化硫黄分析計は、パルス蛍光技術を採用しており、環境大気中の最大100 ppmを測定します。
Thermo Scientific 43iQ二酸化硫黄分析計
Thermo Scientific 43iQ微量レベル二酸化硫黄分析計
Thermo Scientific 43iQ高レベル二酸化硫黄分析計
Thermo Scientificモデル450硫化水素 - 二酸化硫黄分析計
作業場有害大気汚染物質
弊社のソリューションが、作業場における有害大気汚染物質のモニタリングにどのように役立つかをご覧ください。光学強化型フーリエ変換赤外(OE-FTIR)分析と呼ばれる革新的な新技術は、産業ガス分析の新機能を提供し、このような懸念に対応することができます。
作業者が環境大気中の低レベルの毒素に曝露することは、ますます懸念されています
作業場における有害大気汚染物質を測定 光学強化型フーリエ変換赤外(OE-FTIR)分析は、ガス検出感度が向上しており、従来のガスクロマトグラフィー(GC)と同等かそれ以上です。また、リアルタイムの結果、広いダイナミックレンジ、低いメンテナンスと所有コストなど、従来のFTIR分析における分析上のメリットがすべて得られます。
Thermo Scientific MAX-iR FTIRガス分析計
Thermo Scientific MAX-iAQ連続環境大気モニタリングシステム
ゼロエア供給およびキャリブレーション
ゼロエア(NO、NO₂、O3、SO₂、COなどの汚染物質を除去して精製された空気)と炭化水素は、定期メンテナンス中にさまざまな環境大気分析計の検査とキャリブレーションを行うのに使用されます。他の分析計は、米国EPAの要件に従って、ゼロ、精度、レベル1スパンチェック、監査、マルチポイントルーチンを実施するマルチガスキャリブレーション機器を使用してキャリブレーションできます。
モニタリングおよび分析のシステムに最適なパフォーマンスを確保します。
パーソナル機器接続性 当社は、ゼロエア供給とマルチガスキャリブレーターを提供しているため、システムは最高の性能で稼働できます。
Thermo Scientific 111iQゼロエア供給
Thermo Scientific 146iQマルチガスキャリブレーター
iQシリーズ機器は革新的なプラットフォーム上に構築されており、環境大気モニタリングシステムの統合、操作、維持に伴う多くの課題を排除します。このプラットフォームは、シリアルおよびイーサネット上のModbus、ストリーミング、VNCプロトコル、およびアナログとデジタルのI/Oをサポートしているため、ほとんどのデータ管理システムに簡単に統合できます。
iQシリーズプラットフォームにより、機器の操作がより詳細に制御できるようになり、お客様の組織内でデータがはるかに利用しやすくなります。