Search Thermo Fisher Scientific
Thermo Scientific Pesticide Explorer ソリューションは、残留農薬検査を実施するラボ向けに、生産性と効率の向上を実現する包括的な液体クロマトグラフィー質量分析(LC-MS)ソリューションです。これらのソリューションは、食品マトリックス中の残留農薬のルーチン定量と標的スクリーニングおよび非標的スクリーニング向けとして開発されました。
検査の目的に合わせてカスタマイズされた四つの完結型ワークフローから選択できるため、スタートアップ時の時間とコストを節約できます。これらのワークフローは、トリプル四重極または高分解能精密質量(HRAM)分析が可能な Orbitrap を用いた分析メソッドを実装し、食品マトリックスに含まれる農薬をかつてないスピード、簡便性および信頼性で検出、同定できます。
1,000 種を超える農薬とその代謝物は、100 を超える化学分類で構成されています。これらは食品製造時に使用され、環境中や私たちが摂取する食品に存在する可能性があります。これは、高い信頼性、生産性および規制順守のため大規模なサンプルセットを分析するルーチン食品検査ラボに影響を与えます。
この LC-MS ソリューションは、食品マトリックス中の残留農薬のルーチン定量と標的スクリーニングおよび非標的スクリーニングを行うラボ向けとして開発されました。
Pesticide Explorer は、食品のモニタリングと食品検査ラボがスタートアップの時間とコストを削減できるようにカスタマイズしたワークフローを提供します。ラボの立ち上げ時だけでなく、ラボが顧客や業界の変化し続けるニーズに対応するために、新たな分析機能を追加する場合でも、このソリューションは卓越した生産性と効率性を実現します。
イタリア ISVEA のラボ所長である Alessandro Cavaglioni とサーモフィッシャーサイエンティフィックのアプリケーションサイエンティストである Debora D’Addona の両氏が、一般的な QuEChERS サンプル調製物を用いた LC-MS/MS ベースの、包括的なマルチクラス農薬に対する定量法の開発とその実行について解説します。
標準およびプレミア定量分析キットは、QuEChERS サンプル抽出キットから、実績あるマルチクラス残留農薬分析メソッドまで、農薬の SRM ベース定量用ルーチンワークフローの実施に必要なものをすべて提供します。各ソリューション向けにあらかじめ設定された分析メソッドは、Pesticide Explorer インストールガイドに付属する USB ドライブに含まれており、簡単にアクセスできます。
標準定量構成:きわめて堅牢な TSQ Quantis MS で規制要件および高スループット要件に対応します。
この完全なメソッドには、定量またはスクリーニングを目的とした 500 種を超える農薬の分析実行、データ処理およびレポートアウト等の方法が含まれます。
HRAM 定量構成は、高分解能精密質量分析を提供します。これは、感度、正確性、精度およびリニアダイナミックレンジを妥協することなく定量を可能にする独自の機能です。高分解能は、特に複雑なマトリックス中の汚染物質の分析に有効です。アイソバリック干渉のマスキング効果を克服できるため、非常に濃度の低い検体の検出が可能になります。
この構成で得たデータは、高感度で選択的な定量や詳細なスクリーニングにも使用できます。内蔵データベースは、食品安全性および環境分析向けに設計されています。定量および単一データセットからのターゲット/ノンターゲットスクリーニングをシームレスに実施します。サンプルを再注入する必要なしに、将来、データを遡及的に再分析するオプションもあります。TraceFinder ソフトウェアは、標準物質を用いた絶対定量だけでなく、ワークフローの複数サンプル間の相対定量を実行できます。
分析実行、データ処理およびレポートアウトに必要なすべてのメソッドが含まれます。分析者は、短い分析時間で高スループットなメソッド(276 の化合物を含む)と分析時間が長くなりますが包括的なメソッド(440 の農薬を含む)の二つのテンプレートメソッドから選択できます。
HRAM ライブラリ:Pesticide Explorer ソリューションを HRAM 定量分析または HRAM スクリーニング&定量分析で使用する際、MS/MS スペクトルの既製品のデータベースを利用できます。ライブラリを作成する必要がなくなるため、時間を節約できます。新しい化合物とスペクトルを追加し、ライブラリを拡張してカスタマイズすることで、独自のラボ要件を満たすこともできます。
化合物クラス | |
---|---|
食品の安全性と検査 | 法医学 |
新興環境汚染物質 | 乱用薬物 |
農薬 | 自然毒および産業毒物 |
動物用医薬品 | 処方薬 |
マイコトキシン | 運動能力向上薬 |
有機フッ素化合物(PFCs) | その他の薬物モニタリング調査 |
化合物のグループ | 固有エントリ | トータルスペクトル |
---|---|---|
環境および食品の安全性 | 1,634 | 8,906 |
臨床研究および法医中毒学(英語) | 926 | 4,630 |
標準およびプレミア定量分析キットは、QuEChERS サンプル抽出キットから、実績あるマルチクラス残留農薬分析メソッドまで、農薬の SRM ベース定量用ルーチンワークフローの実施に必要なものをすべて提供します。各ソリューション向けにあらかじめ設定された分析メソッドは、Pesticide Explorer インストールガイドに付属する USB ドライブに含まれており、簡単にアクセスできます。
標準定量構成:きわめて堅牢な TSQ Quantis MS で規制要件および高スループット要件に対応します。
この完全なメソッドには、定量またはスクリーニングを目的とした 500 種を超える農薬の分析実行、データ処理およびレポートアウト等の方法が含まれます。
HRAM 定量構成は、高分解能精密質量分析を提供します。これは、感度、正確性、精度およびリニアダイナミックレンジを妥協することなく定量を可能にする独自の機能です。高分解能は、特に複雑なマトリックス中の汚染物質の分析に有効です。アイソバリック干渉のマスキング効果を克服できるため、非常に濃度の低い検体の検出が可能になります。
この構成で得たデータは、高感度で選択的な定量や詳細なスクリーニングにも使用できます。内蔵データベースは、食品安全性および環境分析向けに設計されています。定量および単一データセットからのターゲット/ノンターゲットスクリーニングをシームレスに実施します。サンプルを再注入する必要なしに、将来、データを遡及的に再分析するオプションもあります。TraceFinder ソフトウェアは、標準物質を用いた絶対定量だけでなく、ワークフローの複数サンプル間の相対定量を実行できます。
分析実行、データ処理およびレポートアウトに必要なすべてのメソッドが含まれます。分析者は、短い分析時間で高スループットなメソッド(276 の化合物を含む)と分析時間が長くなりますが包括的なメソッド(440 の農薬を含む)の二つのテンプレートメソッドから選択できます。
HRAM ライブラリ:Pesticide Explorer ソリューションを HRAM 定量分析または HRAM スクリーニング&定量分析で使用する際、MS/MS スペクトルの既製品のデータベースを利用できます。ライブラリを作成する必要がなくなるため、時間を節約できます。新しい化合物とスペクトルを追加し、ライブラリを拡張してカスタマイズすることで、独自のラボ要件を満たすこともできます。
化合物クラス | |
---|---|
食品の安全性と検査 | 法医学 |
新興環境汚染物質 | 乱用薬物 |
農薬 | 自然毒および産業毒物 |
動物用医薬品 | 処方薬 |
マイコトキシン | 運動能力向上薬 |
有機フッ素化合物(PFCs) | その他の薬物モニタリング調査 |
化合物のグループ | 固有エントリ | トータルスペクトル |
---|---|---|
環境および食品の安全性 | 1,634 | 8,906 |
臨床研究および法医中毒学(英語) | 926 | 4,630 |
次の動画では、サーモフィッシャーサイエンティフィックおよび当社パートナーによる残留農薬分析の実践的なツール、デモ、実証済みのメソッドを紹介しています。国際的な規制要件を満たすために必要な LC-MS 装置のポートフォリオの利点に重点を置いています。
部品番号 | 製品名 | 設定に含まれる |
---|---|---|
TSQ02-10001 | Thermo Scientific TSQ Quantis トリプル四重極質量分析計 | Y |
5200.0225 | Thermo Scientific™ Vanquish™ Flex バイナリ UHPLCポンプ | Y |
OPTON-30972 | Pesticide アクセサリ キット | Y |
OPTON-30427 | 農薬 HRAM スクリーニング&定量ソフトウェア(Compound Discoverer、TraceFinder ソフトウェア、HRAM ライブラリ、メソッド、文書が付属) | Y |
60105-PE2-BNDL | Thermo Scientific QuEChERS 抽出スタートアップキット | Y |
17326-102130 | Thermo Scientific Accucore aQ、100 x 2.1 mm、粒子サイズ 2.6 µm(2 カラム) | Y |
6040.2380 | Thermo Scientific Viper キャピラリーステンレス製フィンガータイトフィッティング | Y |
702-027700 | 3 日間トレーニング(北米のみ) | Y |
LCMSKIT | Fisher Optima 溶媒(水、メタノール、アセトニトリル)スターターキット | FisherSci.com で注文 |
20834 | Thermo Scientific サンプル調製バイアル&キットカタログ | オンラインで表示 |
部品番号 | 製品名 | 設定に含まれる |
---|---|---|
726049 | Thermo Scientific Q Exactive Focus MS(HESI プローブ、シリンジ、6 ポートバルブが付属) | Y |
5200.0225 | Thermo Scientific™ Vanquish™ Flex バイナリ UHPLCポンプ | Y |
OPTON-30427 | 農薬 HRAM スクリーニング&定量ソフトウェア(Compound Discoverer、TraceFinder ソフトウェア、HRAM ライブラリ、メソッド、文書が付属) | Y |
60105-PE2-BNDL | Thermo Scientific QuEChERS 抽出スタートアップキット | Y |
17326-102130 | Thermo Scientific Accucore aQ、100 x 2.1 mm、粒子サイズ 2.6 µm(2 カラム) | Y |
6040.2380 | Thermo Scientific Viper キャピラリーステンレス製フィンガータイトフィッティング | Y |
702-027700 | 3 日間トレーニング(北米のみ) | Y |
LCMSKIT | Fisher Optima 溶媒(水、メタノール、アセトニトリル)スターターキット | FisherSci.com で注文 |
20834 | Thermo Scientific サンプル調製バイアル&キットカタログ | オンラインで表示 |
部品番号 | 製品名 | 設定に含まれる |
---|---|---|
726049 | Thermo Scientific Q Exactive Focus MS(HESI プローブ、シリンジ、6 ポートバルブが付属) | Y |
5200.0225 | Thermo Scientific™ Vanquish™ Flex バイナリ UHPLCポンプ | Y |
OPTON-30427 | 農薬 HRAM スクリーニング&定量ソフトウェア(Compound Discoverer、TraceFinder ソフトウェア、HRAM ライブラリ、メソッド、文書が付属) | Y |
60105-PE2-BNDL | Thermo Scientific QuEChERS 抽出スタートアップキット | Y |
17326-102130 | Thermo Scientific Accucore aQ、100 x 2.1 mm、粒子サイズ 2.6 µm(2 カラム) | Y |
6040.2380 | Thermo Scientific Viper キャピラリーステンレス製フィンガータイトフィッティング | Y |
702-027700 | 3 日間トレーニング(北米のみ) | Y |
LCMSKIT | Fisher Optima 溶媒(水、メタノール、アセトニトリル)スターターキット | FisherSci.com で注文 |
20834 | Thermo Scientific サンプル調製バイアル&キットカタログ | オンラインで表示 |
部品番号 | 製品名 | 設定に含まれる |
---|---|---|
TSQ02-10001 | Thermo Scientific TSQ Quantis トリプル四重極質量分析計 | Y |
5200.0225 | Thermo Scientific™ Vanquish™ Flex バイナリ UHPLCポンプ | Y |
OPTON-30972 | Pesticide アクセサリ キット | Y |
OPTON-30427 | 農薬 HRAM スクリーニング&定量ソフトウェア(Compound Discoverer、TraceFinder ソフトウェア、HRAM ライブラリ、メソッド、文書が付属) | Y |
60105-PE2-BNDL | Thermo Scientific QuEChERS 抽出スタートアップキット | Y |
17326-102130 | Thermo Scientific Accucore aQ、100 x 2.1 mm、粒子サイズ 2.6 µm(2 カラム) | Y |
6040.2380 | Thermo Scientific Viper キャピラリーステンレス製フィンガータイトフィッティング | Y |
702-027700 | 3 日間トレーニング(北米のみ) | Y |
LCMSKIT | Fisher Optima 溶媒(水、メタノール、アセトニトリル)スターターキット | FisherSci.com で注文 |
20834 | Thermo Scientific サンプル調製バイアル&キットカタログ | オンラインで表示 |
部品番号 | 製品名 | 設定に含まれる |
---|---|---|
726049 | Thermo Scientific Q Exactive Focus MS(HESI プローブ、シリンジ、6 ポートバルブが付属) | Y |
5200.0225 | Thermo Scientific™ Vanquish™ Flex バイナリ UHPLCポンプ | Y |
OPTON-30427 | 農薬 HRAM スクリーニング&定量ソフトウェア(Compound Discoverer、TraceFinder ソフトウェア、HRAM ライブラリ、メソッド、文書が付属) | Y |
60105-PE2-BNDL | Thermo Scientific QuEChERS 抽出スタートアップキット | Y |
17326-102130 | Thermo Scientific Accucore aQ、100 x 2.1 mm、粒子サイズ 2.6 µm(2 カラム) | Y |
6040.2380 | Thermo Scientific Viper キャピラリーステンレス製フィンガータイトフィッティング | Y |
702-027700 | 3 日間トレーニング(北米のみ) | Y |
LCMSKIT | Fisher Optima 溶媒(水、メタノール、アセトニトリル)スターターキット | FisherSci.com で注文 |
20834 | Thermo Scientific サンプル調製バイアル&キットカタログ | オンラインで表示 |
部品番号 | 製品名 | 設定に含まれる |
---|---|---|
726049 | Thermo Scientific Q Exactive Focus MS(HESI プローブ、シリンジ、6 ポートバルブが付属) | Y |
5200.0225 | Thermo Scientific™ Vanquish™ Flex バイナリ UHPLCポンプ | Y |
OPTON-30427 | 農薬 HRAM スクリーニング&定量ソフトウェア(Compound Discoverer、TraceFinder ソフトウェア、HRAM ライブラリ、メソッド、文書が付属) | Y |
60105-PE2-BNDL | Thermo Scientific QuEChERS 抽出スタートアップキット | Y |
17326-102130 | Thermo Scientific Accucore aQ、100 x 2.1 mm、粒子サイズ 2.6 µm(2 カラム) | Y |
6040.2380 | Thermo Scientific Viper キャピラリーステンレス製フィンガータイトフィッティング | Y |
702-027700 | 3 日間トレーニング(北米のみ) | Y |
LCMSKIT | Fisher Optima 溶媒(水、メタノール、アセトニトリル)スターターキット | FisherSci.com で注文 |
20834 | Thermo Scientific サンプル調製バイアル&キットカタログ | オンラインで表示 |