食品中の残留農薬
常に先を行く
食品安全性規格は変化し進化するので、今日は許容下限値であった残留農薬レベルが、明日には上限値になるという可能性があります。
当社は革新的技術により常に最先端を目指すラボをお手伝いします。当社は最先端の残留農薬分析の強力なワークフローソリューションと専門技術により、規制遵守、食品安全性、食品品質から、ラボでの研究・検査までサポートします。サンプル調製からデータ取得まですべてをサポートします。以下のワークフローステップをクリックすると、詳細を見ることができます。
残留農薬分析機器のワークフロー
サンプル調製ソリューション
農薬、除草剤、残留農薬の分析のスループットを単純化し向上させる、サンプル調製および消耗品。当社はハイスループット処理を必要とするラボ向けに、高速溶媒抽出システムなどの自動サンプル調製ソリューションを提供しています。当社は、小規模ラボや扱いづらいマトリックスを対象とするラボ向けに、従来より使われている食品分析用の QuEChERS サンプル調製製品もご用意しています。
  • 大量の水溶性マトリックスから微量有機物を単離できます。
  • SPE の全 4 ステップ(条件決定、ロード、リンス、溶出)を自動化できます
  • 溶媒消費量を抑え、回収率と再現性を改善します
  • 最大 6 つのサンプルを同時処理可能で、終了までの 2 ~ 3 時間で作業者が割く時間はわずか 15 分です
  • 芳香族炭化水素化合物、農薬、除草剤が主な対象化合物です
  • QuEChERS キットにより、さまざまな異なる種類の食品から複数の農薬を、迅速、簡単に、信頼性高く、コストを抑えて抽出できます
  • 食品安全性や農薬分析などの規制が厳しい分野で信頼性の高い結果を得る重要な技術です
  • 高い回収率、正確な結果、高いサンプルスループット、溶媒やガラス器具の使用の低減、作業とベンチスペースの節約、試薬コストの節約
次に、お客様の残留農薬アプリケーションに適したご希望の分析機器ソリューションに応じて、ステップ 2 および/またはステップ 3 をクリックしてください。
関連リソース
LC、LC-MS、IC-MS ソリューション
迅速で精度が高く再現性のある分離が鍵となる場合、当社の各種ソリューションは、複雑なマトリックス中の残留農薬化合物を適切に分析するサポートをします。
  • 増え続けるサンプル数を限られた予算で分析しなくてはならない食品安全性検査ラボに適しています
  • 高分解能精密質量分析(HRAM)により、多数の化合物の定量と同定が可能
  • スクリーニングから確定までの結果の迅速な取得を可能にする、容易なメソッド開発
  • HRAM により標的物質と未知物質を効率的に同定可能
  • イオン性農薬や極性の高い農薬を分析
  • 高容量イオンクロマトグラフィーにより比類ない保持時間と分解能を実現
  • TSQトリプル四重極質量分析計による高い検出性能、選択性、同定能力
ステップ 4(ソフトウェア製品)をクリックし、データ分析方法をご覧ください。
関連リソース
GC および GC-MS ソリューション
迅速で精度が高く再現性のある分離が鍵となる場合、当社の各種ソリューションは、複雑なマトリックス中の量が限られていたり入手困難な残留農薬化合物を適切に分析するサポートをします。
ステップ 4(ソフトウェア製品)をクリックし、データ分析方法をご覧ください。
関連リソース
ソフトウェア製品
同定、定量、確定を含む残留農薬分析ワークフロー用の分析ソフトウェアソリューション。
  • GC-MS や LC-MS を使用して農薬の定量、ターゲット分析、非ターゲット分析を行う検査ラボ用の、使いやすいワークフロー型ソフトウェアです
  • HRAM 分析専用に設計された TraceFinder ソフトウェアは、強力なメソッド構築により生産性を向上させます
  • 単純化されたデータ取得、包括的なデータレビュー、カスタムレポートも選択可能な幅広いレポート作成機能
ステップ 5 をクリックし、食品分析クイックワークフローをご覧ください。
関連リソース
  •  パンフレット:LIMS と企業の統合(英語) – LIMS は原材料、最終製品、農薬分析結果を各バッチで関連付けて管理できる安全な環境を確保します。
  •  パンフレット:Chromeleon CDS ソフトウェア(英語) – クロマトグラフィーとルーチン定量質量分析のワークフローを統合して、機器の完全な連携を実現します。
  •  パンフレット:Tracefinder ソフトウェア(英語) – 高分解能精密質量(HR/AM)分析計および/またはトリプル四重極(TSQ)質量分析計を使用することで、標的スクリーニングやルーチン定量で高い柔軟性と多くの機能が得られます
  •  パンフレット:Compound Discoverer ソフトウェア(英語) – 高分解能精密質量(HR/AM)データを最大限活用する唯一の低分子解析ソリューションです
トータルワークフローソリューション
同定、定量、確定を含む残留農薬分析ワークフロー用の分析ソフトウェアソリューション。
  • 残留農薬分析用にカスタムされたシステムです。
  • メソッドの複雑さやユーザーの経験レベルに関係なく、多成分残留農薬分析を容易に実行、管理できるように設計された包括的システム
  • サンプル分析の処理効率を高め、サンプルあたりのコストを最小化するためのハードウェア、ソフトウェア、消耗品、メソッド、およびその他のツールを含みます
関連リソース
  •  パンフレット:Pesticide Explorer Collection(英語) – 当社の Pesticide Explorer Collection は、メソッドのセットアップとデータ分析に必要なすべてのワークフローコンポーネントを含みます。消耗品、LCMS ハードウェア、ソフトウェア、ビルトイン装置、データ処理方式(事前設定および検査済み)のすべてが、単一サプライヤーからお求めいただけます。
  •   パンフレット:GC-MS/MS 農薬分析システム(英語) – Thermo Scientific™ TSQ 8000™ Evo 農薬分析システムは、メソッドの複雑さやユーザーの経験レベルに関係なく、多成分残留農薬分析を容易に実行、管理できるように設計された包括的なソリューションです
  • オンデマンド ウェビナー: この ウェビナー では、LC–MS と GC–MS による食品中の残留農薬分析のためのソフトウェアによるメソッド開発とデータ処理に関する貴重な情報を提供します。専門技術者がデータ解析とレポート作成に役立つ最新のソフトウェアについて解説します。
  • eBook:残留農薬分析:これまでの進捗と今後の展望(英語)– 世界的に著名な専門家がこれまでの傾向と今後の挑戦、そして技術について語ります。今後はそれが食品分析のスタンダードになるでしょう。
サンプル調製ソリューション
農薬、除草剤、残留農薬の分析のスループットを単純化し向上させる、サンプル調製および消耗品。当社はハイスループット処理を必要とするラボ向けに、高速溶媒抽出システムなどの自動サンプル調製ソリューションを提供しています。当社は、小規模ラボや扱いづらいマトリックスを対象とするラボ向けに、従来より使われている食品分析用の QuEChERS サンプル調製製品もご用意しています。
  • 大量の水溶性マトリックスから微量有機物を単離できます。
  • SPE の全 4 ステップ(条件決定、ロード、リンス、溶出)を自動化できます
  • 溶媒消費量を抑え、回収率と再現性を改善します
  • 最大 6 つのサンプルを同時処理可能で、終了までの 2 ~ 3 時間で作業者が割く時間はわずか 15 分です
  • 芳香族炭化水素化合物、農薬、除草剤が主な対象化合物です
  • QuEChERS キットにより、さまざまな異なる種類の食品から複数の農薬を、迅速、簡単に、信頼性高く、コストを抑えて抽出できます
  • 食品安全性や農薬分析などの規制が厳しい分野で信頼性の高い結果を得る重要な技術です
  • 高い回収率、正確な結果、高いサンプルスループット、溶媒やガラス器具の使用の低減、作業とベンチスペースの節約、試薬コストの節約
次に、お客様の残留農薬アプリケーションに適したご希望の分析機器ソリューションに応じて、ステップ 2 および/またはステップ 3 をクリックしてください。
関連リソース
LC、LC-MS、IC-MS ソリューション
迅速で精度が高く再現性のある分離が鍵となる場合、当社の各種ソリューションは、複雑なマトリックス中の残留農薬化合物を適切に分析するサポートをします。
  • 増え続けるサンプル数を限られた予算で分析しなくてはならない食品安全性検査ラボに適しています
  • 高分解能精密質量分析(HRAM)により、多数の化合物の定量と同定が可能
  • スクリーニングから確定までの結果の迅速な取得を可能にする、容易なメソッド開発
  • HRAM により標的物質と未知物質を効率的に同定可能
  • イオン性農薬や極性の高い農薬を分析
  • 高容量イオンクロマトグラフィーにより比類ない保持時間と分解能を実現
  • TSQトリプル四重極質量分析計による高い検出性能、選択性、同定能力
ステップ 4(ソフトウェア製品)をクリックし、データ分析方法をご覧ください。
関連リソース
GC および GC-MS ソリューション
迅速で精度が高く再現性のある分離が鍵となる場合、当社の各種ソリューションは、複雑なマトリックス中の量が限られていたり入手困難な残留農薬化合物を適切に分析するサポートをします。
ステップ 4(ソフトウェア製品)をクリックし、データ分析方法をご覧ください。
関連リソース
ソフトウェア製品
同定、定量、確定を含む残留農薬分析ワークフロー用の分析ソフトウェアソリューション。
  • GC-MS や LC-MS を使用して農薬の定量、ターゲット分析、非ターゲット分析を行う検査ラボ用の、使いやすいワークフロー型ソフトウェアです
  • HRAM 分析専用に設計された TraceFinder ソフトウェアは、強力なメソッド構築により生産性を向上させます
  • 単純化されたデータ取得、包括的なデータレビュー、カスタムレポートも選択可能な幅広いレポート作成機能
ステップ 5 をクリックし、食品分析クイックワークフローをご覧ください。
関連リソース
  •  パンフレット:LIMS と企業の統合(英語) – LIMS は原材料、最終製品、農薬分析結果を各バッチで関連付けて管理できる安全な環境を確保します。
  •  パンフレット:Chromeleon CDS ソフトウェア(英語) – クロマトグラフィーとルーチン定量質量分析のワークフローを統合して、機器の完全な連携を実現します。
  •  パンフレット:Tracefinder ソフトウェア(英語) – 高分解能精密質量(HR/AM)分析計および/またはトリプル四重極(TSQ)質量分析計を使用することで、標的スクリーニングやルーチン定量で高い柔軟性と多くの機能が得られます
  •  パンフレット:Compound Discoverer ソフトウェア(英語) – 高分解能精密質量(HR/AM)データを最大限活用する唯一の低分子解析ソリューションです
トータルワークフローソリューション
同定、定量、確定を含む残留農薬分析ワークフロー用の分析ソフトウェアソリューション。
  • 残留農薬分析用にカスタムされたシステムです。
  • メソッドの複雑さやユーザーの経験レベルに関係なく、多成分残留農薬分析を容易に実行、管理できるように設計された包括的システム
  • サンプル分析の処理効率を高め、サンプルあたりのコストを最小化するためのハードウェア、ソフトウェア、消耗品、メソッド、およびその他のツールを含みます
関連リソース
  •  パンフレット:Pesticide Explorer Collection(英語) – 当社の Pesticide Explorer Collection は、メソッドのセットアップとデータ分析に必要なすべてのワークフローコンポーネントを含みます。消耗品、LCMS ハードウェア、ソフトウェア、ビルトイン装置、データ処理方式(事前設定および検査済み)のすべてが、単一サプライヤーからお求めいただけます。
  •   パンフレット:GC-MS/MS 農薬分析システム(英語) – Thermo Scientific™ TSQ 8000™ Evo 農薬分析システムは、メソッドの複雑さやユーザーの経験レベルに関係なく、多成分残留農薬分析を容易に実行、管理できるように設計された包括的なソリューションです
  • オンデマンド ウェビナー: この ウェビナー では、LC–MS と GC–MS による食品中の残留農薬分析のためのソフトウェアによるメソッド開発とデータ処理に関する貴重な情報を提供します。専門技術者がデータ解析とレポート作成に役立つ最新のソフトウェアについて解説します。
  • eBook:残留農薬分析:これまでの進捗と今後の展望(英語)– 世界的に著名な専門家がこれまでの傾向と今後の挑戦、そして技術について語ります。今後はそれが食品分析のスタンダードになるでしょう。
関連する動画
リソース
Style Sheet for Global Design System
CMD Wide-format style fixes
Style Sheet for Komodo Tabs