力価(アフィニティー)分析
力価の測定
アフィニティークロマトグラフィーは、生体分子とそのリガンドとの間の生体特異性相互作用に基づいています。この相互作用は可逆的であり、モノクローナル抗体(mAb)産生に使用される細胞培養などの複合体マトリックスから特定の化合物を分離できるようになります。このアプローチを使用して、製造プロセスでバイオ医薬品タンパク質の濃度(力価)を測定します。アフィニティーによる力価測定は、バイオ医薬品産業で非常に重要な技術であり、バイオテクノロジータンパク質生産プロセスのいくつかの段階で使用されています。
創薬から QA/QC に至るアフィニティーカラムおよび樹脂の豊富なラインアップを用意しています。
力価(アフィニティー)ワークフロー
Titer workflow
力価(アフィニティー)ワークフローのカテゴリー
Thermo Scientific MAbPac Protein A LC カラムで、細胞で培養した mAb の濃度を高速かつ正確に定量することができます。低背圧と高効率により、ハイスループットで正確な分析が可能です。カラムの特殊形体から、バイオコンパチブルシステムを用いるとサンプルロード、結合、溶出、回収を手早く簡単に自動化できます。無孔性の、疎水性ジビニルベンゼンとアフィニティー分離に最適化した親水性表面を有するポリマー樹脂のカラムは、頑丈で再現性があります。
最先端の 4 液溶媒混合機能を備えたバイオコンパチブル UHPLC システムは、正確性、精度、感度の新たなベンチマークをもたらします。Thermo Scientific Vanquish Flex Quaternary UHPLC システムは、稼働可能時間、堅牢性、信頼性を重視した革新的な設計など、Vanquish 製品シリーズが持つすべての価値を継承しています。多数の検出オプションはもちろん、システム全体で Thermo Scientific Viper フィンガータイトフィッティングによる接続を採用することで、高性能と使いやすさを兼ね備えています。つまり、バイオ医薬品および医薬品アプリケーションに最適なシステムです。 
Thermo Scientific Chromeleon クロマトグラフィーデータシステム(CDS)ソフトウェアは、クロマトグラフィーおよびルーチン定量 MS 分析のワークフローを統合します。1 つのアプリケーションで UV および MS データを迅速かつ簡単に処理してレポートを作成できます。エンタープライズ GxP 準拠の環境でメソッドの作成から定量に至るすべての分析手順を実行できます。