BiopharmaceuticalCharactarization230x195
信頼性の高いタンパク質特性評価法
モノクローナル抗体(mAb)などのバイオ医薬品タンパク質のインタクト分析に関する最新情報を得ることができます。UHPLC は、チャージバリアントのような修飾の同定だけでなく、凝集体による高次構造を同定するのに最適です。液体クロマトグラフィー(LC)によるこのようなインタクト分析には、当社の広範な先進技術のカラムケミストリーをお使いください。迅速かつ正確に質量決定を行う必要がある場合は、変性およびネイティブ条件でのインタクトタンパク質を分析に有用である Thermo Scientific Orbitrap ベースの質量分析計(MS)をお試しください。
コミュニティに参加する
ワークフローのカテゴリー
インタクトタンパク質分子量を迅速に確認して、バイオ医薬品のグリコフォームの不均質性を測定できます。高分解能精密質量(HRAM)質量分析は、インタクトタンパク質の質量分析に不可欠なツールで、創薬パイプライン全体でバイオ医薬品を直接比較することができます。
モノクローナル抗体のチャージバリアントの堅牢な分析が可能です。バイオ医薬品タンパク質の電荷不均一性は、薬剤の安定性および有効性に強く影響します。完全なチャージバリアントプロファイリングに必要な当社の pH 緩衝液、イオン交換クロマトグラフィー(IEX)カラムケミストリーおよび UHPLC 装置をご確認ください。
タンパク質凝集により高次構造が生じ、これはバイオ医薬品の有効性に大きな影響を与え、有害な副作用を引き起こす可能性があります。バイオ医薬品のサブビジブルタンパク質凝集体の特性評価を確実に行うことが可能な先進のサイズ排除クロマトグラフィー(SEC)ソリューションをご確認ください。
mAb の選択的消化して抗体フラグメントを生じることで、分析を簡素化できます。タンパク質フラグメントのクロマトグラフィー用の製品をご確認ください。また、Orbitrap 質量分析計の優れた分解能により、どのようにタンパク質のサブユニットの分離が可能になり、トップ/ミドルダウンシーケンシングが行えるようになるかをご確認ください。
ネイティブ質量条件下でのインタクトタンパク質の質量分析では、構造的に重要な抗体鎖間の非共有結合が保持されます。抗体薬物複合体(ADC)や他の不均質抗体サンプルの特性評価に役立つ最適な技術を提供しています。ネイティブ条件でのルーチン分析カラムおよびオンラインのサイズ排除クロマトグラフィー(SEC)をご確認ください。
タンパク質濃度(力価)の測定は、バイオテクノロジーによるタンパク質生産プロセスで広く使用されています。創薬から QA/QC に至る力価測定のアフィニティーカラムおよび樹脂の豊富なラインアップをご確認ください。当社のタンパク質-A タンパク質精製カラムは、チャージバリアントプロファイリングなどの追加の特性評価ステップの前のバイオ医薬品タンパク質分離を自動化できます。
関連する動画
バイオ医薬品分析用の Obitrap 技術の進化について Alexander Makarov 教授が説明します。