Search Thermo Fisher Scientific
Qubit dsDNA HSアッセイの感度と選択性
Qubit dsDNA HSアッセイは、既知のdsDNA量(緑色の円)に対して、少量でも精度の高い直線的な結果となりました(挿入図、スケールの非常に低い部分を拡大)。これらのDNA特異的な測定は、RNAの単独添加(赤色の三角形)またはDNAとの併用(青色の四角)により、わずかな影響を受けるだけでした。
A)Qubit 1X dsDNA HSアッセイ
B)Qubit 1X dsDNA BRアッセイ
Qubit 1X(A)dsDNA HSと(B)BRアッセイの選択性
プロットは、既知の量のDNAとRNAをシードしたサンプルの定量結果と期待値を示しています。丸は、10 μLのDNAに190 μLの標準溶液を加えた、さまざまな濃度のサンプルを表しています。四角は、10 μLのRNAと10 μLのDNAに180 μLの標準溶液を加えた、さまざまな濃度のサンプルを表しています。丸と四角が近い(場合によってはほとんど区別がつかない)ことから、これら2つのdsDNAアッセイは、RNAの存在による影響をほとんど受けないことがわかります。
QubitによるRNAおよびmicroRNAアッセイの精度と選択性。x軸に記載されている濃度のリボソームRNA(rRNA)を2 μg/mLのsiRNA含有するサンプルに添加しました。その後、この混合物を、Qubit microRNAアッセイ、Qubit RNAアッセイ、およびNanoDrop A260アッセイを使用してアッセイし、UV吸光度を用いて定量しました。8回のリプリケートから得られた結果の平均および標準偏差を示します。NanoDrop装置(紫色のバー)の全RNA濃度の検出限界は1.5 μg/mLで、低濃度での正確性と精度に影響します。Qubit RNAアッセイ(赤色のバー)は、広範なスケールでrRNA濃度を正確に定量することができます。Qubit microRNAアッセイ(青色のバー)は、2 μg/mLのsiRNA濃度を正確に定量しましたが、rRNAがその量の2倍から5倍に増加すると、精度がやや低下しました。青色と赤色のトレンドラインは、それぞれサンプル中のsiRNAとrRNAの実際の濃度を示しています。
サンプルインプット量 | エンドトキシンフリー水希釈 | ダイナミックレンジ |
5 µL | 45 µL | 1.0~10 EU/mL |
25 µL | 25 µL | 0.02~2 EU/mL |
50 µL | 0 µL | 0.01~1 EU/mL |
Qubitエンドトキシン検出アッセイは、合理化されたシングルインキュベーションステップワークフローを利用し、50 µLのサンプルを使用した場合に、0.01~1.0 EU/mLの幅広い検出範囲を提供します。このアッセイは、さまざまなサンプルインプット量をにおいて、10.0 EU/mLまで正確に検出できます。Qubit Flex Fluorometerのホームページからエンドトキシンアイコンを選択するだけです。提供されているエンドトキシン標準液を使用して4点検量線を作成し、 ubit Flex Pyrogen Free Assay Tube Strips(カタログ番号Q32893)を使用して最大8つのサンプルを所定の時間で測定できます。
予測濃度(EU/mL) | 0.010 | 0.050 | 0.100 | 1.00 | 1.00 | 5.00 | 10.00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
測定された平均濃度(EU/mL) | 0.0098 | 0.045 | 0.099 | 0.98 | 0.97 | 4.96 | 10.0 |
CV | 5% | 2% | 8% | 5% | 4% | 6% | 10% |
相対誤差 | 2% | 11% | 1% | 2% | 3% | 1% | 0% |
Qubit Flex Fluorometer(カタログ番号Q33327)と併用すると自動的に計算され、エラーの可能性が低くなります。Qubit Flex Fluorometerは、米国薬局方で記載されているように対数変換線形回帰を用いて相関係数を自動的に計算します。次に、ログ変換データとバックグラウンド補正2次適合を使用して、Qubit Flexデータを解析します。Qubit Flexを使用すると、5 µLと50 µLのサンプルで正確かつ再現性のある結果を得られました。5 µLのサンプル(灰色)では、平均CVは<7%、平均相対誤差は<5%でした。 50 µLのサンプルでは、平均CVは5%、平均相対誤差は<5%でした。