単一または複数サンプルのDNA、RNA、タンパク質の定量分析
いずれのQubit装置も、Qubitアッセイに含まれるターゲット特異的蛍光色素を用いてDNA、RNA、またはタンパク質を定量する、高精度、高感度、迅速、かつシンプルな蛍光光度計です。ラボでの一般的な使用法に適合するモデルをご選択ください。Qubit 4 Fluorometerはロースループット処理用に設計されています。一方、Qubit Flex Fluorometerは中程度のスループット処理用に設計されており、一度に最大8つのサンプルを定量し、処理できる柔軟性を備えています
お客様に最適なQubit Fluorometerは?
Qubitは2機種とも同じ仕組みで、共通した機能を持っています:
  • Qubit fluorescenceの定量化技術
  • シンプルで迅速
  • 試薬カリキュレーター搭載
  • Fluorometer mode
  • 高精度、特異的、高感度
  • 必要なサンプル量はわずか1 μLです
  • 幅広いアッセイおよびアプリケーション
モデル間の主な違いは、Qubit 4 Fluorometerが1度に1つのサンプルを定量化するのに対し、Qubit Flex FluorometerはQubit Flexアッセイチューブストリップを使用して一度に最大8つのサンプルを定量化することです。8つ以上のサンプルの場合には、チューブストリップを追加するだけです。
ヒント:ハイスループットの定量を行うには、蛍光機能を備えたマイクロプレートリーダーの使用をご検討ください。Thermo Scientific Varioskan ALFおよびVarioskan LUXマルチモードマイクロプレートリーダーはQuant-iTアッセイと互換性があり、Qubit Fluorometerやアッセイと同じ分析物を定量できます。比較は、DNA/RNAの定量ページをご覧ください。
選択ガイド
Qubit 4 Fluorometer
Qubit Flex Fluorometer
製品概要
DNA、RNA、タンパク質の単一サンプルを非常に正確かつ簡便に定量
最大8サンプルのDNA、RNA、タンパク質を非常に正確かつ簡便に定量
詳細な比較表
特長
Qubit 4 Fluorometer
Qubit Flex Fluorometer
サンプルスループット
1サンプルを3秒で処理
1~8サンプルを3秒で処理
ユーザーインターフェース
5.7インチのカラータッチスクリーン
8インチのカラータッチスクリーン
計算機能搭載
Reagent Calculator(試薬カリキュレーター)
Reagent Calculator(試薬カリキュレーター)
Assay Range Calculator(アッセイ範囲計算機能)
Molarity Calculator(モル濃度計算機能)
Normalization Calculator(ノーマライゼーション計算機能)
システムチェック
Qubit 4 System Verification Assay Kit
Qubit Flex System Verification Assay Kit
Fluorometer mode
あり
あり
プログラム可能なオープンフォーマット
あり、MyQubit
なし
機器の設置面積
13.6 x 25 x 5.5 cm
5.4 x 10 x 2.2インチ
18.6 x 28.2 x 10.3 cm
7.3 x 11.1 x 4.1インチ
サンプルデータの保存
1,000サンプル
10,000サンプル
データのエクスポート
  • Wi-FiからThermo Fisher Connectまたはネットワークドライブへ
  • USBドライブ
  • USBケーブルを介してコンピューターに直接接続
  • Wi-FiからThermo Fisher Connectまたはネットワークドライブへ
  • USBドライブ
  • イーサネットケーブルを介してコンピューターに直接接続
光源
青色LED(ピーク約470 nm)
赤色LED(ピーク約635 nm)
青色LED(ピーク約460~480 nm)
赤色LED(ピーク約620~640 nm)
励起フィルター
青色LED(430~495 nm)
赤色LED(600~645 nm)
青色LED(456~484 nm)
赤色LED(612~644 nm)
蛍光フィルター
緑色(510~580 nm)
赤色(665~720 nm)
緑色(513~563 nm)
遠赤外(671~693 nm)
21 CFR Part 11 software support利用不可オプションの追加SAEソフトウエア(日本非対応)
Qubit 4 Fluorometer
Invitrogen Qubit 4 Fluorometerは、単一サンプル中のDNA、RNA、またはタンパク質の濃度を正確かつ迅速に測定します。また、RNAの完全性と品質の評価にも使用できます。操作性に優れた大型なタッチスクリーンを搭載し、メニューからアッセイを選択し、すぐに測定。わずか数秒で結果を得ることができます。
Qubit Flex Fluorometer
Invitrogen Qubit Flex Fluorometerは、最大8つのサンプル中のDNA、RNA、またはタンパク質の濃度を正確かつ迅速に同時測定します。1つのサンプルの微量蛍光光度計と比較して、Qubit Flexシステムを複数のサンプルに使用することで、データ取得までの時間を最大50%短縮できます。