Search Thermo Fisher Scientific
また、Qubit Flex Fluorometerにより、RNAの完全性と品質の評価にも使用できます。操作性に優れた大型なタッチスクリーンを搭載し、メニューからアッセイを選択し、すぐに測定。わずか数秒で結果を得ることができます。
ヒント:通常一度に1~2サンプルしか定量しない場合は、Qubit 4 Fluorometerがより費用対効果の高いソリューションであると思われます。
迅速なスループット
データ取得までの時間を最大50%短縮
追加の計算機能搭載
Assay Range Calculator(アッセイ範囲計算機能)、Molarity Calculator(モル濃度計算機能)、およびNormalization Calculator(ノーマライゼーション計算機能)により、アッセイの準備とダウンストリーム実験の迅速化が可能になります
Digital SmartStart 3D Experience
すぐに使い始められるように設計された、自分のペースで進められる、オンライン教育およびリファレンス体験
SAE software for 21 CFR Part 11 (日本非対応)
As an optional add-on feature, Qubit Flex can support FDA regulation requirements for electronic documentation as outlined in 21 CFR Part 11
Qubit Flex Fluorometerは、一度に最大8つのサンプルを定量することで、スループットを向上させることができます。8つ以上のサンプルがある場合は、それらを追加のチューブストリップにロードし、それらを順次処理します。
グラフは、Qubit 4またはFlex Fluorometerと他社製装置で、一定数のサンプルを測定した場合の、サンプル調製と測定を含むデータ取得までの時間を示しています。Qubit Flex Fluorometerは、サンプル数が多い場合、データ取得までの時間を50%以上短縮することができます。
Qubit Flex Fluorometerは、データ取得までの時間を最大50%短縮します。Qubit 1X dsDNA HSアッセイキットを使用してQubit Flex FluorometerとQubit 4 Fluorometerおよび他社の蛍光光度計を比較した時間分析の結果、最大96サンプルでデータ取得までの時間が最大50%短縮されることが示されました。
ヒント:ハイスループットな定量を行うには、蛍光機能を備えたマイクロプレートリーダーの使用をご検討ください。Thermo Scientific FluoroskanマイクロプレートリーダーおよびVarioskan LUXマルチモードマイクロプレートリーダーはQuant-iTアッセイと互換性があり、Qubit Fluorometerやアッセイと同じ分析物を定量することができます。比較するには、RNA/DNA定量化のページをご覧ください。
すべてのQubit Fluorometerに搭載されているReagent Calculator(試薬カリキュレーター)は、標準溶液を調製する際に使用する試薬とバッファーの容量を、検査するサンプルと標準の数に応じて計算します。サンプルおよび標準溶液のマスターミックス量を決定するために使用することができます。
Qubit Flex Fluorometerには、ワークフローを効率化するための3種類の計算機能が追加されています。Assay Range Calculator(アッセイ範囲計算機能)は、定量に使用するサンプル量に基づいて、もっとも精度の高いコアサンプル濃度範囲を表示します。また、定量サンプル量に基づいて、拡張された低濃度および高濃度範囲も表示します。
Assay Range Calculator(アッセイ範囲計算機能)
この計算ツールは、サンプルの量と濃度に最適な精度を提供するQubitアッセイの選択に役立ちます。
Molarity Calculator(モル濃度計算機能)
この計算機を使用すると、サンプルの濃度と塩基対のおおよその長さから、サンプルのモル濃度を迅速に測定できます。
Normalization Calculator
この計算機能により、すべてのサンプルを同じ濃度、質量、またはモル濃度と容量に正規化するために必要なサンプルとバッファーの量を迅速に決定できます。
下流アプリケーションへの移行を支援するため、2つの計算機能がアッセイサンプルデータの管理と、一般的な単位変換および希釈の実行に役立ちます。Molarity Calculator(モル濃度計算機能)を使用すると、核酸の長さと測定濃度に基づいてサンプルのモル濃度を決定することができます。シーケンスアプリケーションの場合、Normalization Calculator(ノーマライゼーション計算機能)は、ライブラリ準備中にサンプルを正規化するためによく使用されるスプレッドシートに代わるものです。各ランでは、目的の正規化された質量、濃度、またはモル濃度に達するために追加すべきサンプルとバッファーの量を推奨します。
使いやすいQubit Flex Fluorometerは、迅速でシンプルなアッセイ手順で結果を提供します。大型のカラー タッチスクリーンによって、さまざまなオプションを簡単にナビゲートします。計算と設定は装置によって自動的に実行されます。さらに、Qubit Flexに搭載された試薬カリキュレーターにより、サンプルやスタンダードの調製に必要な色素とバッファーの量を決定することができます。
Qubit Flex Fluorometerワークフロー。試薬カリキュレーターおよびアッセイ範囲計算機能は、アッセイの準備に役立ちます。計算結果は、視覚的にわかりやすいグラフやリストとして表示されます。(A)ホーム画面。アッセイを選択するなどの操作を行います。(B)Reagent Calculator(試薬カリキュレーター)。1Xではないすべてのアッセイで、簡単に標準溶液を作成できます。(C)Assay Range Calculator(アッセイ範囲計算機能)。要求される精度に基づき、サンプル要件を決定します。(D)結果。サンプルの測定結果と検量線を確認。
Qubit Flex Fluorometerは最大10,000サンプルのデータを保存し、WiFi経由でThermo Fisher Connect Cloudアカウントに、またはUSBドライブやイーサーネットケーブル経由でコンピューターにデータを転送することができます。
Qubit Flex Fluorometers come equipped with an optional add-on Security, Audit, and e-Signature (SAE) software that supports compliance to 21 CFR Part 11.
Qubit Flex Fluorometerには、フィールドサービスエンジニアによる設置時および運転時適格性評価(IQOQ)サービスのご提案が可能です。このサービスは、Qubit Flexが適切に設置され、製造元の仕様内で機能していることを保証します。
(以下、日本非対応)In addition to the instrument IQOQ, an add-on Qubit Flex SAE Software OQ can be completed during the same visit.The SAE OQ will help ensure that the SAE Software is properly installed and that the connection to the instrument can be made.Further, it will include testing that verifies proper functionality of the SAE Software.The SAE OQ can only be completed in conjunction with an instrument IQOQ.
項目 | 概要 |
物理特性 | |
機器タイプ | ベンチトップ型フルオロメーター |
装置寸法(幅x長さx高さ) | 18.6 x 28.2 x 10.3 cm 7.3 x 11.1 x 4.1インチ |
重量 | 1.7 kg;3.7 lb |
動作電源 | 100~240 VAC、1.3 A/0.6 A |
周波数 | 50/60 Hz |
入力電源 | 48 VDC、1.87 A |
設置場所 | 屋内でのみ使用可 |
設置環境温度 | 10~30℃ |
動作環境湿度 | 15%~80%(結露なし) |
ユーザーインターフェース | 8インチのカラータッチスクリーン |
技術仕様 | |
ダイナミックレンジ | 5桁 |
処理時間 | ≤5秒/サンプル |
光源 | 青色LED(ピーク約460~480 nm) 赤色LED(ピーク約620~640 nm) |
励起フィルター | 青色LED(456~484 nm) 赤色LED(612~644 nm) |
蛍光フィルター | 緑色(513~563 nm) 遠赤外(671~693 nm) |
検出器 | 光ダイオード:測定可能範囲は、320~1,100 nm |
キャリブレーション | 2点または3点スタンダード |
サンプルチャンバー | Qubit Flex Tube Strip 1本使用可能 |
チューブタイプ | Qubit Flex Tube Strip |
ウォームアップ時間 | <35秒 |
サンプルデータの保存 | 10,000サンプル |
ハードウェア | |
ディスプレイ | 高解像度カラーディスプレイを備えた8インチの静電容量式タッチスクリーン |
データポート | 3 - USBドライブポート(タイプA) LANポート(RJ-45) |
ネットワーク機能 | イーサネットケーブルを使用したLAN(RJ-45)接続、または付属のWi-Fiアダプターを使用したワイヤレス接続 |
電源 | ACアダプター(各国仕様の電源コードに対応) |
USBドライブ | 4 GB |
ソフトウェア | |
21 CFR Part 11 Software | SAE Software |
Qubit Flex Endotoxin Detection Stater Kit | |||
---|---|---|---|
|
|
| |
Qubit Flex Fluorometer | Qubit Flex Fluorometer | Qubit Flex Fluorometer | Qubit Flex Fluorometer |
地域別電源アダプターx1 | 地域別電源アダプターx1 | 地域別電源アダプターx1 | 地域別電源アダプターx1 |
マイクロファイバー布 | マイクロファイバー布 | マイクロファイバー布 | マイクロファイバー布 |
USBドライブおよびWiFiドングル | USBドライブおよびWiFiドングル | USBドライブおよびWiFiドングル | USBドライブおよびWiFiドングル |
Digital SmartStart 3D Experience | Digital SmartStart 3D Experience | Digital SmartStart 3D Experience | Digital SmartStart 3D Experience |
3年保証 | 3年保証 | 3年保証 | 3年保証 |
| Qubit Flex Assay Tube Strip(125ストリップ) | Qubit Flex Assay Tube Strip(125ストリップ) | Qubit Flex Assay Tube Strip(120ストリップ) |
| Qubit Flex Assay Reservoir(100リザーバー) | Qubit Flex Assay Reservoir(100リザーバー) | Qubit Flex Endotoxin Detection Assay Kit(80アッセイ) |
| Qubit 1X dsDNA HS(高感度)Assay Kit(100アッセイ) | Qubit 1X dsDNA HS(高感度)Assay Kit(500アッセイ) | Qubit Flex System Verification Assay Kit |
| Qubit dsDNA BR(広範囲)Assay Kit(100アッセイ) |
| |
| Qubit RNA HS(高感度)Assay Kit(100アッセイ) |
| |
| Qubit RNA BR(広範囲)Assay Kit(100アッセイ) |
| |
| Qubit Protein Assay Kit(100アッセイ) |
| |
| Qubit Flex System Verification Assay Kit |
| |
Q32894 |
Qubit Flex Fluorometer用のアッセイについては、アッセイタブを参照してください。