Search Thermo Fisher Scientific
Invitrogen Qubit 4 Fluorometerは、単一サンプル中のDNA、RNA、またはタンパク質の濃度を正確かつ迅速に測定します。また、RNAの完全性と品質の評価にも使用できます。操作性に優れた大型なタッチスクリーンを搭載し、メニューからアッセイを選択し、すぐに測定。わずか数秒で結果を得ることができます。
Qubit 4 Fluorometerは、Qubit Flexモデルと共通の機能を備えています:高精度、特異的、高感度、シンプル、迅速;希釈済みでもわずか1 μLのサンプルで測定可能;スタンダード溶液の調製に役立つ試薬カリキュレーターを搭載;幅広いQubitアッセイとアプリケーションに対応;蛍光光度計モードでは蛍光そのものの値を測定可能です。
さらに、Qubit 4 Fluorometerの蛍光光度計モードで収集したデータは、MyQubitアッセイデザインツールを使用して独自のアッセイをデザインすることができます。このツールを使用すると、Qubit Fluorometer用の新しいアッセイを数分で作成できます。オンラインツールにアッセイパラメーターを入力し、USBドライブを使用して.qbtファイルを保存し、Qubit Fluorometerにアップロードするだけです。
コレステロール、ガラクトース、グルコース、グルタミン酸、過酸化物、 またはスクロースを定量するための設定済みのMyQubitアッセイ。これらの.qbtファイルをコンピューターにダウンロードし、USBドライブを使用してQubit 4 Fluorometerにアップロードできます。これらは、独自に作成できるMyQubitアッセイの例です。
使いやすいQubit 4 Fluorometerは、迅速でシンプルなアッセイ手順で結果を提供します。大型のカラータッチスクリーンによって、さまざまなオプションを簡単にナビゲートします。計算と設定は装置によって自動的に実行されます。
Qubit 4 Fluorometerは最大1,000サンプルのデータを保存し、WiFi経由でThermo Fisher Connect Cloudアカウントにデータを転送したり、USBドライブまたはケーブル経由でコンピューターにデータを転送できます。さらに、Qubit 4に搭載された試薬カリキュレーターは、サンプルや標準物質の調製に必要な色素とバッファーの量を決定するのに役立ちます。
試薬カリキュレーターと結果グラフ必要なサンプル数とスタンダードを入力すると、内蔵の試薬カリキュレーターが必要な色素とバッファーの量を決定します。結果は、スタンダードを示すグラフで確認することができます。
項目 | 概要 |
物理特性 | |
機器タイプ | ベンチトップ型フルオロメーター |
機器の寸法 | 13.6 x 25 x 5.5 cm 5.4 x 10 x 2.2インチ |
重量 | 743 g;2.1 lb |
動作電源 | 100~240 VAC、1.0 A/1.2 A |
周波数 | 50/60 Hz |
入力電源 | 12 VDC、2.5 A |
設置場所 | 屋内でのみ使用可 |
設置環境温度 | 10~40℃ |
動作環境湿度 | 20~80%(結露なきこと) |
ユーザーインターフェース | 5.7インチのカラータッチスクリーン |
技術仕様 | |
ダイナミックレンジ | 5桁 |
処理時間 | <5秒/サンプル |
光源 | 青色LED(ピーク約470 nm) 赤色LED(ピーク約635 nm) |
励起フィルター | 青色LED(430~495 nm) 赤色LED(600~645 nm) |
蛍光フィルター | 緑色(510~580 nm) 赤色(665~720 nm) |
検出器 | 光ダイオード:測定可能範囲は300~1,000 nm |
キャリブレーション | 2点または3点スタンダード |
サンプルチャンバー | 1本のQubitアッセイチューブに対応 |
チューブタイプ | Qubitアッセイチューブ |
ウォームアップ時間 | <35秒 |
サンプルデータの保存 | 1,000サンプル |
ハードウェア | |
ディスプレイ | 高解像度カラーディスプレイを備えた5.7インチの静電容量式タッチスクリーン |
データポート | USBケーブルポート(タイプmini-B) USBドライブポート(タイプA) |
ネットワーク機能 | USBケーブルを使用してデータを直接コンピューターに転送、または付属のWi-Fiアダプターを使用してワイヤレスでデータを転送 |
電源 | ACアダプター(各国仕様の電源コードに対応) |
USBドライブ | 4 GB |
Qubit 4 Fluorometer | Qubit 4 Fluorometer | Qubit 4 Fluorometer | Qubit 4 Fluorometer | Qubit 4 Fluorometer |
電源アダプターx 1 | 電源アダプターx 1 | 電源アダプターx 1 | 電源アダプターx 1 | 電源アダプターx 1 |
マイクロファイバー布 | マイクロファイバー布 | マイクロファイバー布 | マイクロファイバー布 | マイクロファイバー布 |
USBドライブ | USBドライブ | USBドライブ | USBドライブ | USBドライブ |
WiFiドングル | WiFiドングル | WiFiドングル | WiFiドングル | WiFiドングル |
| Qubit Assay Tube(500チューブ) | Qubit Assay Tube(500チューブ) | Qubit Assay Tube(500チューブ) |
|
| Qubit dsDNA HS(高感度)Assay Kit(100アッセイ) | Qubit dsDNA HS(高感度)Assay Kit(500アッセイ) |
|
|
| Qubit dsDNA BR(広範囲)Assay Kit(100アッセイ) |
|
|
|
| Qubit RNA IQ(完全性と品質)Assay Kit(75アッセイ) |
| Qubit RNA IQ(完全性と品質)Assay Kit(275アッセイ) |
|
| Qubit RNA HS(高感度)Assay Kit(100アッセイ) |
|
|
|
| Qubit RNA BR(広範囲)Assay Kit(100アッセイ) |
|
|
|
| Qubit Protein BR Assay Kit(100アッセイ) |
|
| Qubit Protein BR Assay Kit(100アッセイ) |
| Qubit 4 System Verification Assay Kit(50アッセイ) |
|
|
|
Qubit 4 Fluorometerのアッセイについては、Assays(アッセイ)のタブを参照してください。