Search Thermo Fisher Scientific
核酸およびタンパク質の定量は、通常、目的の分析物を抽出・分離、定量し、定量分析物を下流のアプリケーションへのインプットとして使用するワークフローに適合しています。このセクションでは、上流の抽出・分離ツール、代替定量法、一般的な下流アプリケーションへのリンクを紹介しています。
*Ion Torrent Genexusシステムは迅速でシンプルな自動化エンドツーエンドの次世代シーケンス(NGS)ワークフローを実現し、NGS結果をわずか24時間で提供します。Genexus Systemは核酸定量にQubitテクノロジーを採用しているため、別途Qubit蛍光光度計は必要ありません。
核酸の定量には蛍光測定法がより高感度で特異的ですが、紫外吸光光度法は試薬を追加することなく、多くのアプリケーションで正確な結果を提供することができます。紫外可視(UV-Vis)分光光度法もサンプル中の不純物の検出に優れており、多くのラボでは、この2つの技術を目的に応じて使い分けています。
NanoDrop分光光度計のようなUV-Visオプションと、Multiskan SkyHigh分光光度計、Varioskan LUXマルチモードマイクロプレートリーダーなどのプレートリーダーの2種類の定量法の比較は、当社のDNA/RNA定量のページをご参照ください。
ハイスループットな定量を行うには、蛍光機能を備えたマイクロプレートリーダーの使用をご検討ください。当社のVarioskan ALFおよびVarioskan LUXマルチモードマイクロプレートリーダーはQuant-iTアッセイと互換性があり、Qubit FluorometerやQubitアッセイと同じ分析物を定量できます。各Varioskanモデル(写真)は、蛍光アッセイと分光アッセイの両方を実行できます。
当社のマイクロプレートリーダー装置モデルページで、これらのハイスループット装置を比較・確認することができます。
ハイスループットな蛍光定量には、Varioskan ALFまたはVarioskan LUX蛍光プレートリーダーでQuant-iTアッセイを使用することをお勧めします。これらのアッセイは、Qubit FluorometerおよびQubitアッセイと同じ分析物を同じ方法で定量しますが、大量測定用に設計されています。
さまざまなスループットレベルに対応する推奨アッセイ
サンプル数 | 推奨 |
1~20 | Qubit Fluorometer用のQubitアッセイキット |
20~2,000 | マイクロプレートリーダー用Quant-iTアッセイキットおよび試薬 |
>2,000 | Quant-iTバルク試薬およびキット |
Quant-iTアッセイと試薬は、dsDNA、RNA、microRNA、およびタンパク質の定量に利用できます。これらはQubitアッセイと類似しており、類似した範囲(dsDNA HSやBRなど)やフォーマット(1X dsDNAなど)をカバーしています。