Search Thermo Fisher Scientific
サイトカインは、細胞増殖、細胞間コミュニケーション、細胞死などあらゆる免疫応答ならびに炎症反応の導入期とエフェクター期の両方において役割を果たしている分泌タンパク質です。ケモカインは、局所領域に他の細胞を誘引および動員し、生物学的効果を発揮する小さなサイトカインです。増殖因子にはサイトカインとタンパク質ホルモンの両方があり、これらは応答性細胞の増殖、さらには分化や成熟を刺激します。
サイトカインは、免疫学的状態や炎症反応だけでなく、がんや神経変性疾患のような病態にも関係することが示唆されています。血漿、血清および組織培養サンプルなど生体サンプル中のサイトカインを正確に定量することで、研究者は生理学的状態で疾患の根底をなす機序を十分に把握することができます。
Invitrogen ELISA キットは、標準較正、精度、感度、特異性、回収率、ロット間の一貫性、および並列性など業界標準仕様に適合するように開発されています。各タンパク質は、生理学的に適切な感度を目標に定めて研究され、入手可能な場合には十分に確立されたモデルで検査されています。これらのキットは、厳格な品質管理のもと、ISO 認証施設で製造され、優れた品質と再現性が保証されています。
次の選択ガイドを用いて、すべての標的特異的 ELISA キットの中からサイトカイン、ケモカイン、および増殖因子 ELISA キットを選択します。
サイトカインおよび関連する細胞シグナル伝達経路の詳細をみて、特異的抗体を検索する。
サイトカイン、ケモカイン、増殖因子経路
タンパク質定量のための完全な免疫アッセイガイドを入手する。
タンパク質定量のための免疫アッセイガイド