Luminexプラットフォーム:卓越したスループットを実現する定量的タンパク質およびRNAアッセイ
LuminexプラットフォームはLuminex xMAP装置とマルチプレックスアッセイの強力な組み合わせで、RNAおよびタンパク質の検出と測定用に設計されています。
LuminexマルチプレックスアッセイはxMAPビーズベースの技術を活用しており、Invitrogen ProcartaPlexアッセイを使用して、1つのウェルで最大80種類の分泌タンパク質を同時に検出および定量できます。このアッセイにはヒト、マウス、ラット、ヒト以外の霊長類、イヌ、ブタなどのさまざまな種の600を超えるサイトカイン、ケモカイン、増殖因子、およびその他のタンパク質ターゲットがあり、さまざまな生物学的研究分野で包括的な洞察を提供します。
さらに、分岐DNA(bDNA)技術と組み合わせることで、Invitrogen QuantiGene Plexアッセイを使用すると最大80種類の遺伝子ターゲットの測定が可能になるため、このマルチプレックス技術の汎用性は遺伝子発現解析にまで広がります。この独自の機能により、関連文献に詳細が記載されているように、検証済みの単一プラットフォームでマルチオミクス研究を容易に実行できます。Luminexシステムで得られた結果は、ELISAやqPCRなどの従来のアッセイと同等の精度と感度を示しながら、効率とスループットが大幅に向上しています。
これらのマルチプレックスアッセイには、96~384ウェルプレートフォーマット用の設定済みパネル、カスタムの組み合わせパネル、および個別アナライトなどのさまざまなフォーマットがあり、お客様が必要とするハイスループットで柔軟に対応します。
タンパク質および遺伝子発現解析におけるLuminexマルチプレックスの特長をご確認ください
優れた機能
Luminexの完全なポートフォリオがご利用になれます
Luminexのパートナーとして、当社はLuminexマルチプレックス装置のポートフォリオすべてを提供しています。
マルチプレックスタンパク質アッセイ
複雑な生物学的サンプルから最大80種類のタンパク質ターゲットを組み合わせ、設計済みソリューションからカスタムミックスパネルまで柔軟なオプションが用意されています。
ライセートから直接遺伝子を発現
最大80種類のRNA遺伝子発現ターゲットをマルチプレックスできます。目的の遺伝子に対応したカスタムパネルおよび設定済みパネルがご利用になれます。
仕組み
Luminex xMAP(マルチアナライトプロファイリング)技術と標識ビーズにより、1つのウェルで複数のタンパク質またはRNAターゲットが測定できます。
ProcartaPlex Signaling Dual Reporterレポーターアッセイ
NEW細胞シグナル伝達経路の研究において複雑な相互作用を解明する方法に革命をもたらします。1つのウェルで総タンパク質およびリン酸化シグナル伝達タンパク質を同時かつ容易に検出および定量できます。
マルチプレックスの新たな次元へ
ハイプレックスLuminexアッセイにより、当社はバイオマーカーの発見と検証の方法を変革します。Luminexプラットフォームには多くのすぐに使用可能なパネルがあるため、リソース、貴重なサンプル、および時間を節約しながら、結果に基づいた決定プロセスを迅速化できます。
研究用途にのみご使用ください。診断目的の使用はできません。